Contact Us
分子生物関連試薬キット
DNA Stable Marker
特徴-DNA Stable Marker
  • Ready-To-Use
    Loading Dyeを混合する必要がありません。
  • 室温保存が可能!
    従来品のように、冷凍保存の必要がありません。室温保存でOK!
  • シャープなバンド
    シャープなバンドで見やすくわかりやすい!
価格・納品形態-DNA Stable Marker
marker_hind marker_eco
marker_sty marker_mix
marker_1k marker_100
1x TAEを使用すると、100bp Ladder, pUC Mix,λ/Sty I Markerの低分子量領域のバンドパターンが乱れることがあります。
低分子量領域の解析には、1x TBEまたは0.5x TBEのご使用を強くお勧めいたします。
※1 右側のレーンは65℃,5分間の熱処理をおこなったものです。
※2 これらのバンドはポリアクリルアミドゲル電気泳動では分離しますが、アガロースゲルでは分離しません。
DNA Stable Marker 価格表
DNA Stable Marker 50μg 50μg×5本 50μg×10本
品番 価格 品番 価格 品番 価格
1Kbp Ladder MBMA1KBP-S ¥9,000 MBMA1KBP-F ¥42,000 MBMA1KBP-T ¥80,000
100bp Ladder MBMA100BP-S ¥13,000 MBMA100BP-F ¥57,000 MBMA100BP-T ¥110,000
λ/HindIII MBMA0002-S ¥7,500 MBMA0002-F ¥35,000 MBMA0002-T ¥67,000
λ/HindIII + EcoRI MBMA0003-S ¥7,500 MBMA0003-F ¥35,000 MBMA0003-T ¥67,000
λ/StyI MBMA0016-S ¥7,500 MBMA0016-F ¥35,000 MBMA0016-T ¥67,000
pUC Mix MBMA0008-S ¥13,000 MBMA0008-F ¥57,000 MBMA0008-T ¥110,000
※1 50ng/μl に調製済みです( Loading Buffer や Loading Dye は添加不要です。)
※2 1回につき、5~10μl をゲルにアプライしてご使用下さい。
DNase I 耐性試験
Ladder Marker 1μgあたり、250UのDNaseⅠを添加後、37℃にて2時間インキュベート。500ngを電気泳動。
Line 1,4 : Stable Ladder, DNase I 未添加
Line 2,5 : Stable Ladder, DNase I 添加
Line 3,6 : 安定化処理を行っていないLadder, DNase I 添加
安定化未処理Ladder(Lane 3,6)は、完全にDNAが消化されLadderが消失されます。
Stable Ladderはバンドパターンに全く変化がありません。
ladder_1 ladder_2
ご注文方法-DNA Stable Marker
ご希望の製品名・製品番号・数量を、弊社代理店までお申し付けください。
代理店担当者様へ
ご注文書の送付先は、下記の通りになりますのでご注意ください。
注文書送付先: シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
   ライフサイエンス事業部
   カスタム製品窓口
   FAX. 0133-73-5035
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください