Contact Us
Japan > ライフサイエンス > カスタム(シグマジェノシス)製品 > 分子生物関連試薬キット > amino-allyl RNA Amplification kit - サービス終了いたしました。2012/3/30
分子生物関連試薬キット
amino-allyl RNA Amplification kit - サービス終了いたしました。2012/3/30
特徴
  • 低コスト ¥100,000/kit!
    10反応分で、¥100,000!実験にかかるコストを抑えます。
  • 少量のサンプルでOK!
    total RNAの場合0.1μgから実験可能!
  • 高収量!!
    1μgのRNAから、3時間のIVT反応で、充分量のaRNAが得られます。
  • 短時間で操作も簡便!
    single tubeでOK。朝はじめると夕方にはハイブリ可能!
反応時間を大幅に短縮しました。
ターゲットを作成する際に必要となる操作のうち、ds cDNAの合成、IVT反応、およびターゲット精製の各段階において、反応条件の最適化を行いました。その結果、従来プロトコールのキット(以下従来キット)と比較して、大幅な操作時間の短縮に成功しました!
hy-arnakit1
少量のサンプルでOK!
本キットは、初期投入total RNAを 1μgから、3時間のIVT反応で充分量のaRNAを得ることができます。もしもtotal RNAが0.1μg程度しか得られない場合でも、IVT反応の時間を延長することで、必要な量まで増幅することが可能です。
hy-arnakit2
他社製キットとの比較
~伸長性能について~
RNAの増幅においては、IVT反応で長鎖のaRNAを合成することが重要なポイントとなります。一般的によく使われている他社製キットと本キットのaRNAの伸長性能を比較するため、同一サンプル(細胞株HepG2由来total RNA) をそれぞれのキットで増幅し、得られたaRNAをBioanalyzer 2100で解析しました。その結果、両キットで作成したaRNAに、長さやパターンの差はなく、本キットは従来キットと同等の性能をもつことが示されました。
hy-arnakit3 hy-arnakit4
~蛍光感度について~
また、細胞株HepG2由来RNA(Cy3)と細胞株K562由来のRNA(Cy5)をサンプルとして従来キットおよび、本キットでターゲットを作成した際の実験データについて、蛍光感度比の対数値Log2(HepG2_Cy3/K562_Cy5)をグラフ上にプロットしました。相関係数は0.92と高く、十分な相関性があることがわかります。
hy-arnakit5
価格表およびキット内容
価格表
製品名 品番 価格(税抜)
amino-allyl RNA amplification Kit Ver.2 (High Yield Type) HYARNAKIT ¥100,000/Kit(10反応分)
<単品販売>
2xHybridization Buffer (5x1mL) HYBRIB ¥7,000
2xCoupling Buffer (2x500ul) COUPLIB ¥5,300
5xFragmentation Buffer (2x500ul) FRAGB ¥5,300
※プロトコールをご希望の方は、genosysjp@sial.com までご連絡下さい。
キット内容
Reverse transcriptase HY Transcription Buffer 5x Fragmentation Buffer
5x Reverse Transcription Buffer HY NTP+aaUTP mix 2xHybridization Buffer
10mM dNTPs mix RNA Purification columns 5%SDS solution
RNase Inhibitor DMSO Formamide, deionized
T7 oligo dT primer 2xCoupling Buffer SSC Powder
HY T7 RNA polymerase SIGMA Spin Post-Reaction columns Nuclease-free water
ご注文方法
ご希望の製品名・製品番号・数量を、弊社代理店までお申し付けください。
代理店担当者様へ
ご注文書の送付先は、下記の通りになりますのでご注意ください。
注文書送付先: シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
   ライフサイエンス事業部
   カスタム製品窓口
   FAX. 0133-73-5035
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください