Contact Us
Japan > ライフサイエンス > 遺伝子機能解析 > shRNA > カスタムサービス
shRNA
カスタムサービス
MISSION® shRNA Custom Service
ハイスループット化、複雑化するお客様のニーズにお答えするために、Sigmaでは、MISSION shRNA レンチウィルスデリバリーシステムを利用した様々なカスタマイズサービスを行なっております。カスタムライブラリー、カスタムクローニング、お客様お持ちのプラスミドからレンチウイルス作成をしてご提供するサービスなど、様々なご要望にお答えできます。
shRNA Custom Capabilities Image
カスタムクローニングサービス
MISSION shRNA ベクターコレクションでは、CMV、ネオマイシン耐性、tGFP などの発現導入済みのベクターなどのオプションをご用意しております。下記、リンクをクリックいただくとカスタマイズベクター、ベクター選択ガイド、お見積もりご請求用紙などがご覧いただけます。
日本でのご利用例:
  • 『Non-target shRNA(SHC002V) と tGFP発現(SHC003V)を一緒にしたコントロールが欲しい!』
     → pLKO.1-puro-CMV-tGFP に Non-target shRNAを導入し、レンチウイルスでご提供
  • 『ある配列からTRCアルゴリズムでデザインしたクローンが欲しい!』
     → TRCアルゴリズムにより、5つのshRNA配列をデザインし、それぞれをレンチウイルスでご提供
 お見積りご請求用紙 & MISSION shRNA ベクター選択ガイドなど詳細 (855KB PDF)
▲ Back to Top
ラージスケール&高タイターレンチウイルス
TRCライブラリーにあるクローンは、全て、通常のご注文方法で高タイター、大容量化が可能です。
 個別クローンのご発注方法
ここでは、コントロールなどの製品における、大容量化、高タイター化を受付けております。
 お見積りご請求用紙 & MISSION shRNA ベクター選択ガイドなど詳細 (855KB PDF)
参照として、タイター/容量/ご提供フォーマット/最低ウイルス粒子量の関係を下表に示します。
Titer (TU/mL) Volumn Packaging Min.# Particles
1 x 10^6 1.0 mL 5 x 200 µL 1 x 10^6
1 x 10^6 5.0 mL 25 x 200 µL 5 x 10^6
1 x 10^8 0.2 mL 4 x 50 µL 20 x 10^6
1 x 10^8 1.0 mL 10 x 100 µL 100 x 10^6
1 x 10^8 2.0 mL 20 x 100 µL 200 x 10^6
1 x 10^9 0.2 mL 4 x 50 µL 200 x 10^6
1 x 10^9 1.0 mL 10 x 100 µL 1000 x 10^6
※通常製品において『1.0 x 10^6 TU/ml』を通常仕様としております。
しかし、p24アッセイにおいて、弊社MISSION製品は平均1.0 x 10^7 TU/ml以上を示しております。
▲ Back to Top
レンチウイルス作成サービス
お客様のお持ちのプラスミドDNAから、レンチウイルス粒子にして、ご提供するサービスも行なっています。
注意 : 下記事項を予めご了承ください。
  • お手持ちのプラスミドDNAは米国製造元にお客様より直接送付いただくことになります。
  • お客様のプラスミドDNAの仕様によっては、弊社で依頼をお受けできない場合もございます。
  • お客様のプラスミドDNAのベクターマップなどは予め弊社にお渡しください。
  • 挿入遺伝子によっては、弊社で依頼をお受けできない場合もございます。
  • 作成時の手数料は、納品物とは別にご請求する場合もございます。
お問い合わせはメールにてお願いいたします。
▲ Back to Top
カスタムライブラリーサービス
TRCライブラリーから、お客様の抽出されたクローンをプレートでご提供するサービスです。250クローン以上より承ります。
Format Material Provided Quality Control
Bacterial Glycerol Stock 50 µl aliquot of bacterial glycerol stocks (terrific broth, carbenicillin at 100 µg/ml and 15% glycerol) Sequencing Verification
Purified Plasmid DNA An average of 2 µg per clone (range of 400 ng – 4 µg) is provided, and is aliquoted at 40 µl per well Sequencing VerificationDNA Quantitation
Lentivirus (representational, plate titer) 4 x 50 µl aliquots of VSV-G pseudotyped lentivirus, 10% representational plate titer Sequencing Verificationp24 ELISA Titer
Lentivirus (full, individual well titer) 4 x 50 µl aliquots of VSV-G pseudotyped lentivirus, fully titered to individual wells Sequencing Verificationp24 ELISA Titer
お問い合わせはメールにてお願いいたします。
その他のスクリーニングアプローチのためのプレセットライブラリーも多数ご用意しております。合わせてご参照ください。
▲ Back to Top
その他
上記サービス以外にQCアッセイや特殊仕様のご要望などございましたら、お気軽にお問合せください。
お問い合わせはメールにてお願いいたします。
MISSION RNAiポータルページ : MISSIONには、shRNA以外にも多数の製品群がございます。
YFG検索エンジン : 遺伝子に関する全ての情報は無料で検索! shRNAクローンに関する詳細もこちらからどうぞ。
shRNA Getting Start (US) : 遺伝子に関する全ての情報は無料で検索! shRNAクローンに関する詳細もこちらからどうぞ。
▲ Back to Top
シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社
ライフサイエンス事業部
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー4F
製品に関するお問合せは、弊社テクニカルサポートへ
 TEL:03-5796-7330 / FAX:03-5796-7335 / E-mail:sialjpts@sial.com
在庫紹介・ご注文方法に関するお問合せは、弊社カスタマーサービスへ
 TEL:03-5796-7320 / FAX:03-5796-7325
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
Biofashion - Exclusive Custom shRNA Package
96 Well Plasmid Miniprep Kit
RNAi Workshop Banner