Sigma-Aldrich
Japan > ライフサイエンス > 遺伝子機能解析 > shRNA > shRNA 価格と納期
shRNA
shRNA 価格と納期
MISSION関連製品の価格、及び基本納期については下記をご確認ください。shRNAは大腸菌グリセロールストックの状態で保管管理されております。従ってコントロールなどの製品以外は全て受注生産品となります。予めご了承ください。
  • MISSION shRNA Library
  • Control
  • MISSION Lentiviral Packaging Mix
  • MISSION LentiElite™ Arrayed Libraries
  • MISSION LentiPlex® shRNA Pooled Libraries
  • MISSION shRNA Library Gene Family Set
  • MISSION LentiExpress®
  • ExpressMag® Lentiviral Delivery Reagent
  • Custom Services
■ MISSION® shRNA Library
  • 3種類の納品形態からお選びいただけます。
  • 大腸菌グリセロールストックとレンチウイルスパーティクルはカルタヘナ法該当 (275KB PDF) 製品です。
  • 製品クローンを2つ以上ご購入する場合はクローンセット (175KB PDF) がお得です。
    バリデート保証 (218KB PDF) はクローンセットご購入時のみ適用されます。
  • 各種オプション詳細 (175KB PDF)
  • 日本でのご注文方法
shRNA Clone
製品名 品番 価格 納期 保存温度※
Bacterial Glycerol Stock SHCLNG ¥72,500 2~3週間 -70℃
Plasmid DNA SHCLND ¥90,000 3~4週間 -20℃
Lentiviral Transduction Particles SHCLNV ¥122,500 4~6週間 -70℃
shRNA Clones Set(遺伝子あたり2~5クローンのセット、通常仕様の価格)
製品名 品番 価格 納期 保存温度※
Bacterial Glycerol Stock SHCLNG (x個数) ¥145,000 2~3週間 -70℃
Plasmid DNA SHCLND (x個数) ¥180,000 3~4週間 -20℃
Lentiviral Transduction Particles SHCLNV (x個数) ¥245,000 4~6週間 -70℃
▲ Back to Top
■ Control
  • 製品詳細(US)
  • コントロールセレクションガイド (MISSION shRNA ベクターセレクションガイド) (855KB PDF)
  • カタログより抜粋 (941KB PDF)
Purified DNA
製品名 品番 価格 納期 保存温度※
pLKO.1-puro Control Vector Purified DNA SHC001 ¥59,000 1 週間 -20℃
Non-Target shRNA Control Vector Purified DNA SHC002
TurboGFPTM Control Vector Purified DNA SHC003 ¥93,000
TurboGFPTM shRNA Control Vector Purified DNA SHC004 ¥59,000
eGFP shRNA Control Vector SHC005
Luciferase shRNA Control Vector SHC007
Human Positive Control Vector #1 Purified DNA SHC008
Human Positive Control Vector #2 Purified DNA SHC009
Control Vector pLKO.1-puro CMV-TagCFP SHC010 ¥93,000
Control Vector pLKO.1-puro CMV-TagYFP SHC011
Control Vector pLKO.1-puro CMV-TagRFP SHC012
Control Vector pLKO.1-puro CMV-TagFP635 SHC013
Control Vector pLKO.1-puro UbC-TurboGFP SHC014
Control Vector pLKO.1-puro UbC-TagFP635 SHC015
TRC2 Empty Control Vector Purified DNA SHC201 ¥59,000
TRC2 Non-target shRNA Control Vector Purified DNA SHC202
TRC2 expressing TurboGFP and CMV Control Vector Purified DNA SHC203 ¥93,000
TRC2 TurboGFP shRNA Control Vector Purified DNA SHC204 ¥59,000
Lentivirus Transduction Particles (10^6 TU/mL, 200µL )
製品名 品番 価格 納期 保存温度※
pLKO.1-puro Control Vector Purified DNA SHC001V ¥59,000 1 週間 -70℃
Non-Target shRNA Control Vector Purified DNA SHC002V
TurboGFPTM Control Vector Purified DNA SHC003V
TurboGFPTM shRNA Control Vector Purified DNA SHC004V
eGFP shRNA Control Vector SHC005V
Luciferase shRNA Control Vector SHC007V
Human Positive Control Vector #1 Purified DNA SHC008V
Human Positive Control Vector #2 Purified DNA SHC009V
Control Transduction Particles puro CMV-TagCFP SHC010V
Control Transduction Particles puro CMV-TagYFP SHC011V
Control Transduction Particles puro CMV-TagRFP SHC012V
Control Transduction Particles puro CMV-TagFP635 SHC013V
Control Transduction Particles puro UbC-TurboGFP SHC014V
Control Transduction Particles puro UbC-TagFP635 SHC015V
Control Transduction Particles TRC2 Empty SHC201V
Control Transduction Particles TRC2 Non-target shRNA SHC202V
Control Transduction Particles TRC2 expressing TurboGFP and CMV SHC203V
Control Transduction Particles TRC2 TurboGFP shRNA SHC204V
Lentivirus Transduction Particles High Titer(10^9 TU/mL, 10x20µL )
製品名 品番 価格 納期 保存温度※
pLKO.1-puro Control Vector Purified DNA SHC001H ¥399,000 1 週間 -70℃
Non-Target shRNA Control Vector Purified DNA SHC002H
TurboGFPTM Control Vector Purified DNA SHC003H
TurboGFPTM shRNA Control Vector Purified DNA SHC004H
▲ Back to Top
■ MISSION Lentiviral Packaging Mix
  • 製品詳細(US)
  • カタログより抜粋 (941KB PDF)
MISSION shRNAコレクションに最適化したパッケージング用プラスミドのプレミックスです。
製品名 品番 容量 価格 保存温度※
Lentiviral Packaging Mix SHP001 0.25ML ¥50,000 -20℃
1.7ML ¥175,000
▲ Back to Top
■ MISSION LentiElite™ Arrayed Libraries
  • 製品詳細(US)
MISSION shRNAコレクションのTRC Ver.1をパッケージングしたライブラリーです。
1万5千ターゲット遺伝子で、8万クローンのレンチウィルスを96Wellまたは384Wellプレートでご提供します。
価格・詳細につきましては、弊社までお問い合わせ願います。
仕様
Lentivirus ; 96-well, Ca.4000 plates, 4 x 50 μl aliquots at 10^6TU/mL,TRC version ; TRC1
Glycerol stock ; 96-well, Ca. 1,000 plates, 20μl aliquot, terrific broth / carbenicillin at 100 μg/ml / 15% glycerol, TRC version ; TRC1
製品名 品番 関連製品
抗体 ペプチド&精製タンパク質 AQUAペプチド siRNA 低分子化合物
MISSION LentiElite Mouse Library LIBMV1 1,722 88 236 201,514 437
▲ Back to Top
■ MISSION LentiPlex® shRNA Pooled Libraries
  • 製品詳細(US)
  • カタログより抜粋 (591KB PDF)
  • RNAiによるエイズウイルス感染制御因子の探索 ( 技術報告寄稿 )
MISSION shRNAコレクションのTRC Ver.1を10のSubプールに分け、パッケージングしたライブラリーです。
1万5千ターゲット遺伝子で、8万クローンのレンチウィルスを10のサブプールでご提供します。
siRNAでは不可能だったshRNAならではのベンチトップスクリーニングを実現します。
製品名 品番 価格 保存温度※
MISSION LentiPlex Human Pooled shRNA Library SHPH01 260万円 -70℃
MISSION LentiPlex Mouse Pooled shRNA Library SHPM01
▲ Back to Top
■ MISSION shRNA, Gene Family Set
  • 製品詳細(US)
  • カタログより抜粋 (396KB PDF)
Gene Family Set の価格・詳細につきましては、弊社までお問い合わせ願います。
ご希望の遺伝子を組み込んだカスタム Gene Family Set の作成も可能です。
Human Gene Family Set
  品番 製品情報 関連製品
Bacterial Stocks Purified DNA Lentiviral Particles Genes※ Clones※ 抗体 ペプチド&精製タンパク質 siRNA 低分子アゴニスト&アンタゴニスト
Apoptosis Pathway SH1911 SH1921 SH1931 440 2,072 808 119 19,252 420
B-Cell Activation SH2911 SH2921 SH2931 99 534 161 20 3,966 126
Cell Adhesion Genes SH2211 SH2221 SH2231 366 1,959 491 55 13,839 100
Cytokine and Chemokine Receptors SH1311 SH1321 SH1331 95 459 132 17 3,363 6
Cytokines and Chemokines SH0811 SH0821 SH0831 106 502 137 41 2,609 50
Cytoskeleton Genes SH2311 SH2321 SH2331 273 1,356 449 20 8,970 65
DNA Repair Pathway SH1811 SH1821 SH1831 117 578 128 2 3,638 44
Epigenetic Regulators SH3011 SH3021 SH3031 10 47 12 1 426 58
Extracellular Matrix Genes SH2511 SH2521 SH2531 330 1,656 325 42 10,638 52
G-Protein Coupled Receptors SH0211 SH0221 SH0231 476 1,997 329 92 13,133 1,673
Helicases SH2611 SH2621 SH2631 133 625 84 1 3,502 0
Ion Channels SH1011 SH1021 SH1031 231 1,056 225 6 9,059 294
JAK-STAT pathway SH2711 SH2721 SH2731 190 939 308 45 5,634 104
Kinases SH0111 SH0121 SH0131 656 3,100 903 68 19,471 323
Nuclear Hormone Receptors SH1111 SH1121 SH1131 46 209 61 2 1,559 218
p53 Pathway SH2411 SH2421 SH2431 239 1,410 405 46 9,974 139
Phosphatases SH0411 SH0421 SH0431 179 735 121 4 4,723 72
T-Cell Activation SH2811 SH2821 SH2831 241 1,253 424 56 9,338 142
Tumor Suppressors SH0511 SH0521 SH0531 73 337 104 4 3,354 8
Ubiquitin Hydrolases (DUBS) SH0711 SH0721 SH0731 124 580 109 1 2,394 2
Ubiquitin Ligases (E1,E2,E3) SH2111 SH2121 SH2131 289 1,348 236 8 6,843 1
※遺伝子数・クローン数は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。
Mouse Gene Family Set
  品番 製品情報 関連製品
Bacterial Stocks Purified DNA Lentiviral Particles Genes※ Clones※ 抗体 ペプチド&精製タンパク質 siRNA 低分子アゴニスト&アンタゴニスト
Kinase SM0111 SM0121 SM0131 656 3,210 189 14 9,609 13
Phosphatase SM0411 SM0421 SM0431 221 1,043 12 0 3,142 0
Tyrosine Kinase SM2011 SM2021 SM2031 108 518 60 11 1,676 0
※遺伝子数・クローン数は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。
▲ Back to Top
■ MISSION LentiExpress®
  • 製品詳細(US)
  • カタログより抜粋 (233KB PDF)
  • 簡便・安価なウイルスベースのスクリーニングシステム
  • 各ウェルに1アッセイ分のLentiviral Transduction Particlesが分注済みのため、細胞を加えるだけでハイスループットスクリーニングが可能
製品名 品番 数量 価格
LentiExpress Human Kinases SHX001 1EA ¥990,000
3EA ¥1,990,000
LentiExpress Optimization Plate SHXC01 1EA ¥99,000
3EA ¥199,000
※遺伝子数・クローン数・価格は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※凍結融触の繰り返しは避けて下さい。
▲ Back to Top
■ ExpressMag® Lentiviral Delivery Reagent
  • 製品詳細(US)
  • カタログより抜粋 (718KB PDF)
  • 磁性ビーズを用いることで、レンチウイルスの導入効率を大幅アップ
製品名 品番 サイズ Number of Transductions 価格
96-well 24-well T-25
MISSION® ExpressMag Super Magnetic Kit SHM01 1 KT 63 15 1 ¥126,800
MISSION® ExpressMag 96-Well Magnetic Kit SHM02 1 KT 63 15 1 ¥184,800
MISSION® ExpressMag Beads SHM03 100 µl 63 15 1 ¥34,100
300 µl 190 47 4 ¥89,600
1 mL 633 158 15 ¥219,000
MISSION® ExpressMag Super Magnetic Plate SHM04 1 EA N/A N/A N/A ¥141,000
MISSION® ExpressMag 96-Well Magnet SHM05 1 EA N/A N/A N/A ¥129,800
▲ Back to Top