核酸精製
DNA抽出ダイレクトPCR
Extract-N-Amp™ PCRキットは血液や組織、植物から抽出と遺伝子増幅までの一連のプロセスを迅速に行うためのキットです。サンプルを長時間酵素処理することや溶解液を精製することなくPCRを行うことができます。
キットは抽出溶液、中和溶液(または希釈液)、Taq DNAポリメラーゼを含む2x PCR反応ミックスから構成され、キットによってその他の試薬も含まれています。キットに付属するPCR反応ミックスは通常の透明なタイプ (Extract-N-Amp PCR Reaction Mix)と赤い色素が含まれたタイプ(REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix)から選べます。赤い色素はアガロースゲル電気泳動のトラッキング用色素で、PCR反応後に電気泳動を行うときに便利です。
さらに、組織用と植物用にSYBR GREENがPCR反応ミックスに含有しているキットがあり、リアルタイムPCRに適しています。
キット製品リスト
対象サンプル キットの名称 製品情報 使用回数、製品番号
哺乳動物組織用 Extract-N-Amp マウスの尾、体毛、動物組織、唾液または口腔粘膜組織からゲノムDNAを抽出し、増幅させるキット(2xPCR反応液、抽出液、中和液が付属)。
2x反応液のため、DNA抽出後のPCRが簡単に行えます。
抽出100回、PCR100回:
XNAT2-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNAT2R-1KT
REDExtract-N-Amp 2xPCR反応液に電気泳動トラッキング用の赤色色素が含有しているため、PCR後の電気泳動に便利です。
抽出10回、PCR10回:
XNAT-10RXN
(旧製品番号XNATS-1KT)
抽出100回、PCR100回:
XNAT-100RXN
(旧製品番号XNAT-1KT)
抽出1000回、PCR1000回:
XNAT-1000RXN
(旧製品番号XNATR-1KT)
SYBR Green Extract-N-Amp 2xPCR反応液にSYBR Greenが含まれ、リアルタイムPCRに利用できます。
抽出100回、PCR100回:
XNATG-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNATRG-1KT
血液用 Extract-N-Amp ゲノムDNAを抽出し、増幅させるキット(2xPCR反応液、抽出液、中和液が付属)。全血、血液カードだけでなく培養した哺乳動物細胞に利用できます。
2x反応液のため、DNA抽出後のPCRが簡単に行えます。
抽出100回、PCR100回:
XNAB2-1KT
抽出100回、PCR500回:
XNAB2E-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNAB2R-1KT
REDExtract-N-Amp 2xPCR反応液に電気泳動トラッキング用の赤色色素が含有しているため、PCR後の電気泳動に便利です。
抽出10回、PCR10回:
XNABS-1KT
抽出100回、PCR100回:
XNAB-1KT
抽出100回、PCR500回:
XNABE-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNABR-1KT
植物用 Extract-N-Amp 植物の葉からゲノムDNAを抽出し、増幅させるキット(2xPCR反応液、抽出液、希釈液が付属)。
2x反応液のため、DNA抽出後のPCRが簡単に行えます。
抽出100回、PCR100回:
XNAP2-1KT
抽出100回、PCR500回:
XNAP2E-1KT
REDExtract-N-Amp 2xPCR反応液に電気泳動トラッキング用の赤色色素が含有しているため、PCR後の電気泳動に便利です。
抽出10回、PCR10回:
XNAPS-1KT
抽出100回、PCR100回:
XNAP-1KT
抽出100回、PCR500回:
XNAPE-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNAPR-1KT
SYBR Green Extract-N-Amp 2xPCR反応液にSYBR Greenが含まれ、リアルタイムPCRに利用できます。
抽出100回、PCR100回:
XNAPG-1KT
植物種子用 Extract-N-Amp 植物の種子(ダイズ、トウモロコシ、コムギなど)からゲノムDNAを抽出し、増幅させるキット(2xPCR反応液、抽出液、中和液が付属)。
2x反応液のため、DNA抽出後のPCRが簡単に行えます。
抽出100回、PCR100回:
XNAS2-1KT
REDExtract-N-Amp 2xPCR反応液に電気泳動トラッキング用の赤色色素が含有しているため、PCR後の電気泳動に便利です。
抽出10回、PCR10回:
XNASS-1KT
抽出100回、PCR100回:
XNAS-1KT
抽出1000回、PCR1000回:
XNASR-1KT
単品の販売もございます。キットの補充にご利用下さい。
製品名 製品情報 製品番号 容量と回数
Extract-N-Amp PCR Reaction Mix 2x PCR反応ミックス。 Extract-N-Amp Tissue PCRキットおよびExtract-N-Amp Plant PCRキット用。 E3004 1.2mLは100回、12mLは1000回、 125mLは10000増幅分。
REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix トラッキング用の赤色素が入った2x PCR反応ミックス。 REDExtract-N-Amp Tissue PCRキットおよびREDExtract-N-Amp Plant PCRキット用。 R4775 1.2mLは100回、12mLは1000回、 125mLは10000増幅分。
Tissue Preparation Solution Extract-N-Amp Tissue PCRキット、REDExtract-N-Amp Tissue PCRキット、SYBR Green Extract-N-Amp Tissue PCRキット用の抽出液。 T3073 30mLで1000回抽出分。