核酸精製
プラスミドDNA精製
GenElute(ジーンエリュート)シリーズはシリカメンブレンカラムによって迅速でコストパフォーマンスの高い核酸精製を実現します。また有害なフェノールやクロロホルムを用いないため安心して利用できます。LB培地やTB培地などで培養した大腸菌からプラスミドを精製するためのキットをご用意しています。大腸菌培養のスケールや精製後に適したアプリケーションなどから製品をお選び下さい。
吸引(バキューム)方式の場合はバキュームマニホールド(VM20)が別途必要になります。
スモールスケールのプラスミド精製
  使用回数と製品番号 制限酵素処理 シークエンシング PCR クローニング トランスフェクション(一般的な細胞) トランスフェクション(センシティブな細胞)
定番のミニプレップキット
GenElute™ Plasmid Miniprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:1.5mL
  • 標準的な作業時間:30分以内
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:遠心
10回分:
PLN10-1KT
70回分:
PLN70-1KT
350回分:
PLN350-1KT
バキューム方式も可能
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:1~5mL
  • 標準的な作業時間:30分以内
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引または遠心
10回分:
NA0150S-1KT
70回分:
NA0150-1KT
350回分:
NA0160-1KT
5分間でプラスミド精製
GenElute™ Five-Minute Plasmid Miniprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:0.4mLまで
  • 標準的な作業時間:5分間
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引または遠心
10回分:
PFM10-1KT
50回分:
PFM50-1KT
250回分:
PFM250-1KT
GenElute™ Plasmid Miniprep
Kit
  1. 培養液の遠心、溶解・中和
  2. カラムの準備(遠心)
  3. カラムにDNAを結合
  4. カラムの洗浄(遠心)
  5. DNAの溶出(遠心)
  6.  
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
  1. 培養液の遠心、溶解・中和
    結合カラムの準備
  2. ライセートのろ過(吸引)
  3. カラムにDNAを結合(吸引)
  4. カラムの洗浄(吸引)
  5. DNAの溶出(遠心)
GenElute™ Five-Minute Plasmid Miniprep Kit
  1. 培養液の溶解(遠心不要)
  2. カラムの準備(遠心)
  3. カラムにDNAを結合
  4. カラムの洗浄(遠心)
  5. DNAの溶出(遠心)
  6.  
ミディアムスケールのプラスミド精製
  使用回数と製品番号 制限酵素処理 シークエンシング PCR クローニング トランスフェクション(一般的な細胞) トランスフェクション(センシティブな細胞)
従来のミディプレップキット
GenElute™ Plasmid Midiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:20~40mL
  • 標準的な作業時間:45分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:遠心
30回分:
PLD35-1KT
140回分:
PLD140-1KT
バキューム方式も可能
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:50mL
  • 標準的な作業時間:30分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引または遠心
4回分:
NA0200S-1KT
25回分:
NA0200-1KT
エンドトキシンフリーのプラスミド精製
GenElute™ Endotoxin-free Plasmid Midiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:5~40mL
  • 標準的な作業時間:95分以内
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:遠心
35回分:
PLED35-1KT
吸引(バキューム)方式の場合はバキュームマニホールド(VM20)が別途必要になります。
ラージスケールのプラスミド精製
  使用回数と製品番号 制限酵素処理 シークエンシング PCR クローニング トランスフェクション(一般的な細胞) トランスフェクション(センシティブな細胞)
従来のマキシプレップキット
GenElute™ Plasmid Maxiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:25~200mL
  • 標準的な作業時間:45分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:遠心
15回分:
PLX15-1KT
50回分:
PLX50-1KT
バキューム方式
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:150mL
  • 標準的な作業時間:30分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引
4回分:
NA0300S-1KT
10回分:
NA0300-1KT
25回分:
NA0310-1KT
バキューム方式
GenElute™ HP Plasmid Megaprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:150mL~1L
  • 標準的な作業時間:90分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引
5回分:
NA0500-1KT
エンドトキシンフリー
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:150mL
  • 標準的な作業時間:40分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引
4回分:
NA0400S-1KT
10回分:
NA0400-1KT
25回分:
NA0410-1KT
エンドトキシンフリー
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:200mL~1L
  • 標準的な作業時間:90分
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引
5回分:
NA0600-1KT
エンドトキシンフリー
GenElute™ HP Select Plasmid Gigaprep Kit
  • 使用する大腸菌の量:2.5Lまで
  • 標準的な作業時間:2時間
  • 精製原理:シリカメンブレンカラム
  • 洗浄の方法:吸引
5回分:
NA0800-1KT
吸引(バキューム)方式の場合はバキュームマニホールド(VM20)が別途必要になります。