核酸精製
PCR産物の精製
PCR後のDNA精製方法としてシリカメンブレンカラムを用いたキットがよく使われています。また、ピペッティングだけで精製できる特殊なチップ「Diffinity RapidTip」は非常に手軽で好評を得ています。
製品名 精製方法 製品情報 精製後の用途 製品番号
GenElute™ PCR Clean-Up Kit シリカメンブレンカラムによる遠心 プライマー、ヌクレオチド、DNAポリメラーゼを除去 シークエンス、SNP解析、マイクロアレイ、TAクローニング NA1020
Diffinity RapidTip ピペッティング(一般的なピペッターに適合) プライマー、ダイマー、ssDNA、dNTPを除去 シークエンス、SNP解析、マイクロアレイ D1947
Diffinity RapidTip 2 ピペッティング(一般的なピペッターに適合) プライマー、ダイマー、ssDNA、dNTP、DNAポリメラーゼを除去 シークエンス、SNP解析、マイクロアレイ、TAクローニング D2947
Rainin LTS®ピペットの場合は、製品番号D1947LD2947Lをご利用下さい。
Diffinity RapidTipの模式図
「Diffinity RapidTip」については、こちらもご覧ください。