核酸精製
RNA精製
GenElute(ジーンエリュート)シリーズはシリカメンブレンカラムによって迅速でコストパフォーマンスの高い核酸精製を実現します。また有害なフェノールやクロロホルムを用いないため安心して利用できます。Total RNA、mRNA、microRNAの精製キットをご用意しています。
Total RNA精製キット
  製品名 使用するサンプルの量 標準的な作業時間 期待される収量 使用用途 使用回数と製品番号
哺乳動物からのTotal RNA精製キット GenElute™ Mammalian Total RNA Miniprep Kit 付着細胞1x107 cells、組織40 mg 30分 150 μgまで RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ
10回分:
RTN10-1KT
70回分:
RTN70-1KT
350回分:
RTN350-1KT
植物からのTotal RNA精製キット Spectrum™ Plant Total RNA Kit グリンドした植物組織100 mg 30分 20~60 μg RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ、ラベリング
10回分:
STRN10-1KT
50回分:
STRN50-1KT
250回分:
STRN250-1KT
RNA分離試薬 TRI Reagent® 細胞・組織用 試薬1 mLあたり細胞107、試薬1 mLあたり組織100 mg 90分 細胞106あたり5~15 μg、組織1 mgあたり1~10 μg RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ
T9424
RNA分離試薬 TRI Reagent® 血液用 試薬0.75mLあたり血液0.25 mL 90分  
T3809
RNA分離試薬 TRI Reagent® 生体溶液用 試薬0.75 mLあたり生体溶液サンプル0.25 mL 90分  
T3934
mRNA精製キット
  製品名 使用するサンプルの量 標準的な作業時間 期待される収量 使用用途 使用回数と製品番号
total RNAからのmRNA精製キット GenElute™ mRNA Miniprep Kit 5~500 μgのtotal RNA 40分 用いたtotal RNAの1~5% RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ
10回分:
MRN10-1KT
70回分:
MRN70-1KT
直接mRNA精製キット GenElute™ Direct mRNA Miniprep Kits 培養細胞1x107 cells、組織40 mg 60分 5 μgまで RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ
10回分:
DMN10-1KT
70回分:
DMN70-1KT
microRNA精製キット
  製品名 使用するサンプルの量 標準的な作業時間 期待される収量 使用用途 使用回数と製品番号
マイクロRNA精製キット Mission® Small RNA Purification Kit 培養細胞1x107 cells、組織40 mg 30分 20 μgまで RT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ
10回分:
SNC10-1KT
50回分:
SNC50-1KT