植物バイオテクノロジー
ムラシゲ培地、植物用プラスチック容器
Index
ムラシゲ・スクーグ培地(MS培地)
粉末を溶かして使う場合はM5524、溶液を混ぜて使う場合はM0654 + M0529
改変型やビタミン溶液・粉末もご用意しています。
Product No. Brand Product Name 形状
M5524 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎塩混合物 (MS) 粉末
M0654 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎塩類多量養素溶液 10×溶液
M0529 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎塩微量栄養素溶液 10×溶液
M2909 Sigma ムラシゲ・スクーグ改変基礎塩類混合物 粉末
M6899 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎塩ミネラル含有 粉末
M5519 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎培地 粉末
M0404 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎培地  粉末
M7024 Sigma ムラシゲ・スクーグ基礎培地  粉末
組成表
組成表PDF(164KB)
ビタミン混合液・粉末
Product No. Brand Product Name 形状 用途
M7150 Sigma ムラシゲ・スクーグビタミン粉末 粉末 ムラシゲ・スクーグ用
M3900 Sigma ムラシゲ・スクーグビタミン溶液 1000×溶液 ムラシゲ・スクーグ用
G1019 Sigma Gamborgビタミン溶液 1000×溶液 Gamborg B5用
S3766 Sigma Schenk and Hildebrandt ビタミン溶液 100×溶液 SH用
その他 植物用培地
Product No. Brand Product Name 形状
C1416 Sigma Chu(N6)培地用混合塩類 粉末
D6162 Sigma DKW/Juglans培地用混合塩類 粉末
G5768 Sigma Gamborg B5培地用混合塩類 粉末
G5893 Sigma Gamborg B5培地用混合塩類 改変型 粉末
H2395 Sigma Hoagland No. 2培地用混合塩類 粉末
M6774 Sigma McCown Woody Plant 培地用混合塩類 粉末
S6765 Sigma Schenk and Hildebrandt (SH)培地用混合塩類 粉末
W0876 Sigma White培地用混合塩類 粉末
C5915 Sigma ココナッツ水 溶液
B4032 Sigma バナナパウダー 粉末
組成表
組成表PDF(163KB)
植物用プラスチック容器
Product No. Brand Product Name 製品情報 入数
C1048 Sigma 培養チューブのみ(キャップは付属していません) 20 mm × 150 mm、ガラス製 72本
C1298 Sigma 培養チューブ用キャップ 20mm、青色、オートクレーブ可、使い捨て、PP製 100個
C1423 Sigma 培養チューブ用キャップ 20mm、緑色、オートクレーブ可、使い捨て、PP製 100個
T1661 Sigma 培養チューブ + キャップセット 12 mm × 75 mm、ポリスチレン製、個別包装 500本
Product No. Brand Product Name 製品情報 入数
V8505 Sigma Magenta™ 容器 GA-7 W : 77 mm × L : 77 mm × H : 97 mm、ポリカーボネート製 25個
V8505 Sigma Magenta™ 容器 GA-7 W : 77 mm × L : 77 mm × H : 97 mm、ポリカーボネート製 100個
V8380 Sigma Magenta 容器 GA-7-3 W : 77 mm × L : 77 mm × H : 77 mm、ポリカーボネート製 25個
V8380 Sigma Magenta 容器 GA-7-3 W : 77 mm × L : 77 mm × H : 77 mm、ポリカーボネート製 100個
C0542 Sigma Magenta 容器 GA-7/GA-7-3 用フタ V8505, V8380用フタ、77 mm × 77 mm、ポリプロピレン製 25個
C0542 Sigma Magenta 容器 GA-7/GA-7-3 用フタ V8505, V8380用フタ、77 mm × 77 mm、ポリプロピレン製 100個
T8654 Sigma Magenta 容器 7-way トレイ V8505, V8380用フィルター 10個
F3270 Sigma Magenta 容器 GA-7 フィルター V8505, V8380用フィルター 100個
Product No. Brand Product Name 製品情報 入数
P1552 Sigma Phytatray™
使い捨てフタ付き容器)
W : 114 mm × D : 86 mm × H : 64 mm、PETG製、γ線滅菌済み 25個
P1552 Sigma Phytatray™
使い捨てフタ付き容器)
W : 114 mm × D : 86 mm × H : 64 mm、PETG製、γ線滅菌済み 100個
P5929 Sigma Phytatray Ⅱ
使い捨てフタ付き容器)
W : 114 mm × D : 86 mm × H : 102 mm、PETG製、γ線滅菌済み 50個
P5929 Sigma Phytatray Ⅱ
使い捨てフタ付き容器)
W : 114 mm × D : 86 mm × H : 102 mm、PETG製、γ線滅菌済み 250個
Product No. Brand Product Name 製品情報 入数
V8630 Sigma ガラス製培養容器
(キャップは付属していません)
容量100mL(高さ66 mm × 直径 59 mm)、オートクレーブ可 100個
V0633 Sigma ガラス製培養容器
(キャップは付属していません)
容量200mL(高さ95.8 mm × 直径 59 mm)、オートクレーブ可 100個
B8648 Sigma Magenta B キャップ CAT.NO : V8630, V0633専用キャップ、オートクレーブ可 25個
B8648 Sigma Magenta B キャップ CAT.NO : V8630, V0633専用キャップ、オートクレーブ可 100個
B8648 Sigma Magenta B キャップ CAT.NO : V8630, V0633専用キャップ、オートクレーブ可 500個
Product No. Brand Product Name 製品情報 入数
Z373206 Sigma Plant tissue culture system temporary immersion フィルター直径 37 mm、孔径 1μm、オートクレーブ可、内容量0.9L 1個
B7026 Sigma サンバッグ(透明タイプ)Sun bag 微細な通気孔(フィルター)があるプラスチック袋W : 44 cm × L : 20.5 cm 孔径 : 0.04 μm(通気孔24 mm) オートクレーブ可 100袋
S5939 Sigma サンバイオフィルター Sun cap closures Biolter シールタイプの使い捨て通気孔(フィルター)大きさ : 18 mm(通気孔8 mm) 孔径 : 0.04 μm、 オートクレーブ可ポリプロピレン製 500枚
Z358762 Sigma 培養ディッシュ 100 mm × 25 mm、滅菌済み、ポリスチレン製 20枚
Z358762 Sigma 培養ディッシュ 100 mm × 25 mm、滅菌済み、ポリスチレン製 500枚