植物バイオテクノロジー
植物用DNA抽出・PCRキット、ゲノミクス・プロテオミクス関連製品
Index
植物用DNA抽出・PCRキット
植物組織・種子からのDNA 抽出・PCR をダイレクトに !
ゲノムDNA をわずか15 分以内に抽出し、そのままPCR を行えます。
各キットには植物の溶解用試薬と迅速にDNA 増幅するためのホットスタートTaq DNA ポリメラーゼ入りのPCR 反応液(JumpStart ™ ReadyMix ™)が付属しています。
使用サンプル例(葉、根、茎)
シロイヌナズナ
キャノーラ
トウモロコシ
コットン
ポテト
ソルガム(モロコシ)
大豆
ヒマワリ
トマト
小麦
使用サンプル例( 種子)
シロイヌナズナ
キャノーラ
トウモロコシ
コットン
ソルガム(モロコシ)
大豆
トマト
小麦
植物用
Product No. Brand Product Name 製品情報
XNAP2 Sigma Extract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット 抽出100回、PCR100回分
XNAP2E Sigma Extract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット 抽出100回、PCR500回分
XNAR Sigma Extract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット 抽出1000回、PCR1000回分
XNAPS Sigma REDExtract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出10回、PCR10回分
XNAP Sigma REDExtract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出100回、PCR100回分
XNAPE Sigma REDExtract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出100回、PCR500回分
XNAPR Sigma REDExtract-N-Amp 植物用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出1000回、PCR1000回分
種子用
Product No. Brand Product Name 製品情報
XNAS2 Sigma Extract-N-Amp 種子用 抽出・PCRキット 抽出100回、PCR100回分
XNASS Sigma REDExtract-N-Amp 種子用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出10回、PCR10回分
XNAS Sigma REDExtract-N-Amp 種子用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出100回、PCR100回分
XNASR Sigma REDExtract-N-Amp 種子用 抽出・PCRキット (ローディング色素含有のためPCR後そのまま電気泳動可能) 抽出1000回、PCR1000回分
ゲノミクス・プロテオミクス関連製品
植物用 ゲノムDNA精製キット
  • 各種植物サンプルからのゲノムDNA の抽出に
  • 液体窒素の細胞破砕処理を含め、40分以内
  • 回収量: 最大20μg/Prep
  • RNase 処理不要
Product No. Brand Product Name 使用回数
G2N10 Sigma GenElute 植物用ゲノムDNA精製キット 10
G2N70 Sigma GenElute 植物用ゲノムDNA精製キット 70
G2N350 Sigma GenElute 植物用ゲノムDNA精製キット 350
サンプル100mg からの平均収量
Material Typical Yield
Corn 7.5 μg
Dianthus tissue culture 3.3 μg
Pepper 3.1 μg
Rice 5.9 μg
Soybean 5.7 μg
Tobacco 5.2 μg
Tomato 6.2 μg
Tomato (20 mg freeze dried leaf tissue) 5.7 μg
Wheat 11.5 μg
植物用 RNA 精製キット
  • 各種植物サンプルからのtotal RNA の抽出に
  • 30 分以内でtotal RNA が抽出可能
  • 回収量:最大100μg/Prep
Product No. Brand Product Name 使用回数
STRN10 Sigma Spectrum 植物用RNA精製キット 10
STRN50 Sigma Spectrum 植物用RNA精製キット 50
STRN250 Sigma Spectrum 植物用RNA精製キット 250
平均収量
Plant Species  Tissue Type Average Experimental Yield from 50-100 mg of tissue
Norway Spruce needle 43 μg
Pine needle 37 μg
Red Maple leaf 65 μg
Grape leaf 71 μg
Cotton leaf 42 μg
Tomato leaf 61 μg
stressed leaf (drought) 17 μg
Soybean leaf 65 μg
Potato tuber 19 μg
Arabidopsis leaf 27 μg
  flower 46 μg
Corn leaf 55 μg
root 7 μg
seed 60 μg
Rice leaf 68 μg
植物用 タンパク質抽出・細胞小器官単離
大豆、白イヌナズナ、トウモロコシ、松葉、綿花、タバコなどの植物でテスト済みです。
Product No. Brand Product Name 製品情報
PE0230 Sigma 全タンパク質抽出キット 10~250mgサンプル20回分、プロテアーゼインヒビターカクテル付属
PE0210 Sigma 親水性タンパク質抽出キット
PE0220 Sigma 疎水性タンパク質抽出キット
PE0240 Sigma 親水性・疎水性タンパク質分画抽出キット
※親水性と疎水性のタンパク質を分画して抽出するキットです
C2360 Sigma 植物タンパク質抽出液(CelLyticTM P) サンプル0.5~1gあたり1mL
CELLYTPN1 Sigma 核タンパク質抽出キット(CelLytic PN) 20gサンプル30回分
CPISO Sigma 葉緑体単離キット 30gサンプル18回分
植物用 プロテアーゼインヒビターカクテル
タンパク質の分解を防ぎます。
Product No. Brand Product Name 製品情報
P9599 Sigma プロテアーゼインヒビターカクテル(×100溶液)
植物サンプル用
カクテル1mLでサンプル30gからの抽出液
100mLのタンパク質分解を阻害
タンパク質抽出液からのRuBisCO除去カラム
~植物サンプル中のRuBisCOを特異的に除去するカラム~
Seppro RuBisCOとは・・
ニワトリで作成した抗RuBisCO 抗体をマイクロビーズに結合させた特異性の高いアフィニティーカラムです。
Seppro RuBisCO は植物中に最も多く存在するタンパク質RuBisCO(リブロース-1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/ オキシゲナーゼ)を除去するカラムです。
RuBisCO を除去することでLC-MS/MS や二次元電気泳動でサンプル中の微量なタンパク質を発見しやすくなります。
Product No. Brand Product Name 製品情報
SEP070 Sigma Seppro RuBisCO(セプロ ルビスコ)
スピンカラムキット
2本入り、100回使用可能
SEP080 Sigma Seppro RuBisCO(セプロ ルビスコ)
液クロ用カラムキット
1本入り、100回使用可能
質量分析用トリプシン
Product No. Brand Product Name
T6567 Sigma トリプシン(質量分析用グレード)
植物ホルモン 定量キット(ELISA キット)
抗体を結合させた96 ウェルプレート1 枚、基質、検出液がセットになったELISA キットです。
検量線用のスタンダードは付属していません。
測定波長: 405 nm フィルター
Product No. Brand Product Name
PGR1 Sigma アブシジン酸イムノアッセイ検出キット 
PGR3 Sigma インドール-3-酢酸イムノアッセイ検出キット