ライフサイエンス
新製品情報
ライフサイエンスの研究に役立つ試薬をいち早くお届けいたします。
新製品Pick Up!
多数の新製品の中から、今月はゲノム編集用製品や阻害剤、細胞をご紹介します。
カテゴリ   製品名 製品情報 カタログ番号 容量
ゲノム編集 Cas9 タンパク質 CRISPR/Cas9システムに使用するためのCas9タンパク質です。crRNAおよびtractRNAとともにトランスフェクションすることでノックイン/ノックアウトが可能になります。
・ S. pyogenes由来の野生型(大腸菌組み換え)
シグマのCRISPR/Cas9 systemsの詳細はこちら
CAS9PROT-50UG 50回分
CAS9PROT-250UG 250 ug
ゲノム編集   ESPCAS9 タンパク質 高特異性でオフターゲットの少ないCas9タンパク質です。crRNAおよびtractRNAとともにトランスフェクションすることでノックイン/ノックアウトが可能になります。
S. pyogenes由来の改変型(大腸菌組み換え)
・高特異性でオフターゲットをより減少
シグマのCRISPR/Cas9 systemsの詳細はこちら
ESPCAS9PRO-50UG 50 ug
ESPCAS9PRO-250UG 250 ug
シグマ アルドリッチ/ メルク 新製品ファインダーはこちら>>
Merckのお得な阻害剤Set、細胞株
カテゴリ   製品名 製品情報 カタログ番号 容量
阻害剤 Calcium Entry Blocker Set, Pyr6 & Pyr10
異なるメカニズムを介して作用するカルシウムチャネルブロッカー2種を含む、お得な阻害剤セットです。
<構成品>
・PYR6: CRACチャネル阻害剤III  10 mg
・PYR10: TPRC3チャネル阻害剤III   10 mg
5.09709.0001 1set
阻害剤 有糸分裂阻害剤 II, Dosabulin Enantiomers Set
細胞透過性の架橋二環式ヘプテン由来化合物で、ネガティブコントロールがセットになっています。
<特長>
・チューブリンの脱重合の誘導によって有糸分裂を阻害します(EC50 =1.23μM)。
・ U2OS骨肉腫細胞の増殖を阻害し(IC50 = 810 nM)、アポトーシス細胞死を誘導します。
5.30542.0001 1set
細胞 HMC-1.1 Human Mast Cell Line HMC-1は白血病患者由来の肥満細胞株です。組織内の肥満細胞が示すヒスタミン、トリプターゼ、ヘパリン産生などの形質を保有しているため、ヒト肥満細胞の機能研究に幅広く利用されています。
・HMC-1.1:HMC-1のバリアントでG560V変異を持ちます。
・HMC-1.2:HMC-1のバリアントでG560VとD816Vの両変異を持ちます。
SCC067 ≥1X10⁶ cells/via
細胞 HMC-1.2 Human Mast Cell Line SCC062 ≥1X10⁶ cells/via