質量分析(タンパク質)
安定同位体ラベルタンパク質
13,000種を越える豊富なライブラリーから
安定同位体ラベルMS スタンダードを探しませんか?
SILu™ PrEST(サイリュープレスト)はAtlas Antibodies 社によってデザインされたヒトタンパク質定量用安定同位体ラベルMS スタンダードです。99% 以上のLys およびArg が安定同位体ラベルされ、トリプシン消化時から添加することで、トリプシン消化された複数の安定同位体ラベルスタンダードペプチドが生成されます。 SILu PrEST はこれまでにない定量精度を実現します。
ヒトタンパク質定量用15N、13C 安定同位体ラベルMS スタンダード
SILu PrEST 1nmol x 5vial (1M Urea PBS, pH 7.4)
特徴
  • 約13,000 種のヒトタンパク質ターゲットに対する19,000 種以上の安定同位体ラベル(50-100A.A.)ペプチドをラインナップ
  • 2 種類以上(平均3.2 種)のトリプシン消化配列を含むペプチド
  • 大腸菌代謝標識により、99% 以上のLys およびArg が安定同位体ラベル
  • MS 解析による濃度QC による精度の高いスタンダード
トリプシン消化時から加える精度の高いスタンダード
SILu PrEST は通常、合成ペプチドスタンダードよりも上流から添加するため、サンプルによるバイアスがかかりづらく、より精度の高いスタンダードとして機能します。
製品の詳細・ラインナップはこちら
関連製品 
PrEST Antigen はSILuPrEST と同配列ノンラベルペプチドです。
Atlas Antibody 使用時のブロッキング試薬としてご利用いただけます。
ノンラベルペプチド
PrEST Antigen (プレスト アンチゲン)
お探しのSILu™PrESTの検索方法