Japan > 材料科学 > 代替エネルギー材料 > ナフィオン(Nafion®
代替エネルギー材料
ナフィオン(Nafion®
ナフィオンはその耐久性と化学的安定性によって他の電解膜より高温での動作に強く、様々な電解質が開発される中、発売から40年以上たった今日でも最先端材料、特に燃料電池材料として様々な用途に用いられています。
ナフィオンは炭素-フッ素からなる疎水性テフロン骨格とスルホン酸基を持つパーフルオロ側鎖から構成されるパーフルオロカーボン材料で、tetrafluoroethyleneとperfluoro[2-(fluorosulfonylethoxy)propylvinyl ether]の共重合体です。長鎖の非架橋性高分子で、一般的には以下の構造を持ちます。
ナフィオンの構造式
イオン交換基の量を示す「EW(equivalent weight, 等価質量)」は、スルホン酸基1モル当たりの乾燥状態のナフィオン(プロトン型)のグラム数を表しています。EWは通常、酸塩基滴定や硫黄原子の定量、FT-IRなどから確定されますが、(CF2CF2)の数「m」とおよそ「EW = 100m + 446」ような関係が成り立ちます1。また、イオン交換容量(IEC:ion exchange capacity)は「IEC = 1000 / EW」で求められます。
ナフィオンは完全に溶媒には溶けないため真の溶液ではなく、溶媒中で直径10nm前後の比較的大きなコロイド状に凝集していると考えられています。そのため分子量の測定が難しく、およそ10,000~1,000,000と推定されています1。ナフィオンの性質や性能はその複雑なナノ構造によるものであるため、様々なモデルが提唱されています。一つのモデルとして、X線小角散乱などの結果から親水性のスルホン酸を持つパーフルオロアルキルエーテルグループからなる直径約4nmほどの逆ミセルがつながった、クラスターを形成するといわれています。疎水性部分の占める割合が高いにもかかわらず、水分やその他のプロトン性物質を吸収する能力が高いのは、スルホン酸基でコートされたこのネットワークによりイオンや水の輸送が可能となるためであるとされています1,2,3。この他に、層状モデル、チャネルネットワークモデル、バンドルモデル、最近では逆ミセルシリンダーモデルがあります4
ナフィオン膜中のプロトン導電性は環境に強く依存します。つまり、高温低湿の場合にはプロトン伝導の経路が縮むために、著しく導電性が低下します。しかし、電極上の触媒にとっては高温のほうが適しているため、燃料電池性能の最適化には高温低湿における高い導電性の膜の設計が重要です。近年では、金属有機構造体(MOF)を利用した例49や、広い範囲の温度と相対湿度においてナフィオンを上回る高いプロトン伝導性を持ったシリコンベースの多孔質膜50などのように、ナフィオンに匹敵する性能を持つ新規材料の開発も盛んであり、スチレン系くし型高分子の超分子ナノチャネルによる無水プロトン輸送性能の特性強化51などの研究も行われています。
スルホン酸基の強酸性がパーフルオロカーボン骨格の電子吸引性の源であり、時には、ナフィオンの酸性度は100%硫酸や無水トリフルオロ酢酸溶液中のトリフルオロメタンスルホン酸に匹敵するといわれています。5-7
ナフィオンは多くのカチオンや極性化合物に対して透過性を持ち(その移動度はサイズやイオン性によります。)、アニオンや無極性化合物に対しては透過性を持ちません。さらに、多くの溶媒に不溶性で、強酸化剤や強塩基にたいして高い耐性を持ちます。このように、ナフィオンはテフロンの持つ優れた化学的安定性・耐熱性と、スルホン酸基のもつ選択的透過性・強酸性とを併せ持つ材料です。
固体高分子形燃料電池の基礎と現状を弊社季刊誌「材料科学の基礎 No.2 燃料電池の基礎と評価手法」にて、東京工業大学の田巻孝敬先生、山口猛央先生に解説していただきました。ご参考ください。
<センサー用途>
化学センサー8,9、一酸化炭素ガスセンサー10、バイオセンサー11,12、爆発物探知13、電気化学発光デバイス14、グルコースセンサー15
<燃料電池用途>
高機能化・高性能化16-18,48,52
<その他>
カーボンナノチューブの可溶化19,20、人工筋肉アクチュエータ21、有機媒体中の電気活性種の測定22、有機電解合成の電解液23、高出力パルス伝達24、ナノチューブ/ナフィオン2層構造の光作動25
<触媒用途>
不均一性の強酸性触媒であるナフィオンは、広範囲の有機合成用途に利用されています。以下にその例を挙げます。
  • アリールエステルのフリース転位26
  • α-エチニルアルコールからα, β-不飽和カルボニル化合物へのループ転位27
  • ピナコール転位28
  • アルデヒドからのgem-ジアセテートの合成29
  • ジメチルアセタールとエチレンジチオアセテートの合成30
  • 芳香族化合物の脱アセチル化と脱カルボキシル化31
  • 芳香族ニトロ化32
  • メトキシメチルエーテルの簡易合成33
  • アルキンやエチレンの水素化34,35
  • Friedel-Craftsアシル化36,37
  • ナフィオン-TMSを用いたシリル化38,39
  • αーケトアセタールの高収率開裂反応40
  • Cr(III)やCe(IV)を含浸させたナフィオンを用いたアルコールからカルボニルへの変換41
  • FITS-ナフィオンを用いたパーフルオロアルキル化とオキシパーフルオロアルキル化42
  • ジアゾアニリドの環化反応と脱カルボキシル化反応43
  • N-アリールジアゾアセトアニリド芳香族求電子置換反応44
  • カリックスアレンの脱tert-ブチル化反応45
  • ナフィオン触媒のReview46,47
(Nafion® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.)
ナフィオン分散液(Dispersion)
ナフィオン分散液は、燃料電池膜用の薄膜の作成やコーティング、触媒コーティング、センサー、電気化学用途などに用いられます。
製品名 Nafion® 5 wt. % dispersion Nafion® 10 wt. % dispersion Nafion® 20 wt. % dispersion
製品番号 274704 527084 510211 527114 527106 663492 527122
容量 25ml, 100ml, 500ml 25ml, 100ml 25ml 25ml
Nafion含有量 (wt. %) 4-6 5.0-5.4 10-12 20-22
水分含有量 (wt. %) 15 – 20 45 ± 3 87 − 90 34 ± 2
VOC全含有量 (wt. %) NA 50 ± 3 < 1 46 ± 2
VOC成分 1-Propanol (wt. %) 1-Propanol&2-Propanol(45 : 55) 48 ± 3 - 44 ± 2
Ethanol (wt. %) - < 4 - < 2
Mixed Ethers and Other VOCs (wt. %) NA < 1 < 1 < 1
比重 (g/mL) 0.874(25℃) 0.92 − 0.94 1.05 − 1.07 1.01 − 1.03
Available Acid Capacity(meq/g, H+ polymer basis) > 0.9 > 1.00 > 0.92 > 1.00 > 0.92 > 1.00 > 0.92
Total Acid Capacity(meq/g, H+ polymer basis) NA 1.03 – 1.12 0.95 – 1.03 1.03 – 1.12 0.95 – 1.03 1.03 – 1.12 0.95 – 1.03
粘性 (cP*; at 25℃ and 40 sec-1 Shear Rate) NA 10 - 40 2 – 10 50 – 500
* 1 cP = 1 mPa・s
ナフィオン膜(Membranes)
ナフィオン膜はPEM型燃料電池や水の電気分解に広く用いられています。様々なタイプの電気化学セルでのセパレーターや固体電極として、セルの結合部分での選択的なカチオン輸送に用いられます。
製品名 Nafion®
NRE-212
Nafion® 115 Nafion® 117
製品番号 676470 541346 274674 292567
Typical Thickness (µm) 51 (0.002 inch) 127 (0.005 inch) 183 (0.007 inch)
Basis Weight (g/m2) 100 250 360
Conductivity (a) - > 0.1 S/cm
Available Acid Capacity (g) > 0.92 > 0.9 meq/g
Total Acid Capacity (h) 0.95 - 1.01 0.95 - 1.01
Water Content (b) 5 ± 3.0% 5%
Water Uptake (c) 50.0 ± 5.0% 38%
Thickness change - +10% (d), +14% (e)
Linear expansion (f) +10% (d), +15% (e) +10% (d), +15% (e)
Size (インチ) 12 x 12 12 x 12 8 x 10 12 x 12
容量 1枚 1枚 1枚 1枚
  1. Zawodzinsk, et.al., J. Phys. Chem., 1991, 95(15), 6040.
  2. Water content of membrane conditioned to 23℃, 50% relative humidity (RH), compared to dry weight basis.
  3. Water uptake from dry membrane to water soaked st 100℃ for 1 hour (dry weight basis).
  4. From 50% RH, 23℃ to water soaked, 23℃
  5. From 50% RH, 23℃ to water soaked, 100℃
  6. Typical MD and TD values. MD expansion is slightly less than TD. *MD: machine direction, TD: trasverse direction
  7. A base titration procedure measures the equivalents of sulfonic acid in the polymer, and used the measurements to calculate the available acid capacity of the membrane (acid form).
  8. A base titration procedure measures the equivalents of sulfonic acid in the polymer, and used the measurements to calculate the total acid capacity or equivalent weight of the membrane (acid form).
    Dupont社資料より抜粋。
テフロン繊維強化ナフィオン膜(Membranes reinforced with Teflon® fiber)
  • Nafion® 324
    EWが1500で厚さが0.001インチの膜と、EWが1000で厚さが0.005インチの膜からなるナフィオン膜です。テフロン繊維を含んでいて、強度が高く、軽くなっています。ドライのプロトン型です。光沢のある滑らかな表面をカソード側に向けて設置してください。食塩電解をはじめ、様々な電気分解用途にご利用いただけます。
    • 膜厚: 152µm (0.006 inch)
    • 大きさ: 12 x 12inch
    • 製品番号: 565067
    • 容量: 1枚
  • Nafion® 424
    非常に強い化学的安定性をもつテフロン繊維で補強されたナフィオン膜です。、EWが1100でドライのプロトン型です。光沢のある滑らかな表面をカソード側に向けて設置してください。(修復不可能な損傷を受けることがあります。)食塩電解をはじめ、廃酸の再生や金属イオンの回収など、様々な電気分解用途にご利用いただけます。
    • 膜厚: 183µm (0.007 inch)
    • 大きさ: 12 x 12 inch
    • 製品番号: 563994
    • 容量: 1枚
  • Nafion® 551
    EWが1050のプロトン型(Dry)のナフィオン膜です。光沢のある滑らかな表面をカソード側に向けて設置してください。(修復不可能な損傷を受けることがあります。)
    • 膜厚: 127µm (0.005 inch)
    • 大きさ: 12 x 12 inch
    • 製品番号: 564664
    • 容量: 1枚
ナフィオン粉末・ペレット(Powders/Pellets)
  • Nafion® NR50
    強酸性のビーズ状樹脂でプロトン型です。不均一系酸触媒を必要とする種々の有機反応に用いられます。
    • イオン交換容量: > 0.8 meq/g
    • 粒径: 7 - 9 mesh (3mm x 4mm)
    • 水分含有量: < 2 wt. %
    • バルク比重: 1.25 g/cc
    • 製品番号: 309389
    • 容量: 10g, 25g
  • Nafion® SAC-13
    強酸性触媒でアクリル化やアルキル化、エステル化、異性化などに用いられます。アモルファスシリカ上にナフィオンがコートされたポーラスナノ複合材料で、表面積がNafion NR50より約1万倍大きくなっています。
    • 成分: SiO2 (amorphous): 77-90 %, Nafion®: 10-18 %
    • イオン交換容量: 0.12-1.0 meq/g
    • 平均直径: 0.8-1.0 mm
    • 乾燥減量 (120℃): < 5%
    • Bulk crush strength: < 13%
    • 表面積: > 200 m2/g
    • 細孔容積: > 0.6 mL/g
    • 細孔径: > 10 nm
    • Stable: < 200 ℃
    • 製品番号: 474541
    • 容量: 10g, 25g
  • Nafion®, trimethylsilylated
    • イオン交換容量: 約0.5 meq (TMS)/g resin
    • 製品番号: 392928
    • 容量: 10g, 25g
  • Nafion® perfluorinated resin, powder (H+ form)
    • イオン交換容量: 約0.9 meq/g
    • 粒径: 35-60 mesh
    • 製品番号: 495786
    • 容量: 500mg
弊社では炭化水素系高分子電解質も取り扱っております。あわせてご利用ください。
References
  1. Mauritz, K. A.; Moore, R. B. Chem. Rev., 2004, 104, 4535.
  2. Hsu, W. Y.; Gierke, T. D. J. Membr. Sci., 1983, 13, 307.
  3. Gierke, T. D.; Munn, G. E.; Wilson, F. C. J. Polym. Sci., Polym. Phys., 1981, 19, 1687.
  4. Schmidt-Rohr, K.; Chen, Q. Nat. Mater., 2008, 7, 75.83.
  5. Olah, G. A.; Prakash, G. K. S.; Sommer, J. In Super acids; Wiley Interscience: New York, 1985; Chapter 1.
  6. Bascombe, K. N.; Bell, R. P. J. Chem. Soc., 1959, 1096.
  7. Grondin, J.; Sagnes, R.; Commeryras, A. Bull. Soc. Chim. Fr., 1979, 1779.
  8. Gao, L.; Seliskar, C.J. Chem. Mater., 1998, 10, 2481.
  9. Chen, W. F.; et al. Chem. Mater., 2008, 20, 5756.
  10. Kitsukawa, S. et al. Chem. Sens., 1997, 13 (Suppl. A, Proc. 24th Chemical Sensor Symp., 1997), 49.
  11. Turner, R.F.B.; Sherwood, C.S. ACS Symp. Ser., 1994, 556 (Diagnostic Biosensor Polymers), 211.
  12. Yu, X.; et al. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 11199.
  13. Germain, M. N.; et al. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 15272.
  14. Bertoncello, P.; et al. Anal. Chem., 2007, 79, 7549.
  15. Lee, H.; et al. Nano Lett., 2007, 7, 778.
  16. "Advanced Mesostructured Hybrid Silica-Nafion Membranes for High-Performance PEM Fuel Cell" Pereira, F.; et al. Chem. Mater., 2008, 20, pp 1710.
  17. "Nafion/Zeolite Nanocomposite Membrane by in Situ Crystallization for a Direct Methanol Fuel Cell" Chen, Z.;Holmberg, B.; et al. Chem. Mater., 2006, 18, 5669.
  18. "Exfoliated Pt-Clay/Nafion Nanocomposite Membrane for Self-Humidifying Polymer Electrolyte Fuel Cells" Zhang, W.; et al. Langmuir, 2008, 24, 2663.
  19. Wang, J.; et al. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 2408.
  20. Zhang, J.; Gao, L.; et al. J. Phys. Chem. C,, 2008, 112, 16370.
  21. Mojarrad, M.; Shahinpoor, M. Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 1997, 3040 (Smart Materials Technologies), 294.
  22. Jiang, J.-H. et al. Electroanalysis, 1998, 10, 343.
  23. Jiang, J.-H. et al. J. Electroanal. Chem., 1997, 420, 31.
  24. Lakeman, J. et al. J. Power Sources, 1997, 65, 179.
  25. Levitsky, I. A.; Kanelos, P. T.; et al. J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 9421.
  26. Olah, G. A., et al. J. Org. Chem., 1983, 48, 3359.
  27. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1981, 473.
  28. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1978, 358.
  29. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1982, 962.
  30. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1981, 282.
  31. Olah, G. A., et al. J. Org. Chem., 1983, 48, 3360.
  32. Olah, G. A., et al. J. Org. Chem., 1982, 47, 596.
  33. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1981, 471.
  34. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1978, 671.
  35. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1981, 280.
  36. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1978, 672.
  37. Yamato, T.; Hideshima, C.; Prakash, G. K. S.; Olah, G. A. J. Org. Chem., 1991, 56, 3955.
  38. Noyori, R.; Murata, S.; Suzuki, M. Tetrahedron,, 1981, 37, 3899.
  39. Murat, S.; Noyori, R. Tetrahedron Lett., 1980, 21, 767.
  40. Petrakis, K.S.; Freied, J. Synthesis, 1983, 891.
  41. Kanemoto, S.; Saimoto, H; Oshima, K.; Nozaki, H. Tetrahedron Lett., 1984, 25, 3317.
  42. Umemoto, T. Tetrahedron Lett., 1984, 25, 81.
  43. Wee, A. G. H.; Liu, B.-S. Tetrahedron, 1994, 50, 609.
  44. Doyle, M. P.; Shanklin, M. S.; Pho, H. Q.; Mahapatro, S. N. J. Org. Chem., 1988, 53, 1017.
  45. Rha, S. G.; Chang, S.-K. J. Org. Chem., 1998, 63, 2357.
  46. Olah, G. A., et al. Synthesis, 1986, 513.
  47. Olah, G. A. J. Org. Chem.,, 2005, 70, 2413.
  48. "Synthesis and Characterization of a Self-Assembled Nafion/Silica Nanocomposite Membrane for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells" Tang, H. L.; Pan, M. . Phys. Chem. C,, 2008, 112, 11556.
  49. "Anhydrous proton conduction at 150℃ in a crystalline metal–organic framework" Hurd, J. A.; Vaidhyanathan R.; Thangadurai V.; Ratcliffe C. I.; Moudrakovski I. L.; Shimizu G. K. H. Nature Chem. 2009, 1, 705.
  50. "An inorganic–organic proton exchange membrane for fuel cells with a controlled nanoscale pore structure" Moghaddam S.; Pengwang E.; Jiang Y.-B.; Garcia A. R.; Burnett D. J.; Brinker C. J.; Masel R. I.; Shannon M. A. Nature Nanotech. 2010, 5, 230.
  51. "Enhancement of anhydrous proton transport by supramolecular nanochannels in comb polymers" Chen Y.; Thorn M.; Christensen S.; Versek C.; Poe A.; Hayward R. C.; Tuominen M. T.; Thayumanavan S. Nature Chem. 2010, 2, 503.
  52. "Structure-Relaxation Interplay of a New Nanostructured Membrane Based on Tetraethylammonium Trifluoromethanesulfonate Ionic Liquid and Neutralized Nafion 117 for High-Temperature Fuel Cells" Noto V. D.; Negro E.; Sanchez J.-Y.; Iojoiu C. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2183.
お役立ちツール