Sigma-Aldrich
Japan > 材料科学 > 代替エネルギー材料 > 固体酸化物形燃料電池(SOFC)用酸化物
代替エネルギー材料
固体酸化物形燃料電池(SOFC)用酸化物
燃料電池は電気化学的反応により水素と酸素から電気を生成するシステムで、アノードとカソード、電解質から構成されます。固体酸化物形燃料電池(SOFC: Solid Oxide Fuel Cells)では、カソードとアノード電極は多孔性のセラミックス、電極は緻密な酸素イオン導電性セラミックスでできています(図1)。よって1000℃付近の高温での運転が可能となり、また内部改質か可能であるため、燃料に天然ガスやディーゼル燃料を利用できます1。
高温での動作のため、各セル構成部品に非常に高い耐久性が要求されます。したがって、固体酸化物形燃料電池において、低コストで高温耐久性を持つ材料の開発が重要になります2。
SOFCの模式図
図1  固体酸化物形燃料電池の模式図
固体酸化物形燃料電池のアノード、カソード、電解質にご利用いただける材料を表1に示しました。イットリウム安定化ジルコニア(YSZ: Yttria Stabilized Zirconia)やランタンストロンチウムマンガナイト(LSM: Lanthanum Strontium Manganite)、ガドリニウムドープセリア(GDC: Gadolinium doped Ceria)など、多岐にわたる材料をご提供しております。
固体酸化物形燃料電池の基礎とその材料評価手法を弊社季刊誌「材料科学の基礎 No.2 燃料電池の基礎と評価手法」にて、東北大学の雨澤浩史先生、宇根本篤先生、川田達也先生に解説していただきました。ご参考ください。
表1  固体酸化物形燃料電池用材料
製品番号 製品名 備考
カソード材料
729183 Lanthanum nickelate, strontium doped nanopowder La1.6Sr0.4NiO4
729175 Lanthanum nickelate nanopowder La2NiO4
704288 Lanthanum strontium cobalt ferrite, LSCF 6428 La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
734632
NEW!
Lanthanum strontium cobalt ferrite La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
734640
NEW!
Lanthanum strontium cobalt ferrite, powder, <0.5 μm particle size La0.6Sr0.4FeO3
704296 Lanthanum strontium manganite, LSM-20 (La0.80Sr0.20)MnO3
704261 Lanthanum strontium manganite, LSM-35 (La0.65Sr0.35)MnO3
704253 Lanthanum strontium cobalt ferrite composite cathode powder, LSCF/GDC (Ce0.9Gd0.1)O1.95 : (La0.60Sr0.40)(Co0.20Fe0.80)O3 = 1 : 1
704245 Lanthanum strontium manganite composite cathode powder, LSM-20/YSZ (Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 : (La0.80Sr0.20)MnO3 = 1 : 1
704237 Lanthanum strontium manganite composite cathode powder, LSM20-GDC10 (Ce0.9Gd0.1)O1.95 : (La0.80Sr0.20)MnO3 = 1 : 1
734659
NEW!
Manganese cobalt oxide, spinel, powder, <0.5 μm particle size Mn1.5Co1.5O4
アノード材料
704210 Nickel oxide - Cerium samarium oxide for coatings, NiO/SDC, 99+ % trace metals basis NiO : (CeO2 - Sm2O3) = 60 : 40
704229 Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia (YSZ) for general applications, NiO/YSZ, 99+ % trace metals basis NiO : (Y2O3 – ZrO2) = 60 : 40
704202 Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia (YSZ) for coatings, NiO/YSZ, 99+ % trace metals basis NiO : (Y2O3 - ZrO2) = 66 : 34
203882 Nickel(II) oxide, 99.99% trace metals basis NiO
電解質
729191 Cerium oxide, praseodymium doped nanopowder Ce0.8Pr0.2O2
572330 Cerium(IV) oxide-gadolinium doped (GDC) nanopowder Gd 10 mol % as dopant
734519
NEW!
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped, powder <0.5 μm particle size Gd 10 mol % as dopant
572357 Cerium(IV) oxide-gadolinium doped (GDC) nanopowder Gd 20 mol % as dopant
734667
NEW!
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped, pellets (for sputtering, diam.×L: 2-3 mm×3-5 mm) Gd 20 mol % as dopant
572365 Cerium(IV) oxide-samaria doped nanopowder SmO2 15 mol % as dopant
734675
NEW!
Cerium(IV) oxide-samarium doped, pellets (for sputtering, diam.×L: 2-3 mm×3-5 mm) Sm 15 mol % as dopant
734624
NEW!
Cerium(IV) oxide-samarium doped, powder , <0.5 μm particle size Sm 20 mol % as dopant
572322 Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (YSZ) nanopowder Y2O3 3 % as stabilizer
572349 Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (YSZ) nanopowder Y2O3 8 % as stabilizer
464228 Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (YSZ) submicron powder Y2O3 8 % as stabilizer, 99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
634174 Cerium(IV)-zirconium(IV) oxide nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.0% trace metals basis Ce : Zr = 1: 1 (ZrO2 and CeO2 or an intermediate compound)
734683
NEW!
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized, pellets (for sputtering, diam.×L: 2-3 mm×3-5 mm) Y2O3 8 % as stabilizer
References
  1. High Temperature and Solid Oxide Fuel Cells. Fundamentals, Design and Applications; Singhal, S.C., Kendal, K. Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2003.
  2. 米国エネルギー省 エネルギー効率・再生可能エネルギー局 The Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Technologies Program. (新しいウインドウで開きます。)
お役立ちツール
  • PDFカタログをダウンロードすることができます!
  • カタログ送付や月1回のニュースメール配信の登録ができます!(定期送付の申し込みはこちらから)
  • 製品検索には、「製品名・製品番号・CAS番号など」、もしくは「製品カテゴリ」の方法があります。
    なお、規格書やMSDS(安全性データシート)、ロットごとの分析表のほかに、日本円価格、国内在庫情報(確認方法)も確認することができます!