|
無機材料(金属・セラミックス)
磁性合金および磁性金属間化合物
|
|
|
| 磁性合金および磁性金属間化合物は、長期にわたり定磁場を作り出すことができる金属材料です。室温で常磁性を持つ合金を形成できる化学元素の数はごく限られており、Fe、Ni、Co、および希土類金属はその最も重要なものです。弊社の磁性材料は、低質量で安定に高磁場を形成できます。 |
 |
- B(H)max: 最大エネルギー積
- 減磁曲線上で磁束密度(B)と磁場強度(H)の積が最大になり、所定のエネルギーを放出するのに必要な材料の体積が最小となる点です。
- Br: 残留磁束密度
- 磁化力をゼロとしたときにヒステリシス曲線がB軸と交差する点であり、与えられた材料からの最大磁束の出力を表します。
- Hc: 保磁力(抗磁力)
- 磁石を先に飽和させた後、観察される磁束密度Bをゼロまで減少させるのに必要な消磁力を表します。
- Max. temp: 最高動作温度
- 磁性材料が磁気特性を保つことができる最高温度を表します。
磁性合金製品一覧
| 種類 |
製品名 |
性質 |
製品番号 |
Samarium-Cobalt Alloys |
SmCo5, alloy 18, Discs 10 X 6 mm |
B(H)max =140 kJ/m3 (18 MGsOe), Br = 0.87T (8.7kGs), Hcb = 680 kA/m |
692859-3EA |
Sm2Co17, alloy 24, Discs 10 X 6 mm |
B(H)max =190 kJ/m3 (24 MGsOe), Br = 1.0T (10.0kGs), Hcb = 740 kA/m |
692840-3EA |
Sm2Co17, alloy 30, Discs 10 X 6 mm |
B(H)max =240 kJ/m3 (30 MGsOe), Br = 1.16T (11.6kGs), Hcb = 840 kA/m |
692832-3EA |
Aluminium-Nickel-Cobalt Alloys |
AlNiCo, alloy 1, Discs 13 X 6 mm |
B(H)max =8.0 kJ/m3 (1 MGsOe), Br = 0.43T (4.3kGs), Hcb = 30 kA/m |
692883-3EA |
AlNiCo, alloy 5, Discs 13 X 6 mm |
B(H)max =40.0 kJ/m3 (5 MGsOe), Br = 1.25T (12.5kGs), Hcb = 48 kA/m |
692867-2EA |
AlNiCo, alloy 11, Discs 13X6 mm |
B(H)max =84.0 kJ/m3 (10.6 MGsOe), Br = 1.12T (11.2kGs), Hcb = 109 kA/m |
692875-3EA |
Neodymium-Iron-Boron lloys |
NdFeB alloy 30/100, Discs 13 X 6 mm |
B(H)max =239.0 kJ/m3 (30 MGsOe), Br = 1.14T (11.4kGs), Hcb = 820 kA/m, Max. temp. 100 ℃ |
693790-5EA |
NdFeB alloy 30/150, Discs 13 X 6 mm |
B(H)max =247.0 kJ/m3 (31 MGsOe), Br = 1.13T (11.3kGs), Hcb = 844 kA/m, Max. temp. 150 ℃ |
693782-3EA |
NdFeB, alloy 30/200, Discs 13 X 6 mm |
B(H)max =248.0 kJ/m3 (31 MGsOe), Br = 1.14T (11.4kGs), Hcb = 835 kA/m, Max. temp. 200 ℃ |
693820-3EA |
焼結NdFeB合金
- 入手可能な磁石の中で最も強力
- 真空中での粉末成形体の焼結を含む粉末冶金プロセスにより製造
- 研削およびスライシングが可能
- 耐食性が低い
- 予想される環境に応じてコーティング可能
用途: 電子デバイス、電気モーター、工業用機器、医療機器
焼結SmCo合金
- 希土類磁石系の中で最も優れた温度特性
- 真空中での粉末の焼結を含む粉末冶金プロセスにより製造
- 耐食性が良好
- 表面処理の追加は不要
- 研削およびスライシングが可能
用途: 電子デバイス、センサー、検知機、レーダー、その他のハイテク機器
鋳造アルニコ合金
- 多種多様の複雑な形状とサイズが低価格で提供され、最高550℃までの高温用途に最適
- 耐食性が良好
- 密度は 6.9 g/cm3~7.39 g/cm3の範囲
- 代表的な硬さ 50 Rockwell C
- 研削に適合
用途: 自動車用、電子デバイス、電気モーター、航空宇宙用、機器
|