Japan > 材料科学 > ナノエレクトロニクス材料 > 磁性材料・超伝導材料・分子性磁性体・スピントロニクス
ナノエレクトロニクス材料
磁性材料・超伝導材料・分子性磁性体・スピントロニクス
(※本記事は2004年に発行された弊社「Materials Scienceカタログ(英語版)31」に掲載された内容を修正したものです。)
磁性材料
すべての物質は電子の動きに起因した磁気特性を有しています。変動する電場は磁場を誘起するため、電子の軌道運動によって磁場が発生します。磁場を加えた場合、外部磁場とは反対方向に原子スケールの磁場が発生します。これは電子対を持つ場合に起こる磁気効果であり、磁場を印加したときに結果として物質がこの性質を示す場合、この物質を「反磁性(diamagnetic)」材料と呼びます。
反磁性はすべての物質に存在しますが、それ以外の磁気特性は不対電子の存在に起因します。これらの特性は遷移金属、ランタノイド金属、またはこれら金属の化合物に見られることが古くから知られており、金属中の不対d電子やf電子がその要因です。一般的に磁気的挙動には大きく分けて、常磁性(外部磁場がない場合に不対電子が無秩序に配向している)、強磁性(不対電子がすべて同じ向きに整列している)、および反強磁性(不対電子が交互に反対向きに整列している)の3種類があります。強磁性材料は全体として磁気モーメントを持ちますが、反強磁性材料の磁気モーメントは0です。電子スピンが互いに逆平行になっていても、それぞれの向きの磁気モーメントの大きさが異なるために全体としてゼロにならず、磁気モーメントが存在する化合物を「フェリ磁性体」と呼びます。また、Enforced Ferromagnetism(spin-glass-like、スピングラス様)では、スピンの整列した小さな領域が反強磁性材料中に存在します(図1)。
磁性タイプの種類
図1 磁性タイプ:(A)常磁性、(B)強磁性、(C)反強磁性、(D)フェリ磁性、(E)Enforced Ferromagnetism
一般に、材料の磁気特性は磁化率(Χ)を用いて説明されます。磁化率は磁化(M)と磁場(H)の比であり、化合物の磁気的挙動はΧにより分類されます(磁性タイプとΧの関係は表1を、よく使用される常磁性材料の磁化率は表2を参照)。
表1 磁気的挙動と磁化率の値
磁気的挙動 Χ
反磁性 小さな負の値
常磁性 小さな正の値
強磁性 大きな正の値
反強磁性 小さな正の値
表2 よく使用される常磁性材料の質量磁化率
化合物名 化学式 質量磁化率(Χm)
(m3 / kg)
質量磁化率(Χm)
(emu / Oe・g)×10-3
Cerium Ce 64.84 5.160
Chromium(III) oxide Cr2O3 24.63 1.960
Cobalt(II) oxide CoO 61.57 4.900
Dysprosium Dy 1301 103.500
Dysprosium oxide Dy2O3 1126 89.600
Erbium Er 556.7 44.300
Erbium oxide Er2O3 928.9 73.920
Europium Eu 427.3 34.000
Europium oxide Eu2O3 126.9 10.100
Gadolinium Gd 9488 755.000
Gadolinium oxide Gd2O3 668.5 53.200
Iron(II) oxide FeO 90.48 7.200
Iron(III) oxide Fe2O3 45.06 3.586
Iron(II) sulfide FeS 13.5 1.074
Neodymium Nd 70.72 5.628
Neodymium oxide Nd2O3 128.2 10.200
Potassium dioxide KO2 40.59 3.230
Praseodymium Pr 62.96 5.010
Samarium Sm 28.02 2.230
Samarium oxide Sm2O3 24.98 1.988
Terbium Tb 1822 146.000
Terbium oxide Tb2O3 984.4 78.340
Thulium Tm 320.4 25.500
Thulium oxide Tm2O3 646.5 51.444
Vanadium oxide V2O3 24.83 1.976
※emu = 電磁単位(10-3 A・m2)、Oe = Oersted、(1/4π)×103 A・m-1
反強磁性材料と常磁性材料の区別は、温度の上昇とともに磁化率(X)が上昇もしくは減少(変化しない)するかどうかを基準とします。強磁性材料と反強磁性材料は十分に熱すると磁気特性を失い、常磁性になります。この現象が起こる温度は強磁性化合物の場合はキュリー温度(TC)、反強磁性化合物の場合はネール温度(TN)と定義されています。いくつかの物質、特にランタノイド(反強磁性材料)は温度を下げると常磁性から反強磁性を経て強磁性になります(表3)。
表3 ランタノイドのキュリー温度およびネール温度1
金属 キュリー温度TC(℃、K) ネール温度TN(℃、K)
Ce -260.65(12.5)
Pr -248(25)
Nd -254(19)
Sm -258.35(14.8)
Eu -183(90)
Gd 20(293)
Tb -51(222) -44(229)
Dy -188(85) -94(179)
Ho -253(20) -142(131)
Er -253(20) -189(84)
Tm -248(25) -217(56)
前述のように、磁性材料は磁場を変化させることで電場が誘起されるため、ほぼすべての発電機に用いられています。磁性材料はまた、コンピュータにおける情報ストレージ、センサー、アクチュエータ、電話から衛星にいたる各種電気通信デバイスにとっても必須の材料です。
軟磁性(soft magnetic)材料として知られる材料は、変動する電場などの磁化力にさらされた場合にのみ磁気特性を示します。軟磁性材料は、直流と交流回路のいずれにおいても電流増幅のために最もよく使用されている磁性材料であり、磁性ナノ粉末は軟磁性先端材料として非常に期待されています。また、磁気熱量(magnetocaloric)材料は磁場の存在下で熱を発し、磁場から取り除くと温度が下がるという性質を持つ材料です。例えば、純粋な鉄は0.5~2.0℃ / Teslaの温度変化を示し、近年ではGd5SixGe1-x(x = 0~5)合金の温度変化が3~4℃ / Teslaであることが報告されています3, 4。なお、ナノ磁性材料の中には著しい磁気熱量特性を示すものもあります。アルドリッチでは「Gd5Si2Ge2693510)」、「Gd5Si0.5Ge3.5693502)」、「Dy0.8Er0.2Al2693499)」の磁気冷凍効果材料を取り扱っております。
超伝導体
超伝導体は、臨界温度(TC)以下になると電気抵抗が0になる材料です。1986年までに報告された最高のTCはNb3GeとNb3Snの20 Kでした5。1986~87年にはJohannes Bednorz(ヨハネス・ベドノルツ)とKarl Müller(カール・ミュラー)らのグループにより、セラミック酸化物のLa2-xBaxCuO4-xとYBa2Cu3O7328626357464)が窒素の沸点(77 K)以上の温度で超伝導を示すと報告されました6, 7。現在、TCが窒素(広く使用され、簡単に入手可能な低温冷却剤)の沸点より高い材料は、高温超伝導体(HTS:High-Temperature Superconductor)と呼ばれています。この成果により、ベドノルツとミュラーは1987年にノーベル物理学賞を受賞しました8
酸化物系化合物のほかに、Ax@C60 (A=K, Rb, Cs)で表されるアルカリ金属をドープしたフラーレンにも超伝導特性があることが報告されています9。また、超伝導化合物が知られるようになってほぼ1世紀がたちますが、つい最近になって、比較的ありふれた化合物であるホウ化マグネシウム(MgB2553913)が、超伝導性を持つことが明らかになりました。ホウ化マグネシウムは超伝導性を有するだけでなく、単純なセラミック材料にしては驚くほど高い臨界温度(TC =39 K)を持っています10図2に、ホウ化タングステンを核とするMgB2ワイヤの断面の画像を示しました。このワイヤは、マグネシウム蒸気とホウ素フィラメントとの反応によって作製されています。偏光を当てることで結晶粒の構造(粒界)を確認することができます11表4は代表的な化合物の臨界温度です。
MgB2ワイヤの断面図
図2 MgB2ワイヤの断面図(画像はアイオワ州立大学エームズ研究所、D.K. Finnemore、S.L. Bud¢ko、P.C. Canfield博士のご厚意によります。)
表4 超伝導体の臨界温度
化合物 TC(K) 化合物 TC(K)
Mercury 4 Nb3Ge 23
Vanadium 5.4 LaFeAsO0.9F0.1 ※3 26
Lead 7.2 Ba0.6K0.4BiO3 30
Technetium 7.8 Cs2Rb@C60 33
Niobium 9.5 MgB2 39
Sulfur (at 93 Gpa) 10 La1.85Sr0.15CuO4 40
(CH3CH2)2Cu(NCS)2 11.4 SmFeAsO1-xFx ※3 55
LiTi2O4 12 Tl2Ba2CuO6 80
BaPb0.75Bi0.25O3 13 YBa2Cu3O7 (YBCO) 93
YNi2B2C 15.5 Tl2Ba2CaCu2O8 105
NbN 16 BiSr2Ca3Cu3O10 (BiScCO) 110
V3Ga 16.5 Tl2Ba2Ca3Cu4O12 115
Sulfur (at 160 Gpa) ※1 17 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 125
V3Si 17 HgBa2Ca2Cu3O10 134
Nb3Al 17.5 HgBa2Ca2Cu3O10 (at 30 Gpa) ※2 164
Nb3Sn 18    
※1 単一元素で報告されている最高TC(2003年時点)
※2 これまでに報告されている最高TC(2003年時点)
※3 鉄ニクタイド超伝導体については、東京工業大学の細野秀雄教授によるレビューの掲載された弊社ニュースレター「Material Matters Vol.4, No.2 先端セラミック材料」をご覧ください。
超伝導特性の評価には、臨界温度だけでなく、臨界磁場(HC)と臨界電流密度(JC)も用いられます。臨界磁場とは、印加された磁場が非常に大きい場合(HC以上)に、超伝導性が失われる印加磁場のことです。臨界温度と臨界磁場は反比例し、TC近傍では超伝導状態は非常に弱い磁場のときにのみ保持されますが、0 K付近ではより大きな磁場の印加が可能です(図2)。JCは、単位断面積当たりの超電導体に抵抗ゼロで流すことのできる最大電流を表します。
超伝導状態に与える温度と磁場の影響
図3 超伝導状態に与える温度と磁場の影響
超伝導の歴史
1908年 オランダの物理学者Heike Kamerling Onnes(ヘイケ・カメルリング・オネス)が液体ヘリウムを製造(沸点4.22 K)
1911年 オネスが、水銀を4K未満に冷却すると電気抵抗がゼロになることを発見。水銀が最初に報告された超伝導材料となる12。その2年後、オネスは物質に対する超低温効果の研究の功績によりノーベル物理学賞を授与される8
1933年 W. Meissner、R. Oschsenfeld(W. マイスナー、R. オクセンフェルト)が、外部磁場をかけた状態で超伝導材料を臨界温度(TC)未満に冷却すると、磁場が材料中からなくなることを観測。これは磁場にまったく偏向がない完全な反磁性(ゼロ抵抗)材料とは区別される。(マイスナー効果)13
マイスナー効果
図4 マイスナー効果
1941年 16K未満で窒化ニオブに超伝導現象が見つかる。
1962年 ウェスティングハウス社により超伝導ワイヤ(ニオブ-チタン)の初の商業化。
1972年 John Bardeen、Leon Cooper、John Schrieffer(ジョン・バーディーン、レオン・クーパー、ジョン・シュリーファー)が超伝導理論(BCS理論)でノーベル物理学賞を受賞8
1975年 初のポリマー超伝導体(SN)xが報告される。
1980年 超伝導(高圧下)分子性化合物(TMTSF)2PF6が初めて報告される。(TMTSF:Tetramethyltetraselenafulvalene、27440214
TMTSFの構造式
1981年 大気圧にて超伝導性を示す分子性化合物(TMTSF)2ClO4が初めて報告される4
1986年 Alex Müller、Georg Bednorz(アレックス・ミュラー、ゲオルグ・ベドノルツ)が35 KのTCを持つランタンバリウム銅酸化物(La2-xBaxCuO4)を合成。
1987年 ベドノルツとミュラーのグループが93 KのTCを持つイットリウムバリウム銅酸化物(YBa2Cu3O7357464328626)を報告。窒素の沸点(77 K)より高い温度で超伝導性を示す化合物(高温超伝導体)の初の報告であり16, 17、同年、二人はノーベル物理学賞を授与される8
1988年 TCが125 Kの超伝導性セラミック(Tl2Ba2Ca2Cu3O10)が報告される18
1991年 Ax@C60(A = K, Rb, Cs)の超伝導特性が報告される5
1993年 これまでで最も高いTC(134 K19(30 GPaでは164 K)20)を持つ超伝導体である水銀バリウム銅酸化物(HgBa2Ca2Cu3O10)が報告される。
2001年 ホウ化マグネシウム(MgB2553913)が超伝導特性を持つと報告される(TC = 39 K)6
2008年 超伝導性を示す新たな化合物群である、鉄系超伝導体(LaFeAsO0.9F0.132、LaFeAsO0.9F0.1(4GPa)33)が報告される。
分子性磁性体
一般的に、分子性磁性体は従来の磁石と同等の磁気特性を有しており、また、分子であることで、デバイス製造に関して金属系の磁石よりも有利な点を多く持ちます。例えば、低温CVD(40℃)によって蒸着した分子性磁性体薄膜は低密度であり、透明です。このような利点のために、磁気イメージング、データ・ストレージ、磁気シールド、または磁気誘導に利用される先端デバイスの理想的な物質の候補の1つであり、光変調磁化などの特殊な性質を示すこともあります21
電荷移動塩を分子性磁性体に例える理論は1963年にさかのぼります22。実際にこの現象が確認されたのは1985年23であり、また、1987年にミラーとその共同研究者によってdecamethylferrocenium tetracyanoethenide [Fe(Cp*)]2[TCNE]の強磁性が報告されています24。これ以降、デカメチルメタロセンのTCNE(tetracyanoethenide、T8809)またはTCNQ(7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane、157635)(図5表5)との電荷移動塩が多数報告されています。
TCNQとTCNEの構造
図5 TCNQとTCNEの構造
表5 電荷移動塩のキュリー温度および臨界温度24
電子移動塩 キュリー温度(K) 臨界温度(K)
[CrCp*2]+[TCNE]- 22.2 3.65
[CrCp*2]+[TCNQ]- 12.8 3.5
[FeCp*2]+[TCNE]- 16.8 4.8
[FeCp*2]+[TCNQ]- 12.3 2.55
[MnCp*2]+[TCNE]- 22.6 8.8
[MnCp*2]+[TCNQ]- 10.5 6.5
分子性磁性体を従来の磁性材料と区別する1つの方法は「次元」です。分子性磁性体は多くの場合、単一方向にのみ、あるいは、1つの次元に沿ってのみ磁気を持ちます。例えば、hexylammonium trichlorocuprate(II)(CuCl3(C6H11NH3)またはCHAC)は、ヘキシルアミンカチオン水素結合の並行鎖を有するCuCl3単位の二重架橋鎖で構成されています(図6)。斜方晶系の結晶構造中で、鎖に沿って強磁性相互作用が存在しています。
CHACの構造式
図6 CHACのCuCl3核(塩素原子は非表示です)
相互作用パラメータ(J)のうち、図6のc軸に沿った成分(Jc)は100 cm-1であり強磁性です。これはb軸に沿った強磁性相互作用より約4桁大きく(Jb = 10-1 cm-1)、a軸に沿った反強磁性相互作用より5桁以上大きな値(Ja ≦ -10-2 cm-1)です26。これまでに、[MnCu(dto)2(H2O)3・4.5H2O](dto:ジチオオキサラト)27, 28をはじめとする、多くの強磁性鎖状分子が報告されています。
スピントロニクス
スピントロニクス(=スピン+エレクトロニクス)は、磁性エレクトロニクスと呼ばれることもあり、電子の電荷とスピンの利用に関する研究分野を指します。今日、最も一般的にスピントロニクスが利用されているのは、ハードディスクドライブの磁気ヘッドであり、スピントロニクス効果である巨大磁気抵抗(GMR:Giant Magneto Resistance)に基づいています。現在、磁気ランダム・アクセス・メモリ(MRAM)を市場へ投入するための研究が進められています。スピントロニクスに基づくMRAMは、従来のRAMと同等のスピードと上書性能を有し、さらに電源を落としても状態を保持(メモリ)します。2001年の半導体回路技術の国際会議であるISSCCでは、モトローラが単一の磁気トンネル接合およびシングルトランジスタをベースとした256KB MRAM(図7)の製造に成功したことを発表しました。このMRAMの読み書きサイクルは50ナノ秒未満です。2010年現在では、16MビットのMRAM(読み書きサイクル:35ナノ秒)が製品化されています。
MRAMの画像
図7 スピントロニクス技術に基づく256KB MRAM(画像はMotorola Corp.のご厚意によります。)
スピントロニクスの分野では2つのタイプの材料が注目されています。現在、強磁性金属合金が磁気エレクトロニクス・デバイスに使用されていますが、その一方で、強磁性半導体材料に対してもより高い期待が集まっています。強磁性半導体の製造が現実すれば、現行のマイクロチップ産業はインフラストラクチャーをほとんど変えることなく、この新規デバイス製造へ転換することができるでしょう。強磁性半導体の合成に関する最大の問題は、半導体中へのスピン偏極した電流(スピン電流)の注入方法の確立です。
強磁性半導体の作製には、CdTe(256544716669)やZnSe(244619)などのII-VI族半導体が多く用いられています。これら半導体に磁性原子(例えば、マンガン)をドープして磁気特性を持つ微小領域を作り、希薄磁性半導体(DMS:Diluted Magnetic Semiconductor)を作製します。より最新の研究では、GaAs(329010)などのIII-V族半導体へのドーピングによるDMSの作製が盛んです29。しかし、III-V族半導体では磁性元素がV族元素とより安定な物質を作る傾向があり、II-VI族半導体と比較して磁性不純物のドーピングがより困難です。分子線エピタキシー(MBE)法は、III-V族DMS材料を作製することの可能な技術として注目されています30
周期表製品検索ページへ
References
  1. Basic Solid State Chemistry 2nd Ed. West, A.R. John Wiley and Sons, Ltd. Chichester, UK, 2000.
  2. Herzer, G. J. Magn. Mater. 1992, 112, 258.
  3. Shull, R.D. et al. Nanostruct. Mater. 1993, 2, 205.
  4. Chen, P.; Du, Y.-W. Chin. J. Phys. 2001, 39, 357.
  5. Gavaler, J.R. App. Phys. Lett. 1973, 23, 480.
  6. Wu, M. K. et al. Phys. Rev. Lett. 1987, 58, 908.
  7. Beno, M.A. et al. Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 57.
  8. The Official Web Site of the Nobel Prize
  9. Hebard, A.F. et al. Nature 1991, 350, 600.
  10. Nagamatsu, J. et al. Nature 2001, 410, 63.
  11. Canfield, P.C. et al. Phys. Res. Lett. 2001, 86, 1877.
  12. Kammerlingh-Onnes, H. Akad. Wetenschappen 1911, 14(113), 818.
  13. Meissner, W.; Ochsenfeld, P. Naturwissenshaften 1933, 21, 787.
  14. Jérome, D. et al. J. Phys. Lett. 1980, 41, 95.
  15. Bednorz, J.G.; Müller, K.A. Z. Phys. B 1986, 64, 189.
  16. Wu, M. K. et al. Phys. Rev. Lett. 1987, 58, 908.
  17. Beno, M.A. et al. Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 57.
  18. Yu, J. et al. Physica C 1988, 4, 273.
  19. Schilliny, A. et al. Nature 1993, 363, 56.
  20. Gao, L. et al. Physical Review B. 1994, 50, 4260.
  21. Miller, J.S. Electrochem. Soc. Interface, 2002 Fall, 21, and references therein.
  22. McConnell, H. M. J. Chem. Phys. 1963, 39, 1910.
  23. Miller, J. S. et al. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1985, 120, 27.
  24. Miller, J.S. et al. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 769.
  25. Chemistry of Advanced Materials. Interrante, L.V.; Hampden- Smith, M.J. Eds. Wiley-VCH, Inc. New York, 1998.
  26. Willit, R. D. et al. J. Magn. Mat. 1980, 15-18, 1055.
  27. Verdaguer, M. et al. Phys. Rev. 1984, B29, 5144.
  28. Gleizes, A.; Verdaguer M. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 3727.
  29. Ohno, H. Science, 1998, 281, 951.
  30. Ohno, H. et al. Appl. Phys. Lett. 1996, 69, 363.
  31. Aldrich Materials Science Catalog, 2004-2005, 566.
  32. Kamihara, Y.; Watanabe, T.; Hirano, M.; Hosono, H.; J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 3296.
  33. Takahashi, H.; Igawa, K.; Arii, K.; Kamihara, Y.; Hirano, M.; Hosono, H. Nature, 2008, 453, 376.
お役立ちツール