Japan > 材料科学 > 高分子材料 > ポリリン酸エステル
高分子材料
ポリリン酸エステル
ポリリン酸エステルは、以下のような薬物や遺伝子の輸送に必要な多くの特性を備えています。
  • 核酸およびテイコ酸との構造上の類似性
  • 加水分解および酵素消化による生分解性
  • 荷電基とリン酸エステルの側鎖が結合した、非ウイルス性遺伝子の輸送に使用できる数少ない高分子類の1つ
ポリ(LAEG-EOP)の経時変化
ポリ(LAEG-EOP)がin vitroおよびin vivoで分解する時間の関数としての分子量の変化1-3
659606 Poly((lactide-co -ethyleneglycol)-co -ethyloxyphosphate), Poly(LAEG-EOP)
Poly(LAEG-EOP)構造式
溶解性:
  • THF: 容易に可溶
  • クロロホルム: 容易に可溶
  • アセトニトリル: 容易に可溶
  • 酢酸エチル: 容易に可溶
  • ヘキサン: 不溶
659614 Poly(1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co -ethyloxyphosphate), Poly(BHET-EOP)
溶解性:Poly(LAEG-EOP)構造式
  • THF: 不溶
  • ヘキサン: 不溶
  • クロロホルム: 容易に可溶
  • 塩化メチレン: 容易に可溶
  • 水: 膨潤する(不透明溶液)
659738 Poly(1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt -ethyloxyphosphate)-co -1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co -terephthalate), Poly(BHET-EOP/TC, 80/20)
Poly(BHET-EOP)構造式
溶解性:
  • THF: 膨潤する(不溶)
  • ヘキサン: 膨潤する(不溶)
  • クロロホルム: 可溶
References
  1. Zhan, Z. et. al. Adv. Drug Delv. Rev. 2003,55, 483
  2. Penczek, S. et al. Polish J. Chem., 2001, 75, 1171.
  3. Penczek, S. et al. Polish J. Chem., 1994, 68, 2129
お役立ちツール