Sigma-Aldrich
Japan > ニュース一覧 > ボロン酸MIDAエステル カタログ発行
2009.04.02,[カタログ]
ボロン酸MIDAエステル カタログ発行
パラジウム種とのトランスメタル化を弱めたボロン酸MIDAエステルは無保護のボロン酸よりも低反応性となり、繰り返しクロスカップリング反応が可能です。ボロン酸MIDAエステルのアプリケーション詳細と試薬一覧を掲載しています。
PDF(3MB)