|
2009.09.15,[お知らせ]
HyStem™細胞培養キット
 |
初の合成ヒアルロン酸細胞外マトリクス!!
幹細胞の3次元培養が可能となりました!!
|
合成ヒアルロン酸とゼラチンのマトリクスで、細胞に適した足場を提供します。また、ヘパラン硫酸添加で、お好みの増殖因子やECMタンパク質をゆっくりと細胞に与えることができます。
|
【特徴】
- 1.カスタマイズ可能
- 希望の増殖因子、接着因子やECMタンパク質を加えたり、ゲルの硬さなどを、お好みでカスタマイズできます。
- 2.合成マトリクス使用
- 生体抽出物分のような未知成分が不含なので、細胞環境をコントロールし易くなります。
- 3.生体環境に近い
- 合成ヒアルロン酸とコラーゲンファバーリッチな、生体に近い環境で、幹細胞を3次元培養できます。
|
HyStem™ ヒドロジェル
 |
天然ECM
 |
| 製品名 |
製品番号 |
ゲル量 |
キット構成 |
ゲルイメージ |
用途 |
テスト済み 細胞株 |
価格 |
| ヒアルロン酸 |
ゼラチン |
ヘパラン硫酸 |
架橋剤 |
| HyStem |
HYS010-1KT |
2.5mL |
x |
|
|
x |
 |
動物成分が嫌な場合、使用したい接着分子やECMタンパク質がある場合、細胞接着部が最低限あればよい場合 |
ヒトES細胞(H9s)、臍帯血CD23+幹細胞、肝幹細胞、肝前駆細胞 |
¥15,000 |
| HYS020-1KT |
7.5mL |
¥40,000 |
| HyStem-C |
HYSC010-1KT |
2.5mL |
x |
x |
|
x |
 |
幹細胞培養で、細胞接着部がたくさん必要な場合動物成分が嫌な場合 |
ヒトES細胞、ヒト間葉幹細胞、神経前駆細胞、肝前駆細胞 |
¥13,000 |
| HYSC020-1KT |
7.5mL |
¥35,000 |
| HyStem-HP |
HYSHP010-1KT |
2.5mL |
x |
x |
x |
x |
 |
幹細胞培養中に増殖因子やECMタンパク質をゆっくり放出させたい場合 |
|
¥13,000 |
| HYSHP020-1KT |
7.5mL |
¥35,000 |
詳しい製品情報はこちら
|