Japan > ニュース一覧 > カールフィッシャー水分測定用 脱水溶剤リポソルバーCM, ミディアムK 大幅値下げ
2011年11月1日,[お知らせ]
カールフィッシャー水分測定用 脱水溶剤リポソルバーCM, ミディアムK 大幅値下げ
 脱水溶剤は測定試料中の水分を抽出する重要な役割を有します。低水分値ですので予備滴定(コンディショニング)にかかる時間が短く、滴定液の浪費を避けることが可能です。測定試料の溶解性や副反応の影響を考慮し、カールフィッシャー反応に適した組成です。このたび、お奨めの3製品についてご紹介致します。是非お試し下さい。 
ご案内チラシはこちら(PDF 670KB)
KF 
【用途:油類用】   2011/11/01より新価格
CAT.NO. 品名 主成分 容量 価格(¥)
37855-1L リポソルバーCM クロロホルム
メタノール
1.0L 5,200
(旧価格 11,800)
【代表的な適用化合物】
長鎖炭化水素類、工業油、油脂、乳製品
【品質保証期限】
製造後5年(未開封)
【参考】
ハイドラナール-コンポジット(1,2,5)と組み合わせて使用します。 
本品は油類 に対して溶解力のあるクロロホルムを含有した脱水溶剤です。
本品の水分値は0.02%以下です。(カールフィッシャー法による)
【他社同等品】
ハヤシソルベント CM
アクアミ クロン® OLⅡ
【用途:ケトン/アルデヒド用】   2011/11/01より新価格
CAT.NO. 品名 主成分 容量 価格(¥)
34698-1L-R ミディアムK クロロホルム
2,2,2-トリフルオロエタノール
1.0L 7,000
(旧価格 10,500)
【代表的な適用化合物】
ケトン類、アルデヒド類、シラノール類
【品質保証期限】
製造後3年(未開封)
【参考】
ケトン類、アルデヒド類、シラノール類はメタノールと副反応を起こすため、メタノールを含まない溶剤を用い、 ハイドラナール-コンポジット(5K)と組み合わせて使用します。 最大の特徴は2-クロロエタノールを含まない組成です。2-クロロエ タノールは皮膚からの吸収が非常に高く、人体への毒性が問題となっており、欧州では「Very Toxic(高毒性)」に分類されています。 従来のワーキングミディアムK( 2-クロロエタノール含有)より優れた性能で、低毒性です。
【他社同等品】
ハヤシソルベント CE
アクアミクロン KTX
*主成分は一部異なります
【用途:一般用】   低価格
CAT.NO. 品名 主成分 容量 価格(¥) 備考
34741-1L-R
メタノールドライ
メタノール
1.0L 3,700
34741-2.5L-R 2.5L 7,500
【代表的な適用化合物】
炭化水素類、多環芳香族類、アルコール類、エーテル類、エステル類、有機酸、
弱塩基性アミン類
【品質保証期限】
製造後5年(未開封)
【参考】
ハイドラナール-コンポジット(1,2,5)と組み合わせて使用します。
メタノールに可溶で、副反応を起こさない化合物全般に用いる事が可能です。
本品の水分値は0.01%以下です。(カールフィッシャー法による)
【他社同等品】
ハヤシソルベント ML
アクアミクロン GEX
この他のカールフィッシャー試薬はこちら(1.8MB PDF)から ダウンロード可能です。
「アクアミクロン」 「AQUAMICRON」は三菱化学の登録商標です。
ハヤシソルベント CM(HAYASHITM-Solvent CM)、ハヤシソルベント CE(HAYASHITM-Solvent CE)、ハヤシソルベント ML (HAYASHITM-Solvent ML)は、林純薬工業の商標です。
Back to Top
製品の問い合わせについて
在庫照会・注文方法に関して; 弊社カスタマーサービス
sialjpcs@sial.com,  TEL: 03-5796-7320,  FAX: 03-5796-7325
製品の仕様や技術的内容に関して; 弊社アナリティカル&ケミストリー事業部
sialjpsp@sial.com,  TEL: 03-5796-7350,  FAX: 03-5796-7355