Sigma-Aldrich
Japan > SAFC 原料・バルク・受託合成 > ProClin
原料・バルク・受託合成
ProClin
ProClin
本品は、試験研究および体外診断薬用に販売しています。直接、人体、動物などには使用できません。
  • 広範囲の微生物(細菌・糸状菌・酵母等)に対して効果を発揮
  • 殆どの酵素に影響を与えない
  • 抗体の結合に影響を与えない
  • 優れた安定性
  • 広範囲のpH領域で効果を発揮
  • チメロサールより低毒性
  • 液状の為、取扱いが容易
プロクリン防腐剤は、生物媒体中の微生物に対して、高い防腐/殺菌効果があります。プロクリン防腐剤は、体外(In Vitro)診断薬関連の製品用防腐剤として開発されました。適用可能な媒体は、試薬、緩衝液、生理活性媒体、移動相溶液、生物学的薬剤(血清、ワクチン、抗体)等、広範囲に使用可能です。また、低濃度でも細菌、糸状菌類、酵母などの生育を長期間阻止します。プロクリン防腐剤は、殆どの酵素に対して低毒 性で、影響を与えません。海外では長年の使用実績があり、臨床診断薬分野をはじめとする幅広い領域で使用されています。抗体保存溶液に最適です。特に標準 酵素であるHRPやALP活性を阻害するアザイドの代替に有効です。
プロクリン防腐剤はチメロサール、アジ化ナトリウム、ゲンタマイシンの優れた代替品です。
プロクリンの作用メカニズム
プロクリン防腐剤の有効成分は、2つのイソチアゾロン(2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オ ン)です。これらの有効成分は、ユニークな殺菌メカニズムにより、微生物の成長を阻害し、細胞を死滅させます。微生物に接触すると数分以内に有効成分が細 胞膜内に浸透し、細胞内の特定の酵素を阻害し、成長、増殖及び呼吸を阻害し、そして細胞内のエネルギーレベルを急激に低下させます。エネルギー生産の妨害 により、物質の合成ができず、通常の代謝活動や修復機能が著しく損なわれます。最終的には細胞は死に至ります。標的酵素は、細胞の中枢代謝回路であるクレ ブス回路の内部に存在するものです。プロクリンは、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、コハク酸デヒドロゲナーゼ、 NADHデヒドロゲナーゼの4箇所からクレブス回路を攻撃するため、耐性は殆どありません。
有効成分
RH-651
5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS No. 26172-55-4
26172-55-4
RH-573
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン
2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS No. 2682-20-4
2682-20-4
  ProClin 150 ProClin 200 ProClin 300 ProClin 950
有効成分
最小濃度
1.5%
(15000ppm)
1.5%
(15000ppm)
3.0%
(30000ppm)
9.5%
(95000ppm)
有効成分
濃度***
RH-651
(1.0-1.3%)*
RH-573
(0.2-0.5%)**
RH-651
(1.1-1.2%)
RH-573
(0.3-0.4%)
RH-651
(2.0-2.8%)
RH-573
(0.7-1.0%)
RH-573
(9.5-9.9%)
マトリックス 水 水 ジプロピレングリコール 水
安定剤 硝酸マグネシウム
(23-25%)
硝酸マグネシウム
(3%)
ギ酸エチル
(2-3%)
無
推奨使用
希釈濃度
0.04-0.1%
(2500-1000倍
希釈)
(有効成分濃度
6-15ppm)
0.04-0.1%
(2500-1000倍
希釈)
(有効成分濃度
6-15ppm)
0.02-0.05%
(5000-2000倍
希釈)
(有効成分濃度
6-15ppm)
0.05-0.10%
(2000-1000倍
希釈)
(有効成分濃度
48-95ppm)
推奨使用
上限濃度
200ppm 200ppm 200ppm 150ppm
使用pH
範囲
2 - 8.5 2 - 8.5 2 - 8.5 2 - 12.0
有効期限
(室温)
3年(25℃) 3年(25℃) 3年(25℃) 3年(室温)
6ヶ月(50℃)
性状 淡黄色液体
(pH: 1.7-3.7)
無臭~わずかにある
淡黄色液体
(pH: 1.7-3.7)
無臭~わずかにある
淡黄色液体
無臭~わずかにある
1/100希釈水溶液
:pH6-8
無色液体
無臭~わずかにある
1/10希釈水溶液
:pH3-6
物性 比重 1.2 1.02 1.03(22℃) 1.02(25℃)
粘度 5 CPS(23℃) 3 CPS(25℃) 58 CPS(25℃) 1 CPS(25℃)
適用 一般的な緩衝液、標準液、化粧水、洗浄液、ウエスタンブロッティング用緩衝液など、小スケール使用 一般的な緩衝液、標準液、化粧水、洗浄液、ウエスタンブロッティング用緩衝液、生理活性メディウム、DNA関連緩衝液など 一般的な緩衝液、標準液、化粧水、洗浄液、PCR、DNA関連緩衝液、生理活性メディウム、生物学的薬剤(血清・ワクチン・抗体)、電気泳動用緩衝液など、大スケール使用 高pH溶液、血清関連溶液、BSA溶液、TWEEN含溶液、強アミンまたは親核化合物含有溶液
  • * RH-651, 5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン,
    5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, (CAS No. 26172-55-4)
  • ** RH-573, 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン,
    2-methyl-4-isothiazolin-3-one, (CAS No. 2682-20-4)
  • *** ロットにより、濃度が若干異なる場合がありますが、トータルの有効成分濃度は保証されています。
製品リスト
容量/Cat.No ProClin 150 ProClin 200 ProClin 300 ProClin 950
5mL - - - 46885-U
50mL 49376-U 48171-U 48912-U 46878-U
400mL 49377-U 500380 48914-U 46879-U
2.0L - - 48915-U -
3.6L 49378-U 500399 48917-U 46883-U
15L 49379-U 500402 - -
17L - - - 46884-U
18L - - 48918-U -
プロクリン評価用キット
プロクリン評価用キットは、少量スケールで、どのプロクリン製品がお取扱い製品に適しているか検討するのに最適です。
各キットは5ml入りで全て違うロットのプロクリン防腐剤が3本入っています。これによりロットごとの性能に一貫性があるかどうか確認することができます。製品には各ロットの分析証明書と取扱証明書が添付されています。
物質名 容量 Cat.No
ProClin150 3 x 5mL 48121
ProClin300 3 x 5mL 48911-U
ProClin Variety Kit * 4 x 5mL 48119-U
* ProClin 150・ProClin 200・ProClin 300・ProClin 950それぞれ5mLx1本ずつのキット
  • カタログのご請求はファインケミカル事業部へご連絡ください。
  • シグマアルドリッチジャパン株式会社 ファインケミカル事業部
  • 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー 4F
  • TEL.03-5796-7340 / FAX.03-5796-7345
  • E-mail:safcjp@sial.com