Japan > キャンペーン > Supelco キャピラリーカラム 30%OFFキャンペーン
期間: 2012年5月7日 ~ 2012年9月30日
Supelco キャピラリーカラム 30%OFFキャンペーン
INDEX
  ・ Equity-1; 無極性:100%ジメチルポリシロキサン
  ・ SLB-5ms; 微極性:5%フェニル95%ジメチルポリシロキサン相当シルフェニレンポリマー
  ・ Equity-5; 微極性:5%フェニル95%ジメチルポリシロキサン
  ・ Equity-1701; 中極性:14%シアノプロピルフェニル86%ジメチルポリシロキサン
NEW ・ イオン液体液相GCキャピラリーカラム
SupelcoのEquity-1及びSLB-5msは、低ブリード、不活性、耐久性、安定性を目的に設計された最新のGCキャピラリーカラムです。 GC及びGC/MS測定において低ブリードで高感度な測定が期待できます。 また、新発売のイオン液体液相カラムは、イオン液体の特性を生かした耐久性とこれまで実現が出来なかった超高極性の極性範囲をカバーする最新技術により開発されたカラムです。 今回、特別価格でご案内いたしますのでこの機会にお試しください。  KO-BILL 
Equity-1 カラム 30%OFF
無極性:100%ジメチルポリシロキサン
相当カラム:DB-1ms, HP-1ms, Rtx-1MS, BP-1,InertCap 1MS
内径
(mm)
長さ
(m)
膜厚
(μm)
MAX温度(℃)
恒温/昇温
CAT. NO. キャンペーン
価格(¥)
0.10 15 0.10 325/350 28039-U 42,700
0.20 12 0.33 28041-U 31,710
10 1.20 28043-U 31,710
0.25 30 0.10 28044-U 55,510
15 0.25 28045-U 35,280
30 0.25 28046-U 55,510
60 0.25 28047-U 98,770
15 1.0 28048-U 35,280
30 1.0 28049-U 55,510
60 1.0 28050-U 98,770
100 1.0 28052-U 113,190
0.32 30 0.10 28053-U 60,550
15 0.25 28054-U 37,450
30 0.25 28055-U 60,550
60 0.25 28056-U 105,210
30 1.0 28057-U 60,550
60 1.0 28058-U 105,210
100 1.0 28060-U 121,030
30 2.0 28061-U 60,550
30 5.0 28062-U 60,550
60 5.0 28063-U 105,210
0.53 15 0.1 300/320 28064-U 38,920
15 0.5 28067-U 38,920
30 0.5 28068-U 69,160
15 1.0 28069-U 38,920
30 1.0 28071-U 69,160
15 1.5 28072-U 38,920
30 1.5 28073-U 69,160
60 1.5 28074-U 109,550
15 3.0 28075-U 38,920
30 3.0 28076-U 69,160
60 3.0 28077-U 109,550
15 5.0 28079-U 38,920
30 5.0 28081-U 69,160
60 5.0 28082-U 109,550
Back to Top
SLB-5ms カラム 30%OFF
無極性:5%フェニル95%ジメチルポリシロキサン相当シルフェニレンポリマー
(Bondes and highly crosslinked; silphenylene polymer)
相当カラム: DB-5ms, HP-5ms,  Rtx- 5MS, BPX-5, InertCap 5MS
内径
(mm)
長さ
(m)
膜厚
(μm)
MAX温度(℃)
恒温/昇温
CAT. NO. キャンペーン
価格(¥)
0.10 10 0.10 340/360 28465-U 41,300
15 0.10 28466-U 42,700
0.18 20 0.18 28564-U 44,100
12 0.30 28566-U 42,700
30 0.30 28575-U 49,000
20 0.36 28576-U 44,100
0.20 30 0.20 28513-U 58,100
0.25 30 0.10 28467-U 58,100
15 0.25 28469-U 35,980
30 0.25 28471-U 58,100
60 0.25 28472-U 98,700
15 0.5 28577-U 35,980
30 0.5 28473-U 58,100
60 0.5 28474-U 98,700
30 1.0 28476-U 58,100
0.32 15 0.25 28557-U 38,500
30 0.25 28482-U 62,440
30 0.32 28532-U 62,440
15 0.5 28597-U 38,500
30 0.5 28484-U 62,440
30 1.0 28487-U 62,440
0.53 30 0.5 28541-U 69,860
30 1.0 28559-U 69,860
Back to Top
Equity-5 カラム 30%OFF
微極性:5%フェニル95%ジメチルポリシロキサン
相当カラム:DB-5, HP-5, Rtx-5, BP-5
内径
(mm)
長さ
(m)
膜厚
(μm)
MAX温度(℃)
恒温/昇温
CAT. NO. キャンペーン
価格(¥)
0.10 15 0.10 325/350 28083-U 42,700
0.20 15 0.20 325/350 28084-U 31,710
30 0.20 28085-U 55,510
60 0.20 28086-U 98,770
12 0.33 28087-U 31,710
0.25 15 0.25 325/350 28088-U 35,280
30 0.25 28089-U 55,510
60 0.25 28090-U 98,770
30 0.5 28092-U 55,510
15 1.0 28093-U 35,280
30 1.0 28094-U 55,510
60 1.0 28095-U 98,770
0.32 15 0.25 325/350 28096-U 37,450
30 0.25 28097-U 60,550
60 0.25 28098-U 105,210
30 0.32 28099-U 60,550
30 0.5 28195-U 60,550
30 1.0 28199-U 60,550
60 1.0 28251-U 105,210
0.53 15 0.5 300/320 28252-U 38,920
30 0.5 28259-U 69,160
60 0.5 28263-U 109,550
30 1.0 28264-U 69,160
15 1.5 28265-U 38,920
30 1.5 28267-U 69,160
30 3.0 260/280 28268-U 69,160
60 3.0 28269-U 109,550
15 5.0 28278-U 38,920
30 5.0 28279-U 69,160
60 5.0 28293-U 109,550
Back to Top
Equity-1701 カラム 30%OFF
中極性:14%シアノプロピルフェニル86%ジメチルポリシロキサン
相当カラム: DB-1701, HP-1701,  Rtx-1701, InertCap 1701  
内径
(mm)
長さ
(m)
膜厚
(μm)
MAX温度(℃)
恒温/昇温
CAT. NO. キャンペーン
価格(¥)
0.25 15 0.25 280 28371-U 35,280
30 0.25 28372-U 55,510
60 0.25 28373-U 98,770
15 1.0 28374-U 35,280
30 1.0 28378-U 55,510
60 1.0 28379-U 98,770
0.32 30 0.25 28382-U 60,550
60 0.25 28384-U 105,210
30 1.0 28387-U 60,550
60 1.0 28388-U 105,210
0.53 30 0.5 260 28391-U 69,160
15 1.0 28393-U 38,920
30 1.0 28394-U 69,160
30 1.5 28396-U 69,160
Back to Top
New
イオン液体液相GCキャピラリーカラム 30%OFF
イオン液体液相を用いた従来の常識を打ち破る超高極性のキャピラリーカラムです!イオン液体液相は水分や酸素によるダメージを受けにくく、従来の極性カラムより高い耐久性が期待できます。詳しくはイオン液体液相GCカラムのホームページをご参照ください。
ILscale
図1. 各カラムの極性を視覚化した極性スケール
品名 CAT. NO. キャンペーン
価格(¥)
SLB-IL59 極性番号 59, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m× I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 28880-U 52,500
30 m× I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 28891-U 74,760
SLB-IL61 極性番号 61, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m× I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 29484-U 52,500
30 m× I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 29486-U 74,760
SLB-IL76  極性番号 76, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m× I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 28909-U 52,500
30 m× I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 28913-U 74,760
SLB-IL82 極性番号 82, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m×I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 29477-U 52,500
30 m×I.D. 0.25 mm, df 0.25 μm 29479-U 74,760
SLB-IL100 極性番号 100, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m×I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 28882-U 52,500
20 m×I.D. 0.18 mm, df 0.14 μm 28883-U 53,760
30 m×I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 28884-U 74,760
60 m×I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 28886-U 131,040
30 m×I.D. 0.32 mm, df 0.26 μm 28887-U 79,520
60 m×I.D. 0.32 mm, df 0.26 μm 28888-U 145,600
SLB-IL111 極性番号 111, 最高使用温度: 300℃(恒温/昇温)
15 m×I.D. 0.10 mm, df 0.08 μm 28925-U 52,500
30 m×I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 28927-U 74,760
100 m×I.D. 0.25 mm, df 0.20 μm 29647-U 145,600
Back to Top
キャンペーン一覧へ戻る
製品の問い合わせについて
在庫照会・注文方法に関して; 弊社カスタマーサービス
sialjpcs@sial.com,  TEL: 03-5796-7320,  FAX: 03-5796-7325
製品の仕様や技術的内容に関して; 弊社アナリティカル&ケミストリー事業部
sialjpsp@sial.com,  TEL: 03-5796-7350,  FAX: 03-5796-7355