Japan > キャンペーン > Supel-Select HLB SPE & SPE用バキュームマニホールドキャンペーン
期間: 2011年12月1日 ~ 2012年3月31日
Supel-Select HLB SPE & SPE用バキュームマニホールドキャンペーン
INDEX
  ・ Supel-Select HLB SPE
  ・ Visiprep DL(ディスポーザブルライナー)型SPE バキュームマニホールド
  ・ Visiprep 標準型SPE バキュームマニホールド
ご案内チラシはこちら(PDF 750KB)
Supel-Select HLB SPE 20~40% OFF キャンペーン
親水性・親油性 逆相系ポリマー充填固相抽出管
シリンジ型と96-ウェルプレートの充填剤は全て55~60 μmのため、通液性が優れています!
 担体  親水性基導入スチレン系ポリマー
 粒子径  55~60 µm
 表面積  400~410 m2/g
 ポアサイズ  87 Å
 ポア容量  0.88 mL/g
 フリッツ  ポリエチレン製 細孔径 20 µm
 材質  ポリプロピレン製
 使用pH範囲  0~14
シリンジ型固相抽出管
充填剤量/シリンジサイズ
入数/箱 CAT.NO. 通常価格(¥) キャンペーン価格(¥)
30 mg/1 mL 100 54181-U 19,300 13,600
60 mg/3 mL 50 54182-U 13,900 11,200
200 mg/6 mL 30 54183-U 16,200 13,000
500 mg/12 mL 20 54184-U 17,000 13,600
1 g/20 mL 20 54186-U 33,300 23,300
96-ウェルプレート タイプ
充填剤量/well
入数/箱 CAT.NO. 通常価格(¥) キャンペーン価格(¥)
30 mg/well 1 575661-U 39,000 23,400
60 mg/well 1 575662-U 39,000 23,400
Back to Top
Visiprep DL(ディスポーザブルライナー)型SPE バキュームマニホールド 15% OFF キャンペーン
・ディスポーザブルライナーにより固相抽出管接続部の汚染を防御
・各固相抽出管の流速を別々に制御可能なDL型流量調整バルブ付き 調整はバルブを回転するだけの簡単な操作
VisDL
12ポートモデル
(CAT.NO.57044)
DL.
品名 CAT.NO. 通常価格(¥) キャンペーン価格(¥)
Visiprep DL型SPEバキュームマニホールド
12ポートモデル
57044 115,500 98,000
Visiprep DL型SPEバキュームマニホールド
24ポートモデル
57265 189,000 160,000
Back to Top
Visiprep 標準型SPE バキュームマニホールド 15% OFF キャンペーン
・各固相抽出管の流速を別々に制御可能な標準型流量調整バルブ付き 調整はバルブを回転するだけの簡単な操作
 *ディスポーザブルライナーはVisiprep 標準型SPE バキュームマニホールドに取り付けできません
Vis12  
品名 CAT.NO. 通常価格(¥) キャンペーン価格(¥)
Visiprep 標準型SPEバキュームマニホールド
12ポートモデル
57030-U 102,900 88,000
Visiprep 標準型SPEバキュームマニホールド
24ポートモデル
57250-U 168,000 143,000
Back to Top
キャンペーン一覧へ戻る
製品の問い合わせについて
在庫照会・注文方法に関して; 弊社カスタマーサービス
sialjpcs@sial.com,  TEL: 03-5796-7320,  FAX: 03-5796-7325
製品の仕様や技術的内容に関して; 弊社アナリティカル&ケミストリー事業部
sialjpsp@sial.com,  TEL: 03-5796-7350,  FAX: 03-5796-7355