칼피셔 수분측정용 시약 및 키트 할인 행사
Aquastar 칼피셔 수분 측정용 시약
  • DIN EN ISO/IEC 17025 국제인증된 품질
  • 빠르고 재현성 높은 수분함량 측정결과를 제공
  • 결정화(crystallization)가 되지 않는 고품질의 제품
  • 다양한 어플리케이션에 사용 가능
  • [어플리케이션 정보 검색 바로가기]
제품명 제품번호 용량 제품용기 소비자가격
AquastarTM One Component Reagnets (일액형 시약)
CombiTitrant 5, approx. 5mg H2O/mL
1.88005.0500 500mL Glass bottle 89,900
1.88005.1000 1L Glass bottle 127,700
1.88005.2500 2.5L Glass bottle 280,700
CombiTitrant 2, approx. 2mg H2O/mL
1.88002.1000 1L Glass bottle 127,700
CombiTitrant 1, approx. 1mg H2O/mL
1.88001.1000 1L Glass bottle 127,700
CombiSolvents, methanol-free solvent 1.88008.1000 1L Glass bottle 75,900
1.88008.2500 2.5L Glass bottle 166,800
CombiMethanol, dried methanol for KF titration max.0.01% water 1.88009.1000 1L Glass bottle 33,700
1.88009.2500 2.5L Glass bottle 73,800
CombiTitrant 5 Keto, approx. 5mg H2O/mL for aldehydes and ketones 1.88006.1000 1L Glass bottle 127,700
CombiSolvent Keto, methanol-free solvent for aldehydes and ketones 1.88007.1000 1L Glass bottle 113,900
CombiSolvents, for mineral oils 1.88020.1000 1L Glass bottle 130,900
CombiSolvent fats, for fats in foodstuffs 1.88021.1000 1L Glass bottle 130,900
AquastarTM Two Component Reagnets (이액형 시약)
Titrant 5, approx. 5mg H2O/mL 1.88010.0500 500mL Glass bottle 75,800
1.88010.1000 1L Glass bottle 94,700
1.88010.2500 2.5L Glass bottle 208,000
Titrant 2, approx. 2mg H2O/mL 1.88011.1000 1L Glass bottle 94,700
Solvent, Solvent for the two component titration 1.88015.1000 1L Glass bottle 100,600
1.88015.2500 2.5L Glass bottle 221,100
Solvent oils & fats, for long-chain substances 1.88016.1000 1L Glass bottle 125,200
AquastarTM Coulometric reagents ( 전량적정용 시약)
CombiCoulomat frit, for cells with diaphragm 1.09255.0500 500mL Glass bottle 93,600
CombiCoulomat fritless, for cells with and without diaphragm 1.09257.0500 500mL Glass bottle 117,000
1.09257.2500 2.5L Glass bottle 514,500
AquastarTM Auxillaries for KF Titration
Buffer solution for strong acids, additive for KF solvent for titration of strong acids 1.88035.0500 500mL Glass bottle 100,100
Buffer solution for strong bases, additive for KF solvent for titration of strong bases 1.88036.0500 500mL Glass bottle 100,100
Test Kit for water determination* 1.88025.0001 1 set** Fibre carton 411,700
Test Kit Titrant for water determinations, Refill pack 1.88026.0100 100mL Glass bottle 136,100
Test Kit Solvent for water determination, Refill pack 1.88027.0500 500mL Glass bottle 108,800
  TOP   
Aquastar 수분 표준품
  • ISO 17025 인증을 획득: 내외부기관으로 부터의 감사에 철저히 대비할 수 있습니다.
  • Volumeter/Coulometer 뿐만 아니라 Oven Method에도 적합한 다양한 표준품을 제공
  • ISO Guide 31에 따른 배치별 인증서(불확도, 분석법, NIST 배치정보, 유효기간 정보)를 제공
  • 높은 배치별 안정성과 정확도를 통해 신뢰성 높은 실험결과를 제공
  • 소포장 앰플(10 x 8ml)로 구성되어 사용 편리
  • 칼피셔 기기 모니터링, 칼피셔 시약의 적가확인 및 수분함량 측정 결과 확인을 위해 꼭 필요한 표준품
제품명 제품번호 용량 제품용기 소비자가격
AquastarTM Water Standards (수분 표준품)
Water standard 0.01%, 1g contains 0.10 mg H2O (100ppm) 1.88050.0010 10x8mL Glass ampoule 112,200
Water standard 0.1%, 1g contains 1.0 mg H2O (1,000ppm) 1.88051.0010 10x8mL Glass ampoule 112,200
Water standard 1%, 1g contains 10 mg H2O (10,000ppm) 1.88052.0010 10x8mL Glass ampoule 112,200
Water standard oven 1%, solid standard of KF oven method 1.88054.0005 5g Glass bottle 123,600
Water standard oil, standard for oil samples for coulometric KF titration (15-30ppm) 1.88055.0010 10x8mL Glass ampoule 179,500
Lactose standard 5%, for volumetry and KF oven method 1.12939.0010 10g PE bottle 151,000
Sodium tartrate dihydrate,volumetric standard for water determination according to KF, contains 15.66% H2O 1.06664.0100 100g PE bottle 86,800
Water standard 5mg/mL, 1mL contains 5mg H2O (5,000ppm) 1.09259.0250 250mL PE bottle 91,800
  • 앰플형태 0.01~1% 수분 표준품
    - NIST 표준품에 대한 소급성(traceability)
    - Volumetric KF : 1% 수분 표준품 제품 추천
    - Coulometric KF : 0.01% 및 0.1% 수분 표준품 제품 추천
  • 오븐용 1% 수분 표준품
    - 넓은 온도범위(140 ~ 400oC)에서 높은 안정성을 갖는 무기물 기반의 고체 표준품
    - 낮은 수분함량 측정에 적합 (for coulometer)
  • 15-30ppm 오일 수분 표준품
    - 오일 시료 내 수분함량 측정용 표준품
  • 5% 락토즈 표준품
    - 5% 수분함량의 고체 표준품
    - 메탄올에 대해 높은 용해도를 갖는 표준품
    - 오븐용 수분 표준품으로 사용가능 (140 ~ 160oC)
  • 15.66% Sodium Tartrate dihydrate 표준품
    - Volumetric KF용 표준품
    - 일반 실험조건에서 높은 안정도와 낮은 조해성
  • 5 mg/mL 수분 표준품
    - Long-chain alcohol 기반의 액체형 수분 표준품
    - 분석 전 시약의 적가 모니터링을 위해 사용가능
TOP