Flow Cytometry Instruments
여러분의 실험에 맞는 Flow Cytometry 제품을 선택하세요!
여러분의 실험 방향과 연구비에 맞는 이상적인 Flow Cytometry를 선택함으로써 복잡함을 명료함으로 바꿀 수 있습니다. 머크의 Flow Cytometry제품으로부터 얻어진 빠르고 의미있는 결과는 강력한 데이터 분석을 가능하게 하며 손쉽게 샘플 준비를 할 수 있습니다. 직관적인 벤치탑 유세포 분석기 Guava® easyCyte와 컴팩트한 사이즈의 개인용 세포 분석기 Muse®, 이미징 유세포 분석기 Amnis®를 선택해 보세요.
Muse® Cell Analyzer
초소형 세포 분석기
Muse®는 터치스크린으로 작동하는 작은 사이즈에도 불구하고 Laser-based fluorescence detection방법을 이용하여 Cell health, Cell signaling, Apoptosis, Cell cycle 등 세포의 상태를 단 몇 분 만에 측정할 수 있는 초소형 세포 분석기입니다. Muse® assay kit를 활용하여 빠른 실험 준비와 분석이 가능합니다.
Learn more
Guava® Flow Cytometers
다재다능한 벤치탑 유세포 분석기
Guava®는 3종류의 레이저(green, violet, blue, 또는 red)를 사용하여 최대 14 파라미터와 0.2 μm의 극소의 파티클까지 검출합니다. Microcapillary fluidics으로, 유량보충액 (shealth fulid)이 필요 없으며, 8시간 구동 시 50 ml 이하로 waste를 수집하도록 세팅되어 있습니다. 직관적인 소프트웨어가 구동되며 수율 조절 옵션이 가능합니다.
Learn more
Amnis® Imaging Flow Cytometers
이미지 분석이 가능한 유세포 분석기
ImageStream® X와 FlowSight® system은 강력한 이미지 정보와 분석 소프트웨어를 사용하여 유세포 분석에 대한 정량적 분석이 용이합니다. 종양분석, 줄기세포, 파티클 디텍션, 해양학 분야에서도 이미지 분석과 정량 분석이 모두 가능하며, 어플리케이션 또한 무한합니다.
Learn more