사용자 를 위해 고안된 초순수 제조 시스템
개요
새롭게 출시된 Milli-Q® IQ 7000은 최대한 쾌적하고 편안하게 사용할 수 있도록 지능적이고 직관적으로 디자인 되었으며 실험실의 생산성을 극대화합니다. 획기적인 인체 공학적 디자인과 강력한 정제 기술은 우수한 품질의 초순수를 지속적으로 생산합니다. Milli-Q® IQ 7000이 연구실 환경을 어떻게 변화 시킬지 지켜봐 주십시오.
특징 및 장점
- 간단하고 직관적인 채수 장치: Q-POD®에서의 초순수 채수는 새로운 "휠(wheel)" 채수장치로 훨씬 쉽고, 정확하며, 간편합니다. 실험실의 일상적인 작업에 유용한 다양한 채수 기능을 사용할 수 있습니다.
- 큰 사이즈의 대화형 터치 스크린: Q-POD® 채수 장치의 대화형 터치 스크린은 스마트 폰과 같이 몇 번의 클릭만으로 어떠한 메뉴로든 이동할 수 있습니다.
- 최적화 된 실험실 공간: 작업 공간이 복잡하지 않게 설치가 가능합니다! 이 시스템은 느슨한 튜빙 및 케이블이 드러나지 않아 깔끔한 설치가 가능하여 실험대를 깨끗하게 유지할 수 있도록 설계되었습니다. Q-POD® 채수 장치를 사용하여 시스템의 본체를 실험실 환경에 쉽게 도입할 수 있습니다. 하나 이상의 초순수 채수 지점이 필요한 실험실의 경우 최대 4 대의 Q-POD® 채수 장치를 연결할 수 있습니다.
- 추적이 가능한 고품질의 초순수를 지속적으로 생산: Milli-Q® IQ 7000 시스템은 Jetpore® 및 IQnano® 수지의 조합으로 지속적으로 우수한 품질의 초순수를 제공합니다. 수질의 추적이 가능하여 중요한 실험을 할 때에도 시스템의 수질을 전적으로 신뢰할 수 있습니다. 또한 A10® TOC 모니터를 통해 정제수의 TOC 레벨을 확인하여 불확실하거나 잘못된 결과로부터 벗어날 수 있으며 시간과 비용이 많이 드는 분석을 반복해야 하는 번거로움을 피할 수 있습니다.
- 향상된 지속 가능성: 이 시스템은 지속 가능성에 중점을 두고 설계되었습니다. Milli-Q® IQ 7000 시스템은 수은을 사용하지 않고 환경 친화적인 UV 산화 램프를 사용합니다. 또한 "LabClose"모드는 시스템을 "최대 절전 모드"로 전환하여 실험실을 오랜 기간 비울 시에도 시스템의 수질을 보존하면서 에너지를 절약합니다.
- 고급 추적성: 고급 데이터 추적은 Milli-Q® IQ 7000의 구성 요소 중 하나입니다. Dispensing Events를 통해 모든 채수 이력이 기록되며, Daily Quality Measures은 모든 수질의 추적을 가능하게 합니다. Complete History는 보다 심층적인 분석이 필요할 때를 대비하여 시스템의 모든 기록을 보관합니다. 또한 시스템 POD-Paks 및 IPAK 카트리지의 e-Sure tag를 통해 추적관리를 보장합니다.
- 품질 및 규정 준수: 엄격한 제조 품질 보증 시스템과 결합된 검증되고 유효성이 있는 디자인으로 최상의 보증을 해드립니다. 저희는 교정된 장비를 사용하는 공인된 현장 서비스 엔지니어 및 Milli-Q® 시스템에 특화된Qualification Workbook을 통해 밸리데이션(validation) 지원을 포함한 완벽한 서비스를 제공합니다. ASTM®, ISO® 3696 및 CLSI® 규정에 기술된 3차수(Type I)의 수질 및 USP와 EP에 기술된 정제수에 대한 Milli-Q® 수질의 적합성 보고서는 요청 시 제공됩니다.
녹화 영상: 실험실의 효율성을 위해 투자하세요
인체 공학적 디자인, 정밀한 채수 옵션, 고화질 디지털 터치 스크린, 통합 데이터 관리 시스템, 손쉬운 유지 보수 등을 통해 Milli-Q® IQ 7000이 일상 생활을 어떻게 변화시킬 수 있는지 확인하실 수 있습니다.
Water Specifications / International Conformity
Feed water requirements
| Feed water quality |
Pretreated water using EDI, DI, RO or distillation technologies |
| Conductivity at 25 °C |
< 100 µS/cm |
| Total Organic Carbon (TOC) |
< 50 ppb |
| Pressure range* |
Max 6 bar |
| Temperature |
5 – 35 °C / 41 – 95 °F |
* For pressures between 0 and 0.1 bar, the system will operate, but product flow rate may be lower.
Ultrapure, Type 1 water specifications1 (from Q-POD® dispenser)
| Resistivity at 25 °C2 |
18. 2 MΩ·cm |
| TOC3 |
≤ 2 ppb (µg/L) |
| Particles4 |
No particles with size > 0.22 µm |
| Bacteria |
< 0.01 CFU/mL4,5
< 0.005 CFU/mL6 |
| Pyrogens (endotoxins)5 |
< 0.001 EU/mL |
| RNases5 |
< 1 pg/mL |
| DNases5 |
< 5 pg/mL |
| Proteases5 |
< 0.15 µg/mL |
| Flow rate |
0.05 – 2 L/min |
1 These values are typical and may vary depending on the nature and concentration of contaminants in the feed water.
2 Resistivity can also be displayed non-temperature-compensated as required by USP.
3 In the appropriate operating conditions, otherwise typically ≤ 5ppb.
4 With Millipak® and Millipak® Gold
5 With Biopak®
6 With Millipak® Gold installed and used in a laminar flow hood
국제 규정에 따른 요구 사항
CE 및 cUL 적합성 선언:
Milli-Q® IQ 7000 시스템은 안전 및 전자파 적합성과 관련된 CE 지침의 준수를 위해 독립적이고 공인된 단체에서 테스트를 마쳤습니다. 보고서는 요구에 따라 참고하실 수 있습니다. 또한 Milli-Q® IQ 7000 시스템은 UL에서 권장하는 요소 및 방법을 사용하여 제작되었으며 cUL 표시가되어 있습니다. 등록은 UL 웹 사이트 www.ul.com에서 확인할 수 있습니다.