Life Science > Metabolomics > Enzyme Explorer > Learning Center > Protein Kinase Explorer > PKC Inhibitor Specificity
Enzyme Explorer
PKC Inhibitor Specificity
Prod No. Ref No. Product Description PKA PKC PKG CAM Kinase MLCK Casein Kinase PTK Notes & MAPK, CDK & Other Protein Kinases
A-165 1-5 Adenosine 3',5'-cyclic-
Monophosphothioate,
 RP-Isomer
11
uM
A7410 6 Amiloride HCl             EGFR  
A3145 7-9 Apigenin   10
uM
        FGFR(20uM)  
A8186 10 Arg-Lys-Arg-
Ala-Arg-Lys-GLu
350-
460
uM
  85-
100
uM
A4308 11 Autocamtide
 2-Related Inhibitory
 Peptide
      CAMKII
(40nM)
B6292 12 Bisindolylmaleimide
 I Hydrochloride
 (GF 109203X)
2.0
uM
14
nM
B-178 13-15 Butein >500
uM
>500
uM
        See Notes EGFR(16uM);
p60c-src
(65uM)
P1431 18-19 Calmodulin               GRK 2&3
(2uM)
GRK5
(40nM)
& GRK6
C6303 20-21 Calphostin C >50
uM
50
nM
        >50uM  
C2932 23 Chelerythrine chloride   0.66
uM
C-240 24 Rp-8-
[(4Chlorophenyl)thio]-
cGMPS
 Triethylamine
    0.5
uM
D7802 25 Daidzein           CKII   Does not
inhibit
MAP2Kinase
D3768 27 Dequalinium Chloride   8-
15
uM
          ß 1 (8-15uM),
I,II,III (11uM)
D1916 29 5,6-
Dichlorobenzimidazole
riboside
          CKII
(4-10uM)
D4681 30-32 L-threo-Dihydrosphingosine   X            
D2667 33,34 2,5-Dihydroxycinnamic
 Acid
Methyl Ester
            EGFR  
E2250 36 Ellagic Acid 2uM 8
uM
E7881 37-39 Emodin >200
uM
>200
uM
      CKII
(2uM)
E3645 40 rac-2-Ethoxy-3-
Hexadecanamido-1-
Propyl Phosphocholine
  X           ID50=2.32uM
for Leukemic
HL60 cells
E3770 40 rac-2-Ethoxy-3-
Octadecanamido-1-
Propyl Phosphocholine
  X           ID50=
1.64uM for
Leukemic
HL60 cells
G3381 41-43 Geldanamycin             erbB, EGFR, v-src  
G6649/
G6776
44-50 Genistein >100
uM
15
uM
        See Notes EGFR(2.6uM)
insulin(41uM)
V-src(26uM) V-abl(39uM)
G0897 51 Genistin             Neg. Control  
G2911 12 GF 109203X
(Bisindolylmaleimide
 I Hydrochloride)
2.0
uM
10
nM
I7016 52,53 H-7 Dihydrochloride (1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-
2-methylpiperazine
Dihydrochloride)
3.0
uM
6.0
uM
5.8
uM
  97
uM
CKI
(100uM)
KII
(780uM)
I6891 52,53 H-7 Free Base (1-(5-Isoquinolinesulfonyl)
-2-methylpiperazine)
3.0
uM
6.0
uM
5.8
uM
  97
uM
CKI
(100uM)
CKII
(780uM)
M9656 52 H-8, N-(2-[Methylamino]ethyl)-
5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride
1.2
uM
14.4
uM
0.48
uM
  68
uM
CKI
(133uM)
CKII
(950uM)
B1427 54-57 H-89 48
nM
14
uM
340
nM
CAMKII
(11uM)
39
uM
CKI
(34uM),
CKII
(124uM)
I1392 59 HA 100 8uM 12
uM
4uM   240
uM
G1274 59-65 HA 1004 2.3
uM
40
uM
1.3
uM
CAMKII
(13uM)
150
uM
H-139 66 HA-1077 2HCL 1.6
uM
  1.6
uM
  36
uM
H6649 67-69 Herbimycin A             p210bcr-abl  
H5257 71 Hispidin   X            
H7904 72 Hydroxytamoxifen   88
uM
H9252 73,74 Hypericin >50
uM
3.3
uM
I0404 75 Indirubin 3'-monoxime               Glycogen
synthase Kinase (5-50nM)&
 CDK
(5-100nM)
I2142 76-82 KN-62 >100
uM
>100
uM
  CAMKII
(0.3-
1.8uM)
>100
uM
K-112 81-86 KN-92       Neg.
Control
K1385 83 KN-93                
K3761 87 KT5720 60
nM
  2.4
nM
L2400 88-91 Lavendustin A             EGFR=4.4ng/ml  
L5025 92 Leflunomide             BTK  
M2272 93,94 Melittin   1-4
uM
    0.08-
1.4
uM
M7795 40 rac-2-Methoxy-3-
Hexadecanamido-1-
Propyl phosphocholine
  X            
M8045 40 rac-2-Methoxy-3-
Octadecanamido
-1-Propyl
phosphocholine
  X            
I2764 95-97 ML-7 21
uM
42
uM
    300
nM
C1172 97-103 ML-9       X X      
M6760 104-105 Myricetin 27.5
uM
12.1
uM
    1.7
uM
CKI
(9uM),
CKII
(0.6uM)
pp130fps
(1.8uM),
insulin
receptor(2.6)
N-161 106 NPC-15437 DiHCl   X            
O0886 107 Olomoucine               CDK Inhibitor
P4509 108-109 Palmitoyl-DL-Carnitine Chloride   34
uM
P-215 110-112 PD 098,059               prevents the activation of MAPKK1
 by Raf or
MEK kinase
P7912 113 Phloretin   ~5
uM
P0453 114-118 Piceatannol 3
uM
8uM     12
uM
  See notes Tyrosine kinases Syk, p40(15uM), p56lck(66uM)
 and p72. CDK(19uM)
P1004 119 Polymyxin B Sulfate   ~10
uM
P6062 120 Protein kinase A
inhibitor fragment 6-22 amide
1.6
nM
P8462 121 Protein Kinase
C Fragment 19-36
423
uM
147
nM
    24
uM
P0393 122-125 Protein Kinase Inhibitor from porcine heart X              
P0300 123-125 Protein Kinase Inhibitor Rabbit Sequence 2.3
nM
P5015 123-125 Protein Kinase Inhibitor from rabbit muscle X              
Q0125 105,126,
127
Quercetin   20-
40
uM
      CKG
(220nM), CKI
(45uM), CKII
(100nM)
See Notes EGF Receptor
(410nM), I, IIA, IIB(10uM), III(10uM),
Mg++ Dep., P60v-src
(50uM)
R2146 128-133 Radicicol             src(0.1ug/ml)  
R0395 134-135 Rapamycin             p70s6k,
p33cdk2
 and
p34cdc2.
mTOR
R-136 136-139 Ro 31-8220 (Bisindolylmaleimide IX) 1.5
uM
7.6
nM
  CAMKII
(17uM)
      GRK5, GSK3
R-137 136,140,
141
Ro 32-0432               showed a 10-fold selectivity for PKC- aand a 4-fold selectivity for PKC-ß I over PKC-epsilon. GRK-5 inhibitor; less potent
 inhibitor of GRK-2 or
GRK-3
R7772 142,143 Roscovitine               p34cdc2
(0.45uM), CDK2
R5648 144 Rottlerin   See
notes
  CAMKIII
(5.3uM)
      PKCdelta
3-6 5M;
PKCa ,
PKCß, PKCgamma 30-42 5M
S8307 145 SB 203580               p38 MAPK (0.5uM)
S7049 146-148 D-Sphingosine   53
uM
  CAMKIII
(20uM)
      Also Inhibits MAPK
S4400 73,105,
149-155
Staurosporine 6
nM
2.7-
5.5
nM
8.5
nM
CAMKII
(20nM)
21
nM
  C-src(10nM), EGFR(600nM), Insulin(60nM)V-
Src(6nM)V-
abl(80nM)
Inhibits CDK 1,2&5
T5648 157,158 Tamoxifen Free Base   5-
15
uM
T9262 157,158 Tamoxifen Citrate   5
uM
T3126 160 (+)-a-Tocopherol Acid Succinate   X            
T7254 105 N a-p-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone Hydrochloride   1
mM
T7040 161 Tyrphostin 1             EGFR >1250uM Negative
Control
T7165 161 Tyrphostin 23             EGFR 35uM  
T7665 161 Tyrphostin 51             EGFR 0.8uM  
T7790 161 Tyrphostin 63             EGFR 6500uM Negative
Control
T-182 162,163 Tyrphostin A9             PDGFR(0.5uM), EGFR(460uM)  
T9177 164 Tyrphostin AG 126             X Blocks
 TNF-a and NO
 production in macrophages
T3434 51,165,
166
Tyrphostin AG 490             Jak-2  
T2067 167 Tyrphostin AG 879             pp140c-trk(10uM)  
T4057 168 Tyrphostin AG 1296             PDGFR  
T5317 161 Tyrphostin AG 1433             PDGR & VEGFR PDGF ß receptor
(5 uM); VEGFreceptor
(9.3uM)
T4182 169 Tyrphostin AG 1478             EGFR  
T4192 161 Tyrphostin SU 1498             VEGFR(700
Nm)
U-120 170-172 U0126               MEK1(72nM), MEK2(58nM)
W1628 173,174 Wortmannin         200
nM
    PI3Kinase
(3nM)
No. References
1 Rothermel, J.D., et al., A mechanistic and kinetic analysis of the interactions of the diastereoisomers of adenosine 3',5'-(cyclic)phosphorothioate with purified cyclic AMP-dependent protein kinase, Biochem. J., 251, 757 (1988).
2 Parker Botelho, L.H., et al., cAMP analog antagonists of cAMP action, Methods Enzymol., 159, 159-172 (1988).
3 Richter-Landsberg, C., Jastorff, B., In vitro phosphorylation of microtubule-associated protein 2: Differential effects of cyclic AMP analogues, J. Neurochem., 45, 1218-1222 (1985).
4 Dostmann, W.R.G., et al., Probing the cyclic nucleotide binding sites of cAMP-dependent protein kinases I and II with analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphorothioates, J. Biol. Chem., 265, 10484 (1990).
5 Yokozaki, H., et al., Unhydrolyzable analogues of adenosine 3':5'-monophosphate demonstrating growth inhibition and differentiation in human cancer cells, Cancer Res., 52, 2504 (1992).
6 Davis, R.J., Czech, M.P., Amiloride directly inhibits growth factor receptor tyrosine kinase activity, J. Biol. Chem., 260, 2543-51 (1985)
7 Huang, Y.T., et al., Inhibitions of protein kinase C and proto-oncogene expressions in NIH 3T3 cells by apigenin, Eur. J. Cancer, 32, 146-151 1996).
8 Kuo ML, Yang NC, Reversion of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells by apigenin through inhibiting mitogen activated protein kinase and its downstream oncogenes.Biochem. Biophys. Res. Commun., 212, 767-75 (1995)
9 Yin F.M, Signal pathways involved in apigenin inhibition of growth and induction of apoptosis of human anaplastic thyroid cancer cells. Anticancer Res., 19, 4297-303 (1999)
10 Glass, D., et al., Differential and common recognition of the catalytic sites of the cGMP-dependent and cAMP-dependent protein kinases by inhibitory peptides derived from the heat-stable inhibitor protein, Biochem. J., 213, 159 (1983)
11 Ishida, A., et al., A novel highly specific and potent inhibitor of calmodulin-dependent protein kinase II., Biochem. Biophys. Res. Commun., 212, 806-12 (1995)
12 Toullec, D., et al., The isindolylmaleimide GF 109203X is a potent and selective inhibitor of protein kinase C., J. Biol. Chem., 266, 15771 (1991).
13 Yang, E., et al., Butein, a specific protein tyrosine kinase inhibitor, Biochem. Biophys. Res. Commun., 245, 435-438 (1998).
14 Yu, S.M., et al., Endothelium- dependent relaxation of rat aorta by butein, a novel cyclic AMP-specific phosphodiesterase inhibitor, Eur. J. Pharmacol., 280, 69-77 (1995).
15 Aizu, E., et al., Inhibition of 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-mediated epidermal ornithine decarboxylase induction and skin tumor promotion by new lipoxygenase inhibitors lacking protein kinase C inhibitory effects, Carcinogenesis, 7, 1809-1812 (1986).
16 Kitagawa, M., et al., Butyrolactone I, a selective inhibitor of cdk2 and cdc2 kinase., Oncogene, 8, 2425-32 (1993)
17 Okuyama, A., et al., [CDK and MMP inhibitors]., Gan To Kagaku Ryoho, 24, 1547-62 (1997)
18 Chuang, T.T., et al., Inhibition of G protein-coupled receptor kinase subtypes by Ca2+/calmodulin., J. Biol. Chem., 271, 28691-6 (1996)
19 Pitcher, J. A., Freedman, N. J. and Lefkowitz, R. J., G protein-coupled receptor kinases., Ann. Rev. Biochem,. 67, 653-92 (1998).
20 Tamaoki, T. and Nakano, H., Potent and specific inhibitors of protein kinase C of microbial origin, Biotechnology (NY), 8, 732-735 (1990).
21 Kobayashi, E., et al., Calphostin C (UCN-1028C), a novel microbial compound, is a highly potent and specific inhibitor of protein kinase C. Biochem. Biophys. Res. Commun., 159, 548-553 (1989).
22 Smith, et al., Functional determinants in the autoinhibitory domain of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II. J. Biol. Chem., 267, 1761-1768 (1992)
23 Herbert, J.M., et al., Chelerythrine is a potent and specific inhibitor of protein kinase C. Biochem. Biophys. Res. Commun., 172, 993-999 (1990).
24 Butt, E., (Rp)-8-pCPT-cGMPS, a novel cGMP-dependent protein kinase inhibitor., Eur J Pharmacol., 269, 265-8 (1994)
25 Higashi, K. and Ogawara, H., Daidzein inhibits insulin- or insulin-like growth factor-1-mediated signaling in cell cycle progression of Swiss 3T3 cells., Biochim. Biophys. Acta., 1221, 29-35 (1994)
26 Faltyrek, C.R., et al., Damnacanthal is a highly potent, selective inhibitor of p56lck tyrosine kinase activity. Biochemistry, 34, 12404 (1995).
27 Rotenberg, S.A., Inhibition of rodent protein kinase C by the anticarcinoma agent dequalinium., Cancer Res., 50, 677-85 (1990)
28 Yen, A., Scoong, S., Retinoic acid-induced RB (retinoblastoma) hypophosphorylation enhanced by CGP 52411 (4,5-dianilinophthalimide), an EGF family tyrosine kinase receptor inhibitor. Eur. J. Cell Biol., 69, 327-334 (1996).
29 Zandomeni, R., et al., Casein kinase type II is involved in the inhibition by 5,6-dichloro-1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazole of specific RNA polymerase II transcription, J. Biol. Chem., 261, 3414-9 (1986)
30 Schwartz, G.K., et al., A pilot clinical/pharmacological study of the protein kinase C-specific inhibitor safingol alone and in combination with doxorubicin., Clin. Cancer Res., 3, 537-43 (1997).
31 Schwartz, G.K., et al., Potentiation of apoptosis by treatment with the protein kinase C-specific inhibitor safingol in mitomycin C-treated gastric cancer cells., J. Natl. Cancer Inst., 87, 1394-9 (1995)
32 Sachs, C.W., et al., Partial inhibition of multidrug resistance by safingol is independent of modulation of P-glycoprotein substrate activities and correlated with inhibition of protein kinase C., J. Biol. Chem., 270, 26639-48 (1995)
33 Geltz, et al., The p85 and p110 subunits of phosphatidylinositol 3-kinase-alpha are substrates, in vitro, for a constitutively associated protein tyrosine kinase in platelets. Blood, 91, 930-939 (1998).
34 Haier, et al., Influence of phosphotyrosine kinase inhibitors on adhesive properties of highly and poorly metastatic HT-29 colon carcinoma cells to collagen. Int. J. Colorectal. Dis., 14, 119-127 (1999).
35 Basson, et al., Effects of modulation of tyrosine phosphorylation on brush border enzyme activity in human Caco-2 intestinal epithelial cells. Cell. Tissue Res., 292, 553-562 (1998).
36 Wang, B.H., et al., Inhibition of eukaryote serine/threonine-specific protein kinases by piceatannol., Planta Med., 64, 195-9 (1998)
37 Yim, et al., Emodin, an anthraquinone derivative isolated from the rhizomes of Rheum palmatum, selectively inhibits the activity of casein kinase II as a competitive inhibitor. Planta Med., 65, 9-13 (1999).
38 Kumar, et al., Emodin (3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone) inhibits TNF-induced NF-kappaB activation, IkappaB degradation, and expression of cell surface adhesion proteins in human vascular endothelial cells. Oncogene, 17, 913-918 (1998).
39 Zhang, et al., Tyrosine kinase inhibitor emodin suppresses growth of HER-2/neu-overexpressing breast cancer cells in athymic mice and sensitizes these cells to the inhibitory effect of paclitaxel. Clin. Cancer Res., 5, 343-353 (1999).
40 Marx, M.H., et al., Synthesis and evaluation of neoplastic cell growth inhibition of 1-N-alkylamide analogues of glycero-3-phosphocholine., J. Med. Chem., 31, 858 (1988)
41 Whitesell, L., et al., Stable and specific binding of heat shock protein 90 by geldanamycin disrupts glucocorticoid receptor function in intact cells. Mol. Endocrinol., 10, 705-712 (1996).
42 Supko, J.G., et al., Preclinical pharmacologic evaluation of geldanamycin as an antitumor agent. Cancer Chemother. Pharmacol., 36, 305-315 (1995).
43 Chavany, C., et al., p185erbB2 binds to GRP94 in vivo. Dissociation of the p185erbB2/GRP94 heterocomplex by benzoquinone ansamycins precedes depletion of p185erbB2. J. Biol. Chem., 271, 4974-4947 (1996).
44 Geissler, J.F., Thiazolidine-diones. Biochemical and biological activity of a novel class of tyrosine protein kinase inhibitors., J. Biol. Chem., 265, 22255-61 (1990)
45 Akiyama, T., et al., Genistein, a specific inhibitor of tyrosine-specific protein kinases. J. Biol. Chem., 262, 5592-5595 (1987).
46 Koroma, B.M. and de Juan, E., Inhibition of protein tyrosine phosphorylation in endothelial cells: relationship to antiproliferative action of genistein., Biochem. Soc. Trans., 25, 35-40 (1997)
47 O'Dell, T.J., et al., Long-term potentiation in the hippocampus is blocked by tyrosine kinase inhibitors. Nature, 353, 558-560 (1991).
48 Huang J., et al., Genistein inhibits protein Histidine kinase. J. Biol. Chem., 267, 15511-15515 (1992).
49 Hakansson, G., and Allen, J.F., Histidine and tyrosine phosphorylation in pea mitochondria: evidence for protein phosphorylation in respiratory redox signalling. FEBS Lett., 372, 238-242 (1995).
50 Igarashi, M., and Komiya, Y., Tyrosine phosphorylation and immunodetection of vinculin in growth cone particle (GCP) fraction and in CP-cytoskeletal Subfractions.J. Neurosci. Res., 30, 266-274 (1991).
51 Potier, et al., Protein tyrosine kinase inhibitors reduce high-activating calcium currents in CA1 pyramidal neurones from rat hippocampal slices. Brain Res., 816, 587-597 (1999).
52 Bradshaw, D., et al, Therapeutic potential of protein kinase C inhibitors., Agents Actions 1993 Jan;38(1-2):135-47
53 Hidaka, H., et al., Isoquinolinesulfonamides, novel and potent inhibitors of cyclic nucleotide dependent protein kinase and protein kinase C. Biochemistry, 23, 5036-5041 (1984).
54 Chijiwa, T., et al., J. Biol. Chem., 265, 5267 (1990)
55 Hidaka, et al., The Biology and Medicine of Signal Transduction, pp. 485-90, Nishizuka, Y., et al., eds, Raven Press NY (1990)
56 Murol, M. and Suzuki, T., Cell Signal., 5, 289 (1993)
57 Fujihara, M., et al., J. Biol. Chem., 268, 14898 (1993)
58 Inagaki, et al., N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide, a newly synthesized protein kinase inhibitor, functions as a ligand in affinity chromatography. J. Biol. Chem., 260, 2922(1985).
59 Hagiwara, M., et al., Selective modulation of calcium-dependent myosin phosphorylation by novel protein kinase inhibitors, isoquinolinesulfonamide derivatives., Mol Pharmacol., 32, 7-12 (1987)
60 Xiao, G.H., et al., cAMP-dependent negative regulation of rat aldehyde dehydrogenase class 3 gene expression. J. Biol. Chem., 272, 3238-3245 (1997).
61 Luo, S.F., et al., Effect of forskolin on bradykinin-induced calcium mobilization in cultured canine tracheal smooth muscle cells. Cell Signal., 9, 159-167 (1997).
62 Svenningsen, A.F. and Kanje, M., Regulation of Schwann cell proliferation in cultured segments of the adult rat sciatic nerve. J. Neurosci. Res., 52, 530-537 (1998).
63 Crowley, M.R., et al., HA1004, an intracellular calcium antagonist, selectively attenuates pulmonary hypertension in newborn lambs. J. Cardiovasc. Pharmacol., 23, 806-813 (1994).
64 Leahy, J.C. and Vallano, M.L., Differential effects of isoquinolinesulfonamide protein kinase inhibitors on CA1 responses in hippocampal slices. Neuroscience, 44, 361-370 (1991).
65 Tsushima, H., et al., Human erythropoietin receptor increases GATA-2 and Bcl-xL by a protein kinase C-dependent pathway in human erythropoietin-dependent cell line AS-E2. Cell Growth Differ., 8, 1317-1328 (1997).
66 Asano, T., et al., Vasodilator actions of HA1077 in vitro and in vivo putatively mediated by the inhibition of protein kinase., Br J Pharmacol., 98, 1091-100 (1989)
67 Fukazawa, H., et al., Specific inhibition of cytoplasmic protein tyrosine kinases by herbimycin A in vitro., Biochem. Pharmacol., 42, 1661-71(1991)
68 Zakar, et al., Tyrosine kinase inhibitors block the glucocorticoid stimulation of prostaglandin endoperoxide H synthase expression in amnion cells. Can. J. Physiol. Pharmacol., 77, 138-142 (1999).
69 Davis, et al., Herbimycin A and geldanamycin inhibit okadaic acid-induced apoptosis and p38 activation in NRK-52E renal epithelial cells. Toxicol. Appl. Pharmacol., 16, 59-74 (1999).
70 Uberall, F., et al., Hexadecylphosphocholine inhibits inositol phosphate formation and protein kinase C activity., Cancer Res., 51, 807-12 (1991)
71 Gonindard, C., et al., Synthetic hispidin, a PKC inhibitor, is more cytotoxic toward cancer cells than normal cells in vitro., Cell Biol. Toxicol., 13, 141-53 (1997)
72 Eyster, K.M., Nonsteroidal antiestrogen inhibition of protein kinase C in human corpus luteum and placenta., Biochem. Pharmacol., 38, 3497-503 (1989)
73 Tamaoki, T., et al., The Biology and Medicine of Signal Transduction, pp. 497-501, Nishizuka, Y., et al., eds, Raven Press NY (1990)
74 Takahashi, I., et al., Hypericin and pseudohypericin specifically inhibit protein kinase C: possible relation to their antiretroviral activity. Biochem. Biophys. Res. Commun., 165, 1207-1212 (1989).
75 Leclerc, S., Indirubins Inhibit Glycogen Synthase Kinase-3beta and CDK5/P25, Two Protein Kinases Involved in Abnormal Tau Phosphorylation in Alzheimer's Disease., J. Biol. Chem., 276, 251-260 (2001)
76 Minami, H., The effect of KN-62, Ca2+/calmodulin dependent protein kinase II inhibitor on cell cycle., Biochem. Biophys. Res. Commun., 199, 241-8 (1994)
77 MacLeod, et al., Ca(2+)/Calmodulin kinase II and decreases in intracellular pH are required to activate K(+) channels after substantial swelling in villus epithelial cells. J. Membr. Biol., 172, 59-66 (1999).
78 Fan, et al., Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in rat hippocampus attenuates morphine tolerance and dependence. Mol. Pharmacol., 56, 39-45 (1999).
79 Communi, et al., Calcium-calmodulin-dependent protein kinase II and protein kinase C-mediated phosphorylation and activation of D-myo-inositol 1,4, 5-trisphosphate 3-kinase B in astrocytes. J. Biol. Chem., 274, 14734-14742 (1999).
80 Fan, et al., Inhibition of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in rat hippocampus attenuates morphine tolerance and dependence. Mol. Pharmacol., 56, 39-45 (1999).
81 Sumi, M., et al., The newly synthesized selective Ca2+/calmodulin dependent protein kinase II inhibitor KN-93 reduces dopamine contents in PC12h cells., Biochem. Biophys. Res. Commun., 181, 968-75 (1991)
82 Tokumitsu, H., et al., KN-62, 1-[N,O-bis(5-isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine, a specific inhibitor of 2+/calmodulin-dependent protein kinase II. J. Biol. Chem., 265, 4315-20 (1990)
83 Tessier, et al., Regulation of the transient outward K(+) current by Ca(2+)/Calmodulin-dependent protein kinases II in human atrial myocytes. Circ. Res., 85, 810-819 (1999).
84 Tombes, R.M., et al., G1 cell cycle arrest and apoptosis are induced in NIH 3T3 cells by KN-93, an inhibitor of CaMK-II (the multifunctional Ca2+/CaM kinase)., Cell Growth Differ., 6, 1063-70 (1995)
85 Smith, et al., Increased calcium/calmodulin protein kinase activity in astrocytes chronically exposed to ethanol: influences on glutamate transport.Neurosci. Lett., 269, 145-148 (1999).
86 Wasmeier, et al., Secretagogue-dependent phosphorylation of phogrin, an insulin granule membrane protein tyrosine phosphatase homologue. Biochem. J., 341, 563-569 (1999).
87 Kase, H., K-252 compounds, novel and potent inhibitors of protein kinase C and cyclic nucleotide-dependent protein kinases., Biochem Biophys. Res. Commun., 142, 436-40 (1987)
88 Hsu, C.Y., et al, Kinetic analysis of the inhibition of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase by Lavendustin-A and its analogue. J. Biol. Chem., 266, 21105-12 (1991)
89 Onoda, T., Isolation of a novel tyrosine kinase inhibitor, lavendustin A, from Streptomyces griseolavendus., J. Nat. Prod., 52, 1252-7 (1989)
90 Huang, et al., Protein tyrosine kinase is required for the induction of long-term potentiation in the rat hippocampus. J. Physiol. (Lond), 520, 783-796 (1999).
91 Taskinen, et al., Inhibition of atrial wall stretch-induced cardiac hormone secretion by lavendustin A, a potent tyrosine kinase inhibitor. Endocrinology, 140, 4198-4207 (1999).
92 Mahajan, S., et al., Rational design and synthesis of a novel anti-leukemic agent targeting Bruton's tyrosine kinase (BTK), LFM-A13 [alpha-cyano-beta-hydroxy-beta-methyl-N-(2, 5-dibromophenyl)propenamide]., J. Biol. Chem., 274, 9587-99 (1999)
93 Katoh, N., et al., Inhibition by melittin of phospholipid-sensitive and calmodulin-sensitive Ca2+-dependent protein kinases. Biochem. J., 202, 217-24 (1982)
94 Raynor, R.L., et al., Membrane interactions of amphiphilic polypeptides mastoparan, melittin, polymyxin B, and cardiotoxin. Differential inhibition of protein kinase C, Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II and synaptosomal membrane Na,K-ATPase, and Na+ pump and differentiation of HL60 cells., J. Biol. Chem., 266, 2753 (1991)
95 Krarup. T., et al., Na+-K+-2Cl- cotransport in Ehrlich cells: regulation by protein phosphatases and kinases. Am. J. Physiol., 275, 239-50 (1998)
96 Makishima, M., et al., Induction of differentiation of human leukemia cells by inhibitors of myosin light chain kinase., FEBS Lett., 287, 175 (1991).
97 Saitoh, M., et al., Selective inhibition of catalytic activity of smooth muscle myosin light chain kinase. J. Biol. Chem., 262, 7796-7801 (1987)
98 Saitoh, M., et al., The modulatory role of myosin light chain phosphorylation in human platelet activation., Biochem. Biophys. Res. Commun., 140, 280-7 (1986)
99 Hidaka, H., Properties and use of H-series compounds as protein kinase inhibitors., Methods Enzymo., 201, 328-39 (1991)
100 Ito, M., et al., Inhibition of natural killer cell-mediated cytotoxicity by ML-9, a selective inhibitor of myosin light chain kinase. Int. J. Immunopharmacol., 11, 185-190 (1989).
101 Inoue, G., et al., Effects of ML-9 on insulin stimulation of glucose transport in 3T3-L1adipocytes. J. Biol. Chem., 268, 5272-5278 (1993).
102 Nagatsu, T., Effects of myosin light-chain kinase inhibitor on catecholamine secretion from rat pheochromocytoma PC12h cells. Biochem. Biophys. Res. Commun., 143, 1045-8 (1987)
103 Reig, J.A., et al, Naphthalenesulfonamide derivatives ML9 and W7 inhibit catecholamine secretion in intact and permeabilized chromaffin cells. Neurochem. Res., 18, 317-323 (1993).
104 Hagiwara, M., et al., Differential effects of flavonoids as inhibitors of tyrosine protein kinases and serine/threonine protein kinases. Biochem Pharmacol., 37, 2987-92 (1988)
105 Handbook of Enzyme Inhibitors, H. Zollner (1993)
106 Sullivan, et al., 2,6-Diamino-N-([1-(1-oxotridecyl)-2-piperidinyl]-methyl)hexanamide (NPC 15437): A selective inhibitor of protein kinase C. Agents Actions, 34, 138-141 (1991).
107 Vesely, J., et al., Inhibition of cyclin-dependent kinases by purine analogues. Eur. J. Biochem., 224, 771-786 (1994).
108 Nakadate, T., and Blumberg, P.M., Modulation by palmitoylcarnitine of protein kinase C activation. Cancer Res., 47, 6537-6542 (1987)
109 Robinson, P.J., et al., MDL 27,032 [4-propyl-5-(4-pyridinyl)-2(3H)-oxazolone], an active site-directed inhibitor of protein kinase C and cyclic AMP-dependent protein kinase that relaxes vascular smooth muscle., J. Pharmacol. Exp. Ther., 255, 1392-8 (1990)
110 Alessi, et al., PD 098059 is a specific inhibitor of the activation of mitogen-activated protein kinase kinase in vitro and in vivo. J. Biol. Chem., 270, 27489-27494 (1995).
111 Dudley, et al., A synthetic inhibitor of the mitogen-activated protein kinase cascade. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95, 7686-7689 (1995)
112 Pang, et al., Inhibition of MAP kinase blocks the differentiation of PC-12 cells induced by nerve growth factor. J. Biol. Chem., 270, 13585-13588 (1995).
113 Grosman, N., Inhibitory effect of phloretin on histamine release from isolated rat mast cells., Agents Actions, 25, 284-90 (1988)
114 Wang, B.H., Panta Med., 64, 195 (1998)
115 Cambien, et al., Src-regulated extracellular signal-related kinase and syk-regulated c-Jun N-terminal kinase pathways act in conjunction to induce IL-1 synthesis in response to microtubule disruption in HL60 cells. J. Immunol., 163, 5079-85 (1999).
116 Geahlen, R.L., Piceatannol (3,4,3',5'-tetrahydroxy-trans-stilbene) is a naturally occurring protein-tyrosine kinase inhibitor.Biochem. Biophys. Res. Commun., 165, 241-5 (1989)
117 Tkaczyk, et al., Fc epsilon RI-mediated antigen endocytosis turns interferon-gamma-treated mouse mast cells from inefficient into potent antigen-presenting cells. Immunology, 97, 333-340 (1999).
118 Zheng, et al., Piceatannol, a stilbene phytochemical, inhibits mitochondrial F0F1-ATPase activity by targeting the F1 complex. Biochem. Biophys. Res. Commun., 261, 499-503 (1999).
119 Nel, A.E., Polymyxin B causes coordinate inhibition of phorbol ester-induced C-kinase activity and proliferation of B lymphocytes., Biochem. Biophys. Res. Commun., 128, 1364-72 (1985)
120 Glass, D.B., et al., Protein kinase inhibitor-(6-22)-amide peptide analogs with standard and nonstandard amino acid substitutions for phenylalanine 10. Inhibition of cAMP-dependent protein kinase., J. Biol. Chem., 264, 14579 (1989).
121 House, C. and Kemp, B.E., Protein Kinase C contains a pseudosubstrate protope in its regulatory domain., Science, 238, 1726 (1987)
122 Brostrom, C.O. and Kon, C., An improved protein binding assay for cyclic AMP. Anal. Biochem., 58, 459 [1974].
123 Walsh, D.A., et al., Krebs EG: Purification and characterization of a protein inhibitor of adenosine 3',5'-monophosphate-dependent protein kinases. J. Biol. Chem., 246, 1977 (1971).
124 Cheng, H.C., A potent synthetic peptide inhibitor of the cAMP-dependent protein kinase., J. Biol. Chem., 261, 989-92(1986)
125 Van Patten, S.M., et al.,The inhibitor protein of the cAMP-dependent protein kinase-catalytic subunit interaction. Parameters of complex formation., J. Biol. Chem., 261, 5514-23 (1986)
126 Baginski, I., Selective inhibition of tyrosine protein kinase by a synthetic multisubstrate analog., Biochem. Biophys. Res. Commun., 165, 1324-30 (1989)
127 Glossmann, H., at al., Quercetin inhibits tyrosine phosphorylation by the cyclic nucleotide-independent, transforming protein kinase, pp60src. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol., 317, 100-2 (1981)
128 Kwon, H.J., et al., Potent and specific inhibition of p60v-src protein kinase both in vivo and in vitro by radicicol., Cancer Res., 52, 6926-30 (1992)
129 Oikawa, T., et al., Radicicol, a microbial cell differentiation modulator, inhibits in vivo angiogenesis. Eur. J. Pharmacol., 241, 221-227 (1993).
130 Zhao, J.F., et al., Suppression of RAS and MOS transformation by radicicol. Oncogene, 11, 161-173 (1995).
131 Pillay, I., et al., Radicicol inhibits tyrosine phosphorylation of the mitotic Src substrate Sam68 and retards subsequent exit from mitosis of Src-transformed cells. Cell Growth Differ., 7, 1487-1499 (1996).
132 Chanmugan, P., et al., Radicicol, a protein tyrosine kinase inhibitor, suppresses the expression of mitogen-inducible cyclooxygenase in macrophages stimulated with lipopolysaccharide and in experimental glomerulonephritis. J. Biol. Chem., 270, 5418-5426 (1995).
133 Shimada, Y., et al., Induction of differentiation of HL-60 cells by the anti-fungal antibiotic, radicicol. J. Antibiot., 48, 824-830 (1995).
134 Price, D.J., et al. Rapamycin-induced inhibition of the 70-kilodalton S6, protein kinase. Science, 257, 973-977 (1992).
135 Morice, W.G., et al. Rapamycin inhibition of interleukin-2-dependent p33cdk2 and p34cdc2 kinase activation in T lymphocytes. J. Biol. Chem., 268, 22737-22745 (1993).
136 Moore, J.B., et al., Inhibition of PTH desensitization by inhibition of the G protein-coupled receptor kinase-5 enzyme with Ro 32-0432. FASEB J. Part II, 12, A741 (1998)
137 Beltman, J., et al., The selective protein kinase C inhibitor, Ro-31-8220, inhibits mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 (MKP-1) expression, induces c-Jun expression, and activates J N-terminal kinase. J. Biol. Chem., 271, 27018-27024 (1996).
138 Alessi, D.R., The protein kinase C inhibitors Ro 318220 and GF 109203X are equally potent inhibitors of MAPKAP kinase -1beta (Rsk-2) and p70 S6 kinase. FEBS Lett., 402, 121-123 (1997)
139 Twomey, B., The effect of new potent selective inhibitors of protein kinase C on the neutrophil respiratory burst., Biochem. Biophys. Res. Commun., 171, 1087-92 (1990)
140 Wilkinson, S.E., et al., Isoenzyme specificity of bisindolylmaleimides, selective inhibitors of protein kinase C. Biochem. J., 294, 335-337 (1993)
141 Gozal, D., et al., Cardiorespiratory responses to systemic administration of a protein kinase C inhibitor in conscious rats. J. Appl. Physiol., 84, 641-648 (1998).
142 Gray, N., et al., ATP-site directed inhibitors of cyclin-dependent kinases. Curr. Med. Chem., 6, 859-75 (1999)
143 DeAzevado, W.F., et al., Inhibition of cyclin-dependent kinases by purine analogues: crystal structure of human cdk2 complexed with roscovitine. Eur. J. Biochem., 243, 518-526 (1997).
144 Gschwendt, M., Rottlerin, a novel protein kinase inhibitor., Biochem. Biophys. Res. Commun., 199, 93-8 (1994)
145 Saklatvala, J., et al., Role for p38 mitogen-activated protein kinase in platelet aggregation caused by collagen or a thromboxane analogue., J. Biol. Chem., 271, 6586-9 (1996)
146 Jefferson, A.B., et al., Sphingosine inhibits calmodulin-dependent enzymes., J. Biol. Chem., 263, 15241-4 (1988)
147 Junco, M., et al., Substrate-dependent inhibition of protein kinase C by specific inhibitors,. FEBS Lett., 263, 169-71 (1990)
148 Sakakura et al., Selectivity of sphingosine-induced apoptosis. Lack of activity of DL-erythyro-dihydrosphingosine.Biochem. Biophys. Res. Commun., 246, 827-30 (1998).
149 Condrescu, et al., Mode-specific inhibition of sodium-calcium exchange during protein phosphatase blockade. J. Biol. Chem., 274, 33279-33286 (1999).
150 Sielecki, T.M., et al., Cyclin-dependent kinase inhibitors: useful targets in cell cycle regulation., J. Med. Chem., 43, 1-18 (2000)
151 Tamaoki, T., et al., Staurosporine, a potent inhibitor of phospholipid/Ca++dependent protein kinase., Biochem. Biophys. Res. Commun., 135, 397-402 (1986)
152 Peet, et al., IkappaB kinases alpha and beta show a random sequential kinetic mechanism and are Inhibited by staurosporine and quercetin. J. Biol. Chem., 274, 32655-32661 (1999).
153 Wisniewski, et al., Assay for IkappaB kinases using an in vivo biotinylated IkappaB protein substrate. Anal. Biochem., 274, 220-228 (1999).
154 Droillard, M.J., et al., Identification of calreticulin-like protein as one of the phosphoproteins modulated in response to oligogalacturonides in tobacco cells. Planta, 202, 341-348 (1997).
155 Radloff, M., and Gercken, G., Protein kinase C activity and phosphoprotein pattern in stimulated alveolar macrophages.Toxicol. Lett., 88, 139-145 (1996).
156 Nekadate and Blumberg, Cancer Res., 47, 6547(1987) get Ki
157 da Rocha, A.B., et al., Tamoxifen inhibits particulate-associated protein kinase C activity, and sensitises cultured human glioblastoma cells not to etoposide but to gamma-radiation and BCNU., Eur. J. Cancer, 35, 833-9 (1999)
158 O'Brian, C.A., et al., Inhibition of protein kinase C by tamoxifen., Cancer Res., 45, 2462-5 (1985)
159 Singh, J., et al., Structure-based design of a potent, selective, and irreversible inhibitor of the catalytic domain of the erbB receptor subfamily of protein tyrosine kinases., J. Med. Chem., 40, 1130-5 (1997)
160 Chatelain, E., et al., Inhibition of smooth muscle cell proliferation and protein kinase C activity by tocopherols and tocotrienols., Biochim. Biophys. Acta., 1176, 83-9 (1993)
161 Supplier Information
162 Levitzki, A., Gilon, C., Tyrphostins as molecular tools and potential antiproliferative drugs. Trends Pharmacol. Sci., 12, 171-174 (1991).
163 Bilder, et al., Tyrphostins inhibit PDGF-induced DNA synthesis and associated early events in smooth muscle cells. Am. J. Physiol., 260, C721-C730 (1991).
164 Novogrodsky, A., et al., Science, 264, 1319 (1994)
165 Abe, et al., Fyn and JAK2 mediate Ras activation by reactive oxygen species. J. Biol. Chem., 274, 21003-21010 (1999).
166 Al-Shami, et al., granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-activated signaling pathways in human neutrophils. Involvement of Jak2 in the stimulation of phosphatidylinositol 3-kinase. J. Biol. Chem., 274, 5333-5338 (1999).
167 Ohmichi, M., et al.,The tyrosine kinase inhibitor tyrphostin blocks the cellular actions of nerve growth factor., Biochemistry, 32, 4650-8 (1993)
168 Kovalenko, M., et al., Cancer Res., 54, 6106 (1994)
169 Osherov, N. and Levitzki, A., Eur. J. Biochem., 225, 1047 (1994).
170 Favata, M., et al., Identification of a novel inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase. J. Biol. Chem., 273, 18623-18632 (1998).
171 DeSilva, D., et al, Inhibition of mitogen-activated protein kinase kinase blocks T cell proliferation but does not induce or prevent anergy. J. Immunol., 160, 4175-4181 (1998).
172 Duncia, J.V., et al., MEK inhibitors: The chemistry and biological activity of U0126, its analogs, and cyclization products. Bioorg. Med. Chem. Letts., 8, 2839-2844 (1998).
173 Nakanishi, S., et al., Wortmannin, a microbial product inhibitor of myosin light chain kinase. J. Biol. Chem., 267, 2157-2163 (1992).
174 Yano, H., et al., Biochemical and pharmacological studies with KT7692 and LY294002 on the role of phosphatidylinositol 3-kinase in Fc epsilon RI-mediated signal transduction. Biochem. J., 312, 145-50 (1995)
back to top
Enzyme Explorer
Selecting an appropriate protein kinase inhibitor can pose a challenge due to the complexity of the protein kinase family. Factors such as inhibitor specificity and cell permeability should be considered. The table below is based on currently available data. For specific information on specific inhibitors, consult the citations. Specific kinetic data for inhibitors marked with an "X" was not available. References may be viewed by clicking in the reference column or scrolling down past the product table.