Россия
Информация на этикетках
Этикетки на продуктах Фирмы Сигма
Информация на этикетках
Информация на этикетках фирмы Сигма
Этикетки на продуктах производства корпорации Сигма-Алдрич сделаны таким образом, что они содержат всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о наших продуктах, доступную как раз там и тогда, где и когда она Вам особенно необходима.
  На наших этикетках Вы найдете:
  • Полное название продукта и его описание
  • Информацию об опасности вещества и мерах предосторожности
  • Результаты анализа определенной партии вещества для многих типов продуктов
  • Пиктограммы для определения опасности вещества
  • Полезную информацию о ссылках, CAS-номерах, химческих формулах веществ
A
Название продукта и его описание
B
Каталожный номер продукта
С
Дополнительная информация о продукте
D
Рекомендации по использованию и хранению продукта.
Температура хранения указана в расчете на длительное хранение продукта. Продукты могут транспортироваться в других условиях с целью снижения затрат на транспортировку, что не в коей мере не отражается на качестве продукта.
E
Информация об опасности продукта. Указание опасности
F
Результаты анализа партии (лота).
Значение активности, чистоты, степени гидратации и т.д. для определенной партии вещества.
G
Размер упаковки.
Упаковка содержит не меньше вещества, чем указано, а обычно и немного больше, если только в описании нет указания, что речь идет о предварительно взвешенном продукте. Для некоторых продуктов указывается также их количество на момент расфасовки. Пользователь всегда должен отвешивать необходимое количество продукта из упаковки.
H
Номер партии (лота)
I
Пиктограммы опасности Вещества.
Позволяют Вам немедленно определить, какие меры предосторожности должны быть предприняты при работе с данным продуктом.
J
Дополнительная информация об опасности вещества.
Более полная информация об опасности вещества, мерах предосторожности при работе с ним и порядок действий в чрезвычайной ситуации.
К
CAS-номер.
CAS-номера могут меняться в зависимости от того, насколько специфически они определяют вещество. Мы стараемся указывать CAS-номера максимально точно. Когда CAS-номер указан для смеси или раствора, это обычно CAS-номер растворителя или компонента, название которого приводится на этикетке.
L
Химическая формула и молекулярный вес.
Если в формуле не указано содержание гидратационной воды, молекулярный вес указывается для безводной формы.
M
Указатели возможного риска и безопасности продукта.
Информация указана на нескольких языках.
N
Доступная информация по безопасности MSDS.
Информация по безопасности на данное вещество может быть предоставлена по запросу в региональное представительство или на сайте www.sigma-aldrich.com/msds.
O
EC номер. Данное вещество идентифицируется по EC-номеру (EINECS или ELINCS). Продукты, не имеющие EINECS-номера, имеют предупреждающую надпись: "Внимание! Вещество ещё не прошло полный цикл тестирования." ("Caution-Substance Not Yet Fully Tested").
Наверх
Пиктограммы
Пиктограммы основаны на общепризнанных стандартах
Взрывоопасный
Окисляющий
Огнеопасный или легковоспламенюящийся
Токсичный или очень токсичный
Вредный или может вызвать раздражение
Коррозийный
Биологически
опасный
Опасный для окружающей среды
Наверх
Информация по технике безопасности
Формулировки, Обозначающие Риски
Указание конкретных рисков:
R1:
Взрывается в сухом виде
2:
Риск взрыва при встряхивании, трении, контакте с огнем и других способах возгорания
3:
Очень большой Риск взрыва при встряхивании, трении, контакте с огнем и других способах возгорания
4:
Образует очень чувствительные взрывоопасные соединения с металлами
5:
Нагревание может вызвать взрыв
6:
Взрывоопасен при контакте с воздухом и в его отсутствии
7:
Может вызвать возгорание
8:
Контакт с горючими веществами может вызвать возгорание
9:
Взрывоопасен в смеси с горючими веществами
10:
Огнеопасен
11:
Очень огнеопасен
12:
Чрезвычайно огнеопасен
14:
Бурно реагирует с водой
15:
При контакте с водой образует чрезвычайно опасные газы
16:
Взрывоопасен в смеси с окислителями
17:
Самовоспламеняется на воздухе
18:
При использовании может образовывать взрывоопасные/огнеопасные смеси с воздухом
19:
Может образовывать взрывоопасные гидроокиси
20:
Опасен при вдыхании
21:
Опасен при контакте с кожей
22:
Опасен при попадании в организм
23:
Токсичен при вдыхании
24:
Токсичен приконтакте с кожей
25:
Токсичен при попадании в организм
26:
Очень токсичен при вдыхании
27:
Очень токсичен при контакте с кожей
28:
Очень токсичен при попадании в организм
29:
При контактес водой выделяет токсичный газ
30:
Может стать очень огнеопасным в процессе использования
31:
При контакте с кислотами выделяет токсичный газ
32:
При контакте с кислотами выделяет очень токсичный газ
33:
Опасность кумулятивных эффектов
34:
Вызывает ожоги
35:
Вызывает сильные ожоги
36:
Вызывает сильные раздражение глаз
37:
Вызывает раздражение дыхательной системы
38:
Вызывает раздражение кожи
39:
Риск серьезных необратимых эффектов
40:
Возможный риск необратимых эффектов
41:
Риск серьезного повреждения глаз
42:
Может вызвать сенсибилизацию организма при вдыхании
43:
Может вызвать сенсибилизацию организма при контакте с кожей
44:
Риск взрыва при нагревании в закрытом пространстве
45:
Может вызвать рак
46:
Может вызвать наследственные генетические нарушения
48:
Опасность серьезного вреда здоровью при длительном контакте
49:
Может вызвать рак при вдыхании
50:
Очень токсичен для водных организмов
51:
Токсичен для водных организмов
52:
Опасен для водных организмов
53:
Может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде
54:
Токсичен для растений
55:
Токсичен для животных
56:
Токсичен для почвенных животных
57:
Токсичен для пчел
58:
Может вызвать длительные неблаприятные изменения в окружающей среде
59:
Опасен для озонового слоя
60:
Может снизить детородность
61:
Может причинить вред эмбриону
62:
Возможный риск снижения детородности
63:
Возможный риск приченения вреда эмбриону
64:
Может причинить вред грудному ребенку
65:
Опасен: может причинить вред легким при вдыхании
66:
Повторные воздействия могут вызвать сухость и трещины на коже
67:
Испарения могут вызавть сонливость и голокружение
68:
Возможен риск необратимых последствий
Наверх
Комбинации конкретных рисков:
14/15:
Бурно реагирует с водой, выделяя оченьогнеопасные газы
15/29:
При контакте с водой выделяет токсичный, очень огнеопасный газ
20/21:
Опасен при вдыхании и попадании на кожу
20/21/22:
Опасен при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
20/22:
Опасен при вдыхании и проглатывнии
21/22:
Опасен при попадании на кожу и проглатывании
23/24:
Токсичен при вдыхании и попадании на кожу
23/24/25:
Токсичен при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
23/25:
Токсичен при вдыхании и проглатывании
24/25:
Токсичен попадании на кожу и проглатывании
26/27:
Очень токсичен при вдыхании и попадании на кожу
26/27/28:
Очень токсичен при вдыхании и попадании на кожу и проглатывании
26/28:
Очень токсичен при вдыхании и проглатывании
27/28:
Очень токсичен попадании на кожу и проглатывании
36/37:
Раздражает глаза и дыхательную систему
36/37/38:
Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу
36/38:
Раздражает глаза и кожу
37/38:
Раздражает дыхательную систему и кожу
39/23:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании
39/23/24:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании и попадании на кожу
39/23/24/25:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании, попадании на клжу и проглатывании
39/23/25:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании и проглатывании
39/24:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при попадании на кожу
39/24/25:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при попадании на кожу и проглатывании
39/25:
Токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при проглатывании
39/26:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании
39/26/27:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании и попадании на кожу
39/26/27/28:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
39/26/28:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при вдыхании и проглатывании
39/27:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при попадании на кожу
39/27/28:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при попадании на кожу и проглатывании
39/28:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при проглатывании
39/28:
Очень токсичен: опасность очень серьезных необратимых последствий при проглатывании
42/43:
Может вызвать неприятные ощущения при вдыхании и попадании на кожу
48/20:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании
48/20/21:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании и контакте с кожей
48/20/21/22:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
48/20/22:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании и проглатывании
48/21:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном контакте с кожей
48/21/22:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при длительном контакте с кожей и проглатывании
48/22:
Вреден: может нанести серьезный вред здоровью при проглатывании
48/23:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном вдыхании
48/23/24:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном вдыхании и контакте с кожей
48/23/24/25:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном вдыхании, контакте с кожей или проглатывании
48/23/25:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном вдыхании и проглатывании
48/24:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном длительном контакте с кожей
48/24/25:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном длительном контакте с кожей или проглатывании
48/25:
Токсичен: опасность нанесения серьезног вреда здоровью при длительном длительном контакте со слизистой желудка
50/53:
Очень токсичен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде
51/53:
Токсичен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде
52/53:
Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде
68/20:
Вреден: возможны необратимые последствия при вдыхании
68/20/21:
Вреден: возможны необратимые последствия при вдыхании и попадании на кожу
68/20/21/22:
Вреден: возможны необратимые последствия при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании
68/20/22:
Вреден: возможны необратимые последствия при вдыхании и проглатывании
68/21:
Вреден: возможны необратимые последствия при попадании на кожу
68/21/22:
Вреден: возможны необратимые последствия при попадании на кожу и проглатывании
68/22:
Вреден: возможны необратимые последствия при проглатывании
Наверх
Формулировки, Обозначающие Меры Безопасности
Указание мер безопасности:
S1:
Хранить под замком
2:
Хранить в недоступном для детей месте
3:
Хранить в прохладном месте
4:
Хранить вдали от жилья
5:
Хранить под ... (соответствующая жидкость указывается производителем)
6:
Хранить под ... (инертный газ указывается производителем)
7:
Деожать контейнер плотно закрытым
8:
Держать контейнер в сухом месте
9:
Хранить контейнер в хорошо проветриваемом помещении
12:
Не запечатывать контейнер
13:
Не хранить вместе с продуктами питания, водой и кормом для животных
14:
Не хранить вместе с ... (несовместимые материалы указываются производителем)
15:
Держать вдали от источника тепла
16:
Держать вдали от источников возгорания - не курить
17:
Держать вдали от горючих материалов
18:
Переносить и откладывать с осторожностью
20:
Не есть и не пить при работе с материалом
21:
Не курить при работе с материалом
22:
Не вдыхать пыль
23:
Не вдыхать газ/пыль/пары/аэрозоль (нужное указывает производитель)
24:
Избегать попадания на кожу
25:
Избегать попадания в глаза
26:
В случае попадания в глаза необходимо промыть большым количеством воды и обратиться к врачу
27:
Немедленно снимите всю запачканную одежду
28:
В случае попадания на кожу промойте большим количесвом ... (нужная жидкость указывается производителем)
29:
Не выливать в канализацию
30:
Никогда не смешивать с водой
33:
Примите меры во избежание статических разрядов
35:
Отработанный материал и тара должны быть уничтожены с соблюдением мер предостороженности
36:
Работать в защитной одежде
37:
Работать в защитных пречатках
38:
В условиях недостаточной вентиляции работайте в респираторе
39:
Исполбзуйте средства защиты глаз и лица
40:
Для обработке пола идругих предметов, находившихся в контакте с данным материалом, исползуйте ... (нужной вещество указывает производитель)
41:
В случае возгорания и/или взрыва не вдыхайте дым
42:
При образовании паров/аэрозоля используйте соответствующие респираторы (какие именно указывает производитель)
43:
В случае возгорания используйте ... (укажите имеющееся у вас средства тушения пожара. Если вода повышает риск, добавьте: "не тушить водой"
45:
В случае аварии при плохом самочувствии немедленно обратитесь к врачу (ставьте данную маркировку во всех возможных случаях)
46:
В случае попадания в организм немедленно обратитесь к врачу и покажите данную маркировку
47:
Держите при темературе не выше ... С (нужную температуру проставляет производитель)
48:
Храните смоченным ... (соответствующую жидкость указывает производитель)
49:
Храните только в фирменной упаковке
50:
Не смешивайте с ... (нужное указывает производитель)
51:
Работайте только в хоршо проветриваемом помещении
52:
Не рекомендуется работать в помещении на большой поверхности
53:
Избегайте контакта - перед использованием получите специальные инструкции
56:
Отработанный материал и тару сдавайте на специальный пункт сбора опасных отходов
57:
Работайте в специально отведенном месте во избежания загрязнения окружающей среды
59:
Уточните у производителя /продавца условия востановления/переработки материала
60:
Данное вещество и/или тару нужно уничтожать как опасные для окружающей среды материалы
61:
Не допускайте попадания материалов в окружающуюю среду. Ознакомьтесь со специальными инструкциями /MSDS информацией
62:
В случае проглатывания не вызывайте рвоту: немедленно обратитесь к врачу и покажите ему данный контейнер или этикетку
63:
В случае вдыхания: вынесите пострадавшего на свежий воздух
64:
В случае проглатывания ополосните рот водой (только если человек в сознании)
Наверх
Комбинации мер безопасности:
1/2:
Хранить под замком в недоступном для детей месте
3/7:
Хранить в плотно закрыто контейнере в прохладном месте
3/9/14:
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте отдельно от ... (несовместимые материалы указываются производителем)
3/9/14/49:
Хранить только в фирменной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте отдельно от ... (несовместимые материалы указываются производителем)
3/9/49:
Хранить только в фирменной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте
3/14:
Хранить в прохладном месте отдельно от ... (несовместимые материалы указываются производителем)
7/8:
Хранить контейнер плотно закрытым и сухим
7/9:
Хранить контейнер плотно закрытым и в хорошо проветриваемом помещении
7/47:
Хранить контейнер плотно закрытым и притемпературе не выше ... С (нужную температуру указывает производитель)
20/21:
Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы
24/25:
Избегать попадания на кожу и в глаза
29/56:
Не выливвать в канализацию, для уничтожения сдавать материал и тару на специальный пункт сбора опасных отходов
36/37:
Работать в защитной одежде и перчатках
36/37/39:
Работать в защитной одежде и перчатках и средствах защиты глаз/лица
36/39:
Работать в защитной одежде и средствах защиты глаз/лица
37/39:
Работать в защитных перчатках и средствах защиты глаз/лица
47/49:
Хранить только в фирменной упаковке притемпературе не выше ... С (нужную температуру указывает производитель)
Наверх
Описание Продуктов
Ниже представлены пять типовых вариантов описаний продуктов компании Sigma-Aldrich:
1
Общий Заголовок - Несет общую информацию о группе подобных продуктов.
2
Синонимы
3
Наименование Продукта
4
Регистрационный Номер по Chemical Abstracts (CAS - номер) - Если CAS-номер присваивается раствору или взвеси, то он относится к основному веществу.
6
Молекулярная Формула и Молекулярная Масса
7
Химическая Структура
8
Разделительный Пунктир - Разделяет описание продуктов, приведенных под общим заголовком.
9
Чистота Продукта
10
Каталожный Номер Продукта
11
Рекомендованные Условия Хранения
12
Спецификации
13
Символы по Номенклатуре R и S
14
Биологический Источик
15
Фасовка(и) и Цена(ы)
16
Символ "Авиа" - Продукты, относящиеся к категории опасных или транспортируемых на льду, должны поставляться за пределы континентальных США авиафрахтом.
17
Показывает, что Продукт транспортируется на Сухом или Мокром Льду
18
Номер, присвоенный Комиссией по Ферментам
19
Ферментационная Активность
20
Единицы Активности
21
Техническая(ие) Ссылка(и)
22
Новые Продукты - Отмечены символом NEW и выделены голубым цветом
Наверх