phone number
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Spain > Contacta con Nosotros > Club Usuarios SPME
España
Club Usuarios SPME
SPME_logo_w_holder_8339
Su sitio en la WEB Sigma-Aldrich
Descargas de Literatura SPME
La voz del usuario SPME
Nuevos Productos
SPME consejos prácticos
Productos y Accesorios SPME
SPME Resuelve problemas difíciles en matrices
Registro al Club de Usuarios SPME
Boletines del Club SPME
Manual de Soluciones SPME 
APLICACIONES ¡¡NUEVO!!
BASES PREMIO CLUB USUARIOS
Sigma-Aldrich Química, convoca el 5º Premio del "Club de Usuarios SPME" para promover el uso y la innovación en la técnica "Microextracción en fase Sólida SPME". Dotado con 1.000€ en productos de las marcas SUPELCO  o FLUKA, ambas de Sigma-Aldrich
.
CONSEJOS PRÁCTICOS
Estimados usuarios de SPME,
Tengo el placer de presentar la nueva versión del club de usuarios de SPME con el objetivo de servir de foro para todos los usuarios o potenciales usuarios de esta técnica de preparación de muestra libre de uso de disolventes.
Desde que en 1990 Janusz Pawliszyn introdujo esta técnica, Supelco (marca de cromatografía del grupo Sigma-Aldrich), ha puesto al servivio de la investigación y de la Química analítica esta herramienta de preparación de muestras previamente al análisis. En la actualidad y gracias a la labor de muchos usuarios de SPME y a la presencia del grupo Sigma-aldrich en todo el mundo, esta técnica ha alcanzado unos niveles de utilización en análisis de un amplio espectro que he creído en la necesidad de encontrar un punto de encuentro y discusión en este CLUB DE USUARIOS DE SPME.
Les doy la bienvenida a esta club y a todas las ventajas que podrán obtener de el:
  • subscripción a e_boletín "SPME club"
  • Acceso a novedades y noticias sobre la técnica.
  • Descuentos e inscripción preferente en cursos y seminarios.
  • Ofertas exclusivas.
  • Foro para compartir experiencias y conocimientos.
Por favor, no duden en enviarnos sus sugerencias pra que podamos hacer de este club una mejor herramienta de comprensión de la técnica SPME.
Dr. Pedro Gutierrez Rivas
Sales Development Specialist. Analytical
Introducción a la técnica SPME
La micro-extracción en fase sólida (SPME)es una innovadora tecnología libre del uso de disolventes, rápida, económica y versátil. SPME consiste de una fibra revestida con un líquido (polímero), un sólido (sorbente), o una combinación de los dos. El revestimiento de la fibra recoge los compuestos de la muestra por absorción en el caso de revestimientos líquidos o adsorción en el caso de revestimientos sólidos. La fibra de SPME es entonces introducida en el inyector del cromatógrafo de gases para la desorción y el posterior análisis. SPME ha ganado la amplia aceptació como la técnica de preferencia para muchas aplicaciones que incluyen aromas y perfumes, química forense y toxicología, matrices medioambientales y biológicas. Hemos desarrollado una GUIA que recoge un listado de las aplicaiones que se han publicado con el uso de SPME.