Sigma-Aldrich
phone number
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Schweiz
FAQ
Wo finde ich Daten zur Löslichkeit von Sigma-Aldrich Produkten?
Bei den Analysen-Zertifikaten (auch ohne spezielle Angabe einer Lot-Nummer) können Sie häufig Angaben finden, wie das Produkt von unserer Analytik in Lösung gebracht wird. Bei vielen Sigma-Produkten sind Datasheets ("Product Information Sheet") vorhanden, in denen auch Angaben zur Löslichkeit stehen. Zu einigen Produkten haben wir auch zusätzliche Daten, die wir Ihnen gerne mitteilen, wenn Sie uns kontaktieren.
back to top
Wo finde ich Daten zum Ursprung von Sigma-Aldrich Produkten?
Sigma hat für sämtliche Produkte ein Certificate of Origin im Internet zur Verfügung. Diese finden Sie wenn Sie das Analysenzertifikat abrufen. Bitte beachten Sie, dass das Grossteil unserer Produkte nur für Forschungszwecke geeignet sind und nicht für Lebensmittel-, Pharma- oder Kosmetik-Anwendungen.
back to top
Bei den verschiedenen Qualitäten, die Sie haben, fällt die Auswahl der richtigen Qualität oft schwer.
Unser Technischer Dienst hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der geeigneten Produkte weiter. Im vorderen Teil des Kataloges sind zudem die verschiedenen Qualitäten näher erläutert – oder im Internet sind die Fluka- und Riedel de-Haën Qualitäten gelistet.
back to top
Wo finde ich Angaben zur Haltbarkeit Ihrer Produkte?
Sigma-Aldrich führt für den Grossteil der Katalogprodukte keine systematischen Stabilitätsuntersuchungen durch. Da für diese Produkte auch aus der Literatur normalerweise keine Haltbarkeitsdaten bekannt sind, gibt Sigma-Aldrich keine Verfallsdaten an.
Generell werden alle Sigma-Aldrich Produkte bei längerer Lagerung regelmässig überprüft. Standard werden Produkte alle 6 Jahre wieder geprüft. Sind Kenntnisse vorhanden, dass Produkte nicht völlig lagerstabil sind, finden Nachprüfungen in kürzeren Zeitabständen statt. Das Prüfintervall ist dabei individuell auf das entsprechende Produkt abgestimmt. Dieses Prüfinterval können Sie gerne bei uns anfragen. Bei einigen Sigma-Produkten sind auf dem Analysenzertifikate „Shelf-Life“-Daten zu finden, die Ihnen Auskunft geben, in welchen Zeitabstand wir Produkt überprüfen.
Wo finde ich die Verkaufs-Spezifikation Ihrer Produkte?
Im Prinzip finden Sie die Verkaufsspezifikationen, wenn Sie über Search Centre mit Produktnummer das Produkt suchen und in der nächste Liste auf die Produktnummer klicken. Die Spezifikationen sind auch im Katalog aufgeführt.
back to top
Ich habe versucht ein Analysen-Zertifikat auf Ihrer Website zu finden, aber mit meiner Lot-Nummer findet Ihr System keines.
Das hat zwei mögliche Gründe:
  1. es sind noch nicht alle Lots auf unserer Website eingepflegt. In diesem Fall fordern Sie bitte das Analysen Zertifikat über das erscheinende Formular an.
  2. Bei Sigma Lots sollten drei Zahlen vor dem Buchstaben stehen, z.B. 011K9069 (nicht 11K9069). Bei Fluka Produkten sollten Sie den Filling Code (5 oder 8 stellige Zahl hinter der Lot-Nummer weglassen), also 436983/1 eingeben (und nicht 436983/1 40702), die Zahl vor dem "/" ist immer 6-stellig, d.h. 049351/1 (und nicht 49351/1). Bei Aldrich- und Riedel-de Haën- Produkten geben Sie bitte nur die Zahl oder Zahl-Buchstaben Gruppe vor dem Bindestrich ein, lassen Sie den Bindestrich und die Zahl dahinter weg.
back to top
Ich kann nicht auf das MSDS auf Ihrer Website zugreifen.
Bitte registrieren Sie sich. Nur eingeloggte User können die MSDS einsehen.
back to top