Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Analytical
Rev-Elution
Researchers commonly encounter samples where the best way to purify the sample is to choose a solvent system that leaves the target compound on the origin, running off any interfering impurities. Once the impurities are gone, the symmetric VersaPak cartridge design allows you to flip the cartridge over so that the target compound is now near the cartridge outlet. By changing the solvent system, you can more quickly elute the target compound without having to wait for the compound to move through the entire cartridge bed.
Português
Eluição Reversa
Os pesquisadores comumente encontram amostras para as quais a melhor maneira de purificá-las é escolher um sistema de solvente que deixa o composto-alvo na origem, escoando quaisquer impurezas interferentes. Uma vez tendo saído as impurezas, o projeto simétrico do cartucho VersaPak lhe permite inverter o cartucho de posição de modo que o seu composto alvo agora está próximo da ‘saída’ do cartucho. Mudando o sistema de solventes, você pode eluir o composto alvo mais rapidamente sem ter de esperar que o composto se desloque por todo o leito do cartucho,
Order VersaFlash products through our online product catalog.