Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Analytical
Sample Injector
Loading samples using the sample injector.
Sample loading is critical to efficient sample purification. The VersaFlash system allows you to load samples using a variety of methods. By far the most common way to load samples is by using the sample injector assembly, which is a three-way valve mounted on top of the VersaFlash station at the inlet of the cartridge. To load a sample, simply turn off the pump, allowing the system pressure to dissipate for several seconds. Then attach a syringe with the sample to the injector assembly and turn the valve to “inject.” Some customers like to follow the injection with a small bolus of air or solvent to ensure that the sample is completely loaded on the cartridge and cleared from the valve tubing. Once the sample is loaded, turn the valve to the “operate” position and turn on the pump to begin purification of the sample. The sample injector assembly is mounted on the top of the VersaFlash station and designed for downward flow.
Português
Injetor de Amostra
Carregando amostras usando o injetor de amostras
O carregamento de amostras é uma etapa crítica na purificação eficiente de amostras. O sistema VersaFlash lhe permite carregar amostras usando uma variedade de métodos. De longe a maneira mais comum de carregar amostras é pelo uso do conjunto de injetor de amostra, que é uma válvula de três vias montada no topo da estação VersaFlash, na entrada do cartucho. Para carregar uma amostra, simplesmente desligue a bomba, aguardando vários segundos para que se dissipe a pressão do sistema. Agora, ligue uma seringa com a amostra ao conjunto do injetor e gire a válvula para a posição “inject”. Alguns usuários gostam de acrescentar à injeção um pequeno volume de ar ou solvente para assegurar-se que a amostra foi completamente carregada sobre o cartucho e saiu completamente do tubo da válvula. Uma vez carregada a amostra, gire a válvula à posição “operate” e ligue a bomba para iniciar a purificação da amostra. O conjunto de injetor de amostra está montado no topo da estação VersaFlash e está projetado para vazão de cima para baixo.
Order VersaFlash products through our online product catalog.