Analytical
Solid Sample Cartridge
Still another way to load samples is to use a solid sample cartridge. Some samples that have low solubility in the solvent or solid samples such as natural products can be dried loaded into an empty cartridge. The common process for the solid sample loading is to deposit a sample on an inert support like silica or celite by rotovapping a slurry of sample and support. Then fill the solid sample cartridge with the sample, install the disposable frit using the frit insertion tool. Remove the frit insertion tool and attach the stainless steel cap. Install the solid sample cartridge in series with the separation cartridge as shown in the cartridge-stacking segment. The sample is then leached onto the separation cartridge. The solid sample cartridge can also be used to custom-pack novel resins and media to create unique separation modes. This enables the researcher to create chromatographic separations matched to their specific applications. These cartridges can be used individually as purification columns or can be stacked with other purification columns to create bi-modal separations.
Português
Carregamento de Cartucho para Amostra Sólida
Uma outra maneira de carregar amostras é usar um cartucho para amostra sólida. Algumas amostras que têm baixa solubilidade no solvente ou amostras sólidas tais como produtos naturais podem ser secadas quando carregadas num cartucho vazio. O processo comum para o carregamento de uma amostra sólida é o de depositar uma amostra sobre um suporte inerte como sílica ou celite, evaporando num rotavapor uma suspensão de amostra e suporte. Então, enche-se o cartucho de amostra sólida com a amostra, instalando o sinterizado descartável usando a ferramenta de inserção de sinterizado. Retire a ferramenta de inserção e coloque a tampa de aço inox. Instale o cartucho de amostra sólida em série com o cartucho de separação como se mostra no segmento de empilhamento de cartuchos. A amostra é, então, lixiviada para o cartucho de separação. O cartucho de amostra sólida também pode ser usado para empacotar resinas e meios novos para criar modos diferentes de separação. Isso enseja ao pesquisador a criação de separações cromatográficas casadas às suas aplicações específicas. Esses cartuchos podem ser usados individualmente como colunas de purificação ou podem ser empilhados com outras colunas de purificação para criar separações bi-modais.
Request the VersaFlash CD
which includes videos and more.
Order VersaFlash products through our online product catalog.