Analytical
VersaVac Loading Station
The VersaFlash system is also available with the VersaVac sample loading station, which is a vacuum manifold that allows you to draw the sample onto a cartridge, using vacuum. With this unit, a syringe barrel can be used as a sample reservoir or an SPE tube as a pre-purification step. Vacuum is applied to introduce the sample onto the purification cartridge. The vacuum is then released, and the cartridge is ready to load into the VersaFlash station. Additionally, the VersaVac can be used to empty used cartridges from solvent for simpler waste disposal. The VersaVac is compatible with the full range of cartridge sizes.
Português
Estação de Carga de Amostra Versa-Vac
O sistema VersaFlash está também disponível com a estação de carga de amostra VersaVac, que é um ‘manifold’ de vácuo que lhe permite puxar uma amostra para um cartucho usando vácuo. Com essa unidade, pode-se usar um corpo de seringa como reservatório de amostra ou um tubo de SPE como uma etapa de pré-purificação. Aplica-se vácuo para introduzir a amostra no cartucho de purificação. Libera-se o vácuo e o cartucho está pronto para ser carregado na estação VersaFlash. Mais ainda, o VersaVac pode ser usado para esvaziar cartuchos usados retirando solventes para simplificar o seu descarte.
O VersaVac é compatível com toda a linha de tamanhos de cartuchos.
Request the VersaFlash CD
which includes videos and more.
Order VersaFlash products through our online product catalog.