Merck
AABH97CE8F3F
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-2-(pyrrolidin-1-yl)aniline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
233.14
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
5-chloro-2-(1-pyrrolidinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-8-3-4-10(9(12)7-8)13-5-1-2-6-13;/h3-4,7H,1-2,5-6,12H2;1H
InChI key
NBRLXSWJHZSKCR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1052547-63-3
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1052547-63-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)