Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Sinónimos:
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
197.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)