Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
mRNA manufacturing
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Synthetic cholesterol, Ph Eur, BP, ChP, JP, NF is ultra-pure and therefore suitable for divers formulations applications. Due to low batch to batch variability, very high purity, and lack of biological components, this product is optimal for highly sensitive applications such as nucleic acid delivery.
With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress. A dual sourcing option is also possible.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia