[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)
Produkte
Warenkorb0
ATDE
Produkte
ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung
[Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)
[Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)
Warenkorb0
[Startseite](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)[Anwendungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications)[Werkstoffwissenschaft & -technik](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications/materials-science-and-engineering)3D-Druck
# 3D-Druck
Die 3D-Drucktechnologie, auch als additive Fertigung bezeichnet, ist ein Verfahren zur Herstellung dreidimensionaler Objekte auf Grundlage eines digitalen Modells. Hierbei wird das Material schichtweise und additiv aufgebracht. Zunächst erfolgt mithilfe von Computer-Aided Design (CAD) eine virtuelle dreidimensionale Darstellung des Objekts. Danach wird das Modell in eine Reihe horizontaler Schichten zerteilt, um das Design in ein für den 3D-Drucker lesbares STL-Format (Standard Tesselation Language) zu konvertieren. Diese Daten werden dann zum Drucker übertragen und die Druckereinstellungen festgelegt. Das finale Objekt wird Schicht für Schicht erzeugt, wobei jede Schicht mit der vorhergehenden verbunden und auf dieser aufgebaut wird.
Auf diese Weise können sehr komplexe Formen und Strukturen mit hoher Präzision und Wiederholbarkeit aus zahlreichen verschiedenen Materialien hergestellt werden. Der 3D-Druck wird daher für ein breites Anwendungsspektrum in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bau, Mode, Lebensmittel, Schmuck und Fertigung sowie im medizinischen Bereich eingesetzt. Für den 3D-Druck von Objekten aus geschmolzenen, flüssigen oder pulverförmigen Materialien gibt es verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften.
* * *
## Zugehörige Produkte
Slide 1 of 20
1 of 5
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0042
\
Flexmark 7 TPU flexible 3D printing filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0042)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0048
\
Flexability TPE-HP flexible3D printing filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0048)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
900983
\
Flexible Thermoplastic Copolyester (TPC) Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/900983)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0025
\
Kyotoflex BioFlexible PLA 3D printing filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0025)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0030
\
Performance ABS 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0030)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0060
\
Tenax PC-ABS 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0060)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0055
\
Longchain Nylon 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0055)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0021
\
Gonzales High Speed PLA 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0021)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0024
\
Gonzales High Speed PLA 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0024)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TRD3D0039
\
Stiron HIPS 3D Printing Filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/trd3d0039)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
901029
\
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/901029)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
901031
\
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/901031)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
808156
\
3D printing graphene ink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/808156)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
901662
\
3D Printing Graphite Ink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/901662)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
902950
\
Conductive ink for solvent-cast 3D printers](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/902950)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
902969
\
Conductive ink for solvent-cast 3D printers](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/902969)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
902977
\
Conductive ink for solvent-cast 3D printers](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/902977)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
901889
\
3D printing copper ink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/901889)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
901886
\
3D Printing Zirconia ink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/901886)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
902403
\
3D Printing Hydroxyapatite ink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/902403)
Schnellansicht
* * *
## Ausgewählte Kategorien
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[Oxide & Keramiken](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment hochreiner Oxide und Keramiken mit spezialisierten Synthese- und Aufreinigungstechniken und unterschiedlichen Partikelgrößen an.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[Kohlenstoff-Nanomaterialien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
Entdecken Sie eine Vielzahl von Kohlenstoff-Nanomaterialien: Fullerene, Nanoröhren, Graphen, Quantenpunkte, Nanodiamanten. Brennstoffenergie, Elektronik, Therapieforschung.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[Metalle](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
Metalle der Spitzenklasse: Verbessern Sie F&E, Produktion und Qualitätskontrolle mit unserem vielfältigen Angebot an Metallen. Unübertroffene Reinheit und Konsistenz von Charge zu Charge.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
[Spezialpolymere und intelligente Polymere](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
Hier finden Sie spezialisierte Polymere für hochfeste strukturelle Anwendungen, darunter Duroplaste, Thermoplaste und Optionen für den 3D-Druck.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
* * *
Überblick
Zugehörige Artikel und Protokolle
Unterstützung
## Vat-Polymerisation
Bei der Vat-Polymerisation wird ein flüssiges Polymerharz durch Photopolymerisation ausgehärtet. Die Stereolithographie (SL) war die erste 3D-Drucktechnologie dieser Art, die entwickelt und vermarktet wurde. Ein SL-Drucker verwendet Spiegel, die auf der X- und Y-Achse positioniert sind und einen Laserstrahl über eine Wanne mit Harz richten, um einen Querschnitt des Objekts zu erzeugen. Beim Verfahren Digital Light Processing (DLP) kommt ein Projektor mit einem LCD-Bildschirm oder einer UV-Lichtquelle zum Einsatz, um ein Bild einer Schicht des 3D-Modells auf eine lichtempfindliche Harzschicht zu projizieren. Dieser harzbasierte 3D-Druckvorgang ist schnell, da eine ganze Schicht auf einmal belichtet wird. Bei der maskierten Stereolithographie (MLA) wird ein LED-Array verwendet, um UV-Licht durch eine LCD-Photomaske zu strahlen.
## Fused Deposition Modeling (FDM; Schmelzschichtung)
Fused Deposition Modeling (FDM), auch als Fused Filament Fabrication (FFF) oder Materialextrusion bezeichnet, ist die gebräuchlichste und kostengünstigste 3D-Drucktechnologie. Eine Spule Thermoplast-Filament (z.B. PLA, ABS) wird bis zum Schmelzpunkt erhitzt und durch eine Düse auf eine Plattform extrudiert, auf der das geschmolzene Material abkühlt und sich verfestigt. Diese Technologie wird beim Spritzgussverfahren und bei der modernen Kunststofffertigung für gebrauchsfertige Produkte eingesetzt.
## Pulverbettfusion
Bei der Pulverbettfusion werden Polymer- oder Metallpulverpartikel mit einer thermischen Energiequelle selektiv ausgehärtet, um ein festes Kunststoff- oder Metallobjekt zu bilden. Das Pulver wird zunächst auf eine Temperatur knapp unter seinem Schmelzpunkt erhitzt. Danach verteilt eine Walze eine sehr dünne Pulverschicht über die Bauplattform, bevor ein Laser über diese Schicht fährt und sie verschmilzt. Wenn eine Schicht fertiggestellt ist, wird das Pulverbett für die nächste Schicht inkrementell gesenkt. Selektives Laser-Sintern (SLS) verwendet einen Laser, um Polymerpulver Schicht für Schicht zu sintern. Selektives Laserschmelzen (SLM) beinhaltet das vollständige Schmelzen von Metallpulver, anstelle von Sintern. Andere Arten der Metallpulverbettfusion sind das direkte Metall-Laser-Sintern (DMLS) und das Elektronenstrahl-Schmelzen (EBM).
## Jetting
Material Jetting (MJ) nutzt die Tintenstrahldrucker-Technologie, um winzige Photopolymer- oder Wachströpfchen auf eine Bauplattform zu strahlen. Die Schichten werden beim Drucken simultan mit Hilfe von UV Licht gehärtet. Beim Material Jetting (MJ) wird das Baumaterial nicht punktweise, sondern schnell und zeilenweise abgesetzt. Auf diese Weise können mehrere Objekte in einer einzigen Zeile hergestellt werden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Verfahren die Herstellung von Objekten aus mehreren Materialien. Die Drop-on-Demand (DOD) 3D-Drucktechnologie verwendet zwei Tintenstrahldrucker, um sowohl das Material des Endprodukts als auch das lösliche Stützmaterial simultan abzusetzen.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Sie suchen genauere Informationen?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
[Dokumentensuche](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Alle Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/search/titration?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=Titration&type=product)
Slide 1 of 6
__Binder Jetting 3D Printing Process__
__Material Jetting 3D Printing Process__
__Power Bed Fusion 3D Printing Process__
 3D Printing Process")
__Digital Light Processing (DLP) 3D Printing Process__
__Stereolithography Printing Process__
 Printing Process")
__Fused Deposition Modeling (FDM) Printing Process__
## Zugehörige Artikel
- [3D Printable Inks: Energy & Environmental Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-printable-inks-for-energy-and-environmental-applications)
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.
- [3D Printable Conductive Nanocomposites of PLA and Multi-walled Carbon Nanotubes](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-printable-conductive-nanocomposites)
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
- [3D/4D Printing Technologies](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-and-4d-printing-technologies)
Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- [Graphene Inks for Electronics](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/graphene-inks-for-printed-electronics)
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- [Inkjet Printing for Printed Electronics](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/inkjet-printing)
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- [Alle anzeigen (19)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Zugehörige Protokolle
- [Characterization and Performance Insights of Advanced Li-ion Cathode Materials](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/characterization-performance-insights-advanced-li-ion-cathode-materials)
Analysis of high- to moderate-nickel cathode materials for lithium-ion batteries, focusing on performance, stability, and structural characteristics.
- [Streamlined Electrode Fabrication: A User-Friendly Guide](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/streamlined-electrode-fabrication-user-friendly-guide-cathode-electrodes)
Guide for fabricating NMC811 cathode electrodes, detailing procedures for optimal performance in lithium-ion batteries.
- [Preparation of Monodisperse Polymer Spheres](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/preparation-of-monodisperse-polymer-spheres)
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- [Alle anzeigen (3)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Mehr Artikel und Protokolle finden
Suchbegriff eingeben
Suchen
## Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine [Anfrage beim Kundensupport](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
## Weitere Unterstützung
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Rechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Empfohlene Artikel__
[3D Printable Inks: Energy & Environmental Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-printable-inks-for-energy-and-environmental-applications)
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.
[3D Printable Conductive Nanocomposites of PLA and Multi-walled Carbon Nanotubes](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-printable-conductive-nanocomposites)
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
[3D/4D Printing Technologies](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-and-4d-printing-technologies)
Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
[Graphene Inks for Electronics](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/graphene-inks-for-printed-electronics)
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Oben
__Melden Sie sich an, um fortzufahren.__
Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren
Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars)
Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)
Soziale Medien
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Forschung. Entwicklung. Produktion.__
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten.
[](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de)
[Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien.
Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.
[Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map)