[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)
Produkte
Warenkorb0
ATDE
Produkte
ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung
[Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)
[Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)
Warenkorb0
[Startseite](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)[Anwendungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications)[Werkstoffwissenschaft & -technik](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications/materials-science-and-engineering)Elektronenmikroskopie
# Elektronenmikroskopie
 und Elektronenbeugung (SAED) von Fe3O4-Nanopartikeln mit der Form von Tetraedern.")
Die Elektronenmikroskopie ist eine Technik, mit der Bilder von einzelnen Materialatomen und inneren Zellstrukturen in ultrahoher Auflösung gewonnen werden können. Die daraus resultierenden Aufnahmen atomarer oder Mikro- und Mesostrukturen können zur Untersuchung der Eigenschaften und des Verhaltens der Probe verwendet werden. Sie wird in der Materialwissenschaft, der biomedizinischen Forschung, Qualitätskontrolle und Fehleranalyse eingesetzt. Die Verwendung von Elektronen als bildgebende Strahlungsquelle ermöglicht eine höhere räumliche Auflösung (im zweistelligen Pikometerbereich) im Vergleich zur Auflösung, die mit Photonen in der optischen Mikroskopie (~200 Nanometer) erreicht wird. Neben der Oberflächentopografie lassen sich mit Hilfe der Elektronenmikroskopie auch Informationen über die kristalline Struktur, die chemische Zusammensetzung und die elektrischen Eigenschaften gewinnen. Die Elektronenmikroskopie kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM).
* * *
## Zugehörige Produkte
Slide 1 of 20
1 of 5
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-CF200CU50
\
Carbon Film Supported Copper Grid](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temcf200cu50)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7435703
\
Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem7435703)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-74357
\
Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem74357)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF400CU
\
Formvar/Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temfcf400cu)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF300AU
\
Formvar/Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temfcf300au)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-FCF100NI
\
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temfcf100ni)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-HC300CUCC
\
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temhc300cucc)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-HC300CU100
\
Holey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temhc300cu100)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC200CU100
\
Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temlc200cu100)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC400CU150
\
Lacey Carbon Supported Copper Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temlc400cu150)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7435701
\
Lacey Carbon Supported Copper Tomography Grid R14C2](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem7435701)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC300AU
\
Lacey Carbon Supported Gold Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temlc300au)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-LC200NI
\
Lacey Carbon Supported Nickel Grids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/temlc200ni)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596407
\
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem7596407)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596410
\
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem7596410)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
TEM-7596406
\
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/aldrich/tem7596406)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
G5882
\
Glutaraldehyd -Lösung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/sial/g5882)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
G6257
\
Glutaraldehyd -Lösung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/sial/g6257)
Schnellansicht
[
\
Sigma-Aldrich
\
74378
\
Nonenylbernsteinsäure-anhydrid](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/sigma/74378)
Schnellansicht
[
\
G4901
\
Grids for transmission electron microscopy](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/product/sigma/g4901)
Schnellansicht
* * *
## Ausgewählte Kategorien
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
[Batteriematerialien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
Die Batteriematerialien gewährleisten reproduzierbare Daten für eine zuverlässige Leistung und unterstützen Forschungsanforderungen von der Entwicklung bis zur Fertigung.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/battery-materials)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
[Kohlenstoff-Nanomaterialien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
Entdecken Sie eine Vielzahl von Kohlenstoff-Nanomaterialien: Fullerene, Nanoröhren, Graphen, Quantenpunkte, Nanodiamanten. Brennstoffenergie, Elektronik, Therapieforschung.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/carbon-nanomaterials)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
[Quantenpunkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
Bringen Sie mit unserem umfassenden Portfolio an Quantenpunkten vom Kern-Typ, Kern-Schale-Quantenpunkten und legierten Quantenpunkten in verschiedenen Zusammensetzungen, Größen, Funktionalisierungen und Kits Licht in Ihre Forschung.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
[Anorganische & metallische Nanomaterialien](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an anorganischen und metallischen Nanomaterialien, funktionalisierten Nanopartikeln und Nanomaterial-Kits für Ihren Forschungsbedarf.
[Produkte einkaufen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/materials-science/electronic-materials/inorganic-and-metallic-nanomaterials)
* * *
Überblick
Zugehörige Artikel und Protokolle
Unterstützung
Bei der Rasterelektronenmikroskopie (REM) wird ein Elektronenstrahl mit relativ geringer Leistung für die Bildgebung und die Wechselwirkung mit der Probe verwendet. Elektronendetektoren erkennen Sekundärelektronen an der Oberfläche und rückgestreute Elektronen in tieferen Regionen. Die Sekundärelektronen werden durch inelastische Wechselwirkungen zwischen dem Elektronenstrahl und den Atomen der Probe erzeugt. Rückgestreute Elektronen werden nach der elastischen Wechselwirkung zwischen dem Elektronenstrahl und der Probe erzeugt. REM erfordert geringe oder gar keine Probenvorbereitung und ist viel schneller und weniger restriktiv als andere Arten der Elektronenmikroskopie. Große (~200 Millimeter) Proben können nach dem Anbringen auf einem Probenhalter direkt abgebildet werden. Bei der REM wird in der Regel die energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS oder EDX) eingesetzt, um die Verteilung der Elemente in einer Probe abzubilden. Elektronenstrahl-induzierter Strom (EBIC) und Kathodolumineszenz (CL) sind weitere Methoden zur Analyse der hochwertigen Bilder und optoelektronischen Eigenschaften von Proben.
Bei der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) wird ein hochenergetischer Elektronenstrahl eingesetzt, um Elektronen durch eine Probe zu leiten und ein 2D-Bild mit der höchstmöglichen Auflösung zu erzeugen. Nanomaterialien können mittels TEM analysiert werden, um Informationen über ihre Struktur und Zusammensetzung auf atomarer Ebene zu erhalten. Die Auswahl des richtigen Probenhalters (TEM-Grid) für die verschiedenen Arten von Nanomaterialien ist entscheidend, um möglichst detaillierte Informationen zu erhalten. Wenn die Proben zu dick sind, müssen sie zunächst so dünn gemacht werden, dass die Elektronen sie durchdringen können. Optimal ist eine Dicke von 100 Nanometern oder weniger. Diese TEM-Proben werden dann auf einem TEM-Grid angebracht und unter Ultrahochvakuumbedingungen mit einem fokussierten, intensiven Elektronenstrahl untersucht. In der TEM wird die Beugung von Elektronen (SAD), welche die Probe in einem bestimmten Bereich durchdringen, genutzt, um kristallographische Informationen über das Probenmaterial zu erhalten. Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) und energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) sind Analysemethoden zur Messung der atomaren Zusammensetzung, der chemischen Bindungen, der elektronischen Eigenschaften und der lokalen Materialstärke.
Bei der Rastertransmissionselektronenmikroskopie (STEM) wird die Probe mit einem fokussierten Elektronenstrahl (mit einer typischen Punktgröße von 0,05-0,2 nm) gescannt, um die Bildgebung und die spektroskopische Kartierung gleichzeitig durchzuführen, was eine direkte Korrelation von räumlichen Informationen und spektroskopischen Daten ermöglicht.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Sie suchen genauere Informationen?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
[Dokumentensuche](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## Zugehörige Artikel
- [Atomic Layer Deposition of Nanomaterials for Li-Ion Batteries, Fuel Cells, and Solar Cells](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/atomic-layer-deposition-of-nanomaterials-for-li-ion-batteries-fu)
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
- [Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0)
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
- [Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials)
Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact.
- [Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/scaling-up-high-energy-cathode-materials)
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- [Fluorescent Nanodiamond Particles: Properties and Applications](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanodiamond-particles)
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
- [Alle anzeigen (29)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Zugehörige Protokolle
- [Single-walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-walled-carbon-nanotubes-exfoliation-debundling-procedure)
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- [Alle anzeigen (1)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Mehr Artikel und Protokolle finden
Suchbegriff eingeben
Suchen
## Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine [Anfrage beim Kundensupport](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
## Weitere Unterstützung
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Rechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Empfohlene Artikel__
[Fluorescent Nanodiamond Particles: Properties and Applications](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/fluorescent-nanodiamond-particles)
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
[Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanomaterials-for0)
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
[Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/nanostructured-olivine-based-cathode-materials)
Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact.
[Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/scaling-up-high-energy-cathode-materials)
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Oben
__Melden Sie sich an, um fortzufahren.__
Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren
Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars)
Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)
Soziale Medien
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Forschung. Entwicklung. Produktion.__
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten.
[](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de)
[Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien.
Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.
[Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map)
An unknown error has occured.