Wasser für die analytische Chemie
Die analytische Chemie umfasst verschiedene hochempfindliche Techniken, die zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung oder der Merkmale einer Probe eingesetzt werden. Zu diesen Techniken gehören HPLC, LC-MS, ICP-MS und Ionenchromatographie (IC). Die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse dieser Analysen hängt in hohem Maße vom Nachweissystem sowie von der Qualität und Reinheit der Reagenzien ab. Vor allem das Reagenzwasser muss frei von dem zu messenden Analyten sein und darf keine Verunreinigungen enthalten, die die Leistung des Analysegeräts beeinträchtigen könnten. Im Folgenden finden Sie Produkte und Informationen, die Sie bei der Vermeidung von Verunreinigungen und bei der Auswahl der optimalen Wasserqualität und des Wasserreinigungssystems für Ihre empfindlichen chemischen Anwendungen unterstützen sollen.
Besondere Kategorien
Milli-Q® Systeme bieten innovative Wasseraufbereitungstechnologien, die für die Bedürfnisse der Laborforschung, Nachhaltigkeitsziele und andere wichtige Anforderungen entwickelt wurden.
Von einem einzelnen Labor bis hin zu einem ganzen Gebäude sind die zentralen Wasseraufbereitungssysteme von Milli-Q® vernetzte, leistungsstarke Geräte, die den gesamten Bedarf an gereinigtem Wasser zuverlässig decken können.
Finden Sie die Kartuschen, UV-Lampen, Filter und Polierer für Ihr Wassersystem. Die Vorteile der Verwendung von Original Milli-Q Verbrauchsmaterialien: garantierte Wasserqualität, nachhaltige Eigenschaften (neue Drain Cap, Hg-freie Lampen). Entwickelt für perfekte Passform.
Milli-Q® Wassersystemzubehör unterstützt laborspezifische Anforderungen, verbessert die Sicherheit, Wasserqualität und Produktivität und spart gleichzeitig Platz im Labor.
Auswirkung der Wasserqualität auf die Techniken der analytischen Chemie
Als eines der am häufigsten verwendeten Reagenzien spielt gereinigtes Wasser in allen Labors eine wichtige Rolle. Es wird für einfache Aufgaben wie das Spülen von Glasgeräten verwendet und spielt eine entscheidende Rolle bei vielen analytischen Techniken wie AAS, ICP-MS, (U)HPLC, Ionenchromatographie, Titration und UV/Vis-Spektroskopie. Besondere Sorgfalt muss bei der Auswahl der richtigen Wasserqualität je nach Anwendung walten, da Verunreinigungen wie Schwermetalle, organische Stoffe, Partikel, Chlor und Bakterien die Analysen beeinträchtigen können. Selbst sehr geringe Verunreinigungen des zu messenden Analyten können die Ergebnisse beeinträchtigen, indem sie Hintergrundrauschen und eine verringerte Empfindlichkeit der Methode verursachen.
Auswirkungen der Wasserqualität auf organische Analysen (z. B. HPLC, LC-MS)
Während Chromatographen sehr sorgfältig auf die Reinheit der Salze und organischen Lösungsmittel achten, die bei der Vorbereitung der mobilen Phase verwendet werden, wird die Wasserqualität oft als selbstverständlich angesehen. Besonders besorgniserregend ist, dass organische Verunreinigungen im Wasser HPLC- und LC-MS-Analysen erheblich beeinträchtigen können, indem sie ein starkes Hintergrundrauschen, driftende Basislinien und Geisterpeaks verursachen, die die Identifizierung und Quantifizierung der Zielanalyten beeinträchtigen. Zu den weiteren Verunreinigungen, auf die man achten muss, gehören anorganische Ionen, die Addukte erzeugen können. Partikel und Bakterien können in die Säule und die Fritten eindringen und den Gegendruck erhöhen oder Pumpen und Injektoren beschädigen. Bakterien können organische Nebenprodukte freisetzen, die die durch organische Verunreinigungen verursachten Probleme noch verstärken. Die Verwendung von hochwertigem Reinstwasser mit niedrigem organischem Gesamtkohlenstoffgehalt (TOC ≤ 5 ppb) und hohem spezifischen Widerstand (18,2 MOhm.cm) ist entscheidend, um diese Probleme zu vermeiden und zuverlässige und genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
Auswirkungen der Wasserqualität auf Elementanalysen
Wasserverunreinigungen können hochempfindliche Elementanalysen, einschließlich ICP-MS, ICP-OES und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), erheblich beeinträchtigen, indem sie Interferenzen einführen, die die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Probenanalysen beeinflussen. Insbesondere anorganische Verunreinigungen können zu einer fehlerhaften Quantifizierung von Analyten führen. Wasserverunreinigungen wie Partikel oder organische Stoffe können auch Ablagerungen in den Instrumentenkomponenten bilden und dazu führen, dass die Geräte häufiger gereinigt und gewartet werden müssen.
Die Wasserqualität sollte so angepasst werden, dass die erwarteten und erforderlichen Nachweisgrenzen im ppb- bis sub-ppt-Bereich erreicht werden. Die Verwendung von Reinstwasser, das frei von Verunreinigungen ist, vermeidet Interferenzen mit den analysierten Elementen und schützt die Analysegeräte vor Verunreinigungen, wodurch die Genauigkeit und Präzision der Messungen und eine höhere Effizienz gewährleistet werden.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- Wie die Daten zeigen, erfüllt Milli- Q®-Reinstwasser die strengen Reinheitsanforderungen für zuverlässige Spurenelementanalysen von Umweltproben.
- Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
- Sie suchen ein Wasseraufbereitungssystem? Berücksichtigen Sie dabei die erforderliche Wasserqualität, das Gesamtvolumen, die Überwachung und Rückverfolgbarkeit sowie den Servicebedarf.
- In dieser Studie wird die Eignung von Reinstwasser für die IC-Analyse von Trinkwasser untersucht. Die Prüfung bezog sich auf anorganische Ionen und Desinfektionsnebenprodukte (DNP).
- Elementverunreinigungen in Arzneimitteln müssen in allen Phasen der Entwicklung und Produktion überwacht und kontrolliert werden. Für ICP-MS- und ICP-OES-Spurenelementanalysen wird Reinstwasser, das mit einem Milli-Q®-Wassersystem hergestellt wird, empfohlen.
- Alle sehen (21)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Lab Water Solutions Support
Receive professional assistance in identifying the optimal water solution for your laboratory.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.