Wasser für Zell- und Molekularbiologie
Die Reinheit des Wassers ist in der Zellbiologie und bei molekularen Techniken von entscheidender Bedeutung, da Verunreinigungen die Versuchsergebnisse und die Reproduzierbarkeit erheblich beeinträchtigen können. In der Zellkultur können Verunreinigungen das Zellwachstum und die Zellfunktion stören. In der Proteinforschung kann sich die Wasserqualität auf die Proteinstruktur auswirken und die enzymatische Aktivität beeinträchtigen. Wasserverunreinigungen können auch die Qualität der Proteinanalyse oder -aufreinigung beeinträchtigen. Nukleasen sind häufig im Wasser vorhanden und können DNA- oder RNA-Proben abbauen und zu falschen Ergebnissen bei der PCR und anderen genomischen Forschungstechniken führen.
Die Auswirkungen spezifischer Wasserverunreinigungen auf diese empfindlichen Techniken zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung, um experimentelle Zuverlässigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie Produkte und Informationen, die Sie bei der Auswahl der optimalen Wasserqualität für Ihre empfindlichen biologischen Anwendungen unterstützen sollen.
Besondere Kategorien
Milli-Q® Systeme bieten innovative Wasseraufbereitungstechnologien, die für die Bedürfnisse der Laborforschung, Nachhaltigkeitsziele und andere wichtige Anforderungen entwickelt wurden.
Von einem einzelnen Labor bis hin zu einem ganzen Gebäude sind die zentralen Wasseraufbereitungssysteme von Milli-Q® vernetzte, leistungsstarke Geräte, die den gesamten Bedarf an gereinigtem Wasser zuverlässig decken können.
Finden Sie die Kartuschen, UV-Lampen, Filter und Polierer für Ihr Wassersystem. Die Vorteile der Verwendung von Original Milli-Q Verbrauchsmaterialien: garantierte Wasserqualität, nachhaltige Eigenschaften (neue Drain Cap, Hg-freie Lampen). Entwickelt für perfekte Passform.
Milli-Q® Wassersystemzubehör unterstützt laborspezifische Anforderungen, verbessert die Sicherheit, Wasserqualität und Produktivität und spart gleichzeitig Platz im Labor.
Auswirkung der Wasserqualität auf die Zellkultur
Da Wasser die größte Komponente in jeder Kulturmedienformulierung ist, ist seine Qualität entscheidend für zuverlässige und reproduzierbare Methoden. Eine korrekte Wasserqualität ist bei der Herstellung von Zellkulturmedien wichtig, da Verunreinigungen die Leistung der Medien beeinträchtigen oder Anomalien wie Veränderungen des pH-Werts oder der Farbe hervorrufen oder zu Ausfällungen führen können. Das Wasser sollte frei von Substanzen wie Bakterien, Schwermetallen, Umwelthormonen und Endotoxinen (Pyrogenen) sein, die das Wachstum und die Funktion von Zellen beeinträchtigen können. Die Verwendung von durch Ultrafiltration gereinigtem Reinstwasser gewährleistet die Entfernung dieser Verunreinigungen und unterstützt die Integrität und Reproduzierbarkeit von Zellkulturexperimenten.
Auswirkung der Wasserqualität auf die Proteinforschung
Hochreines Wasser ist in der Proteinforschung und bei proteomischen Studien von entscheidender Bedeutung. Wasserverunreinigungen können die Faltung, Stabilität und Aktivität von Proteinen beeinträchtigen. Eine optimale Wasserreinheit ist auch für Techniken wie ELISA, Western Blotting und Proteinreinigungsverfahren von entscheidender Bedeutung, da Verunreinigungen die Genauigkeit beeinträchtigen und zu falschen Schlussfolgerungen führen können.
Auswirkungen der Wasserqualität auf die Genomforschung
Die inhärente Empfindlichkeit und Spezifität vieler Genomtechniken wie PCR und Sequenzierung erfordert Reagenzien von sehr hoher Reinheit. Nukleasen, selbst in Spuren, können DNA- und RNA-Proben abbauen und Prozesse wie Nukleinsäureextraktion, PCR, Genbearbeitung oder Sequenzierung beeinträchtigen. Organische Verunreinigungen (z. B. Huminsäure, Polysaccharide) können die Struktur von Nukleinsäuren nachahmen oder mit ihnen interagieren, während anorganische Verunreinigungen wie einige Metalle mit Polymerasen und reverser Transkriptase interagieren und die Ergebnisse von PCR-basierten Techniken beeinträchtigen können. Diese empfindlichen Techniken erfordern die Verwendung von nukleasefreiem Reinstwasser, um den Abbau von DNA/RNA zu verhindern und die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse zu gewährleisten.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- Reinstwasser aus dem Milli-Q®-System nachweislich BPA-frei, geeignet für die Embryonenfroschung und minimiert Interferenzen durch endokrine Disruptoren.
- Sie suchen ein Wasseraufbereitungssystem? Berücksichtigen Sie dabei die erforderliche Wasserqualität, das Gesamtvolumen, die Überwachung und Rückverfolgbarkeit sowie den Servicebedarf.
- Improve NGS performance and reliability by optimizing water quality at every step of the workflow, from fragmentation to cleaning to sequencing.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Alle sehen (20)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Lab Water Solutions Support
Receive professional assistance in identifying the optimal water solution for your laboratory.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.