Merck
Digitalisieren Sie Ihre Analysen mit dem TLC Explorer
Digitale DC-Analyse
Die Dünnschichtchromatographie (DC oder engl. TLC) ist ein weit verbreitetes Analyseverfahren in der Chemie, doch die herkömmliche DC-Plattenanalyse kann ihre Tücken haben. Der TLC Explorer bietet eine digitalisierte Lösung zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit der quantitativen Analyse für eine konsistentere und leicht zu teilende Dateninterpretation. 
HAUPTMERKMALE UND -VORTEILE
Präzise DC-Bildgebung: Die hochauflösende digitale Bildgebung gewährleistet eine detaillierte Visualisierung von DC-, HPTLC- und PLC-Platten in weniger als 2 Minuten, wodurch Subjektivität und inkonsistente Interpretationen reduziert werden. Analysieren Sie einzelne oder mehrere Platten gleichzeitig mit der automatischen Spurerkennung.
Zuverlässige quantitative Analyse: Wandelt die Punktintensität mittels densitometrischer Messung in numerische Daten um, um die DC-Quantifizierung zu erleichtern. Dies erleichtert die Messung der Konzentration oder den Vergleich von Ergebnissen verschiedener Versuche.
Optimierte Workflow-Integration: Nahtlose Verbindung mit Computern, Tablets oder Smartphones für einen effizienten Datenaustausch und Dokumentation.
Benutzerfreundliches Design für eine einfache Bedienung in typischen Laborumgebungen:
  • LED-Beleuchtung des Chromatogramms mittels 3 Lichtquellen: Weißlicht, UV 366 nm und UV 254 nm, Beleuchtung der Platten von oben im Direktlichtmodus, um eine einfache Identifizierung von Substanzen zu ermöglichen
  • Einfache Plug-and-Play-Einrichtung mit intuitiver Chromatographie-Software
  • Für erhöhte Sicherheit ermöglicht das Sichtfenster eine schnelle Sichtprüfung ohne das Risiko einer UV-Exposition
  • Kompakt und tragbar für netzunabhängige Funktionalität
Zugehörige Produkte
Loading
Weitere Informationsquellen
Die handschuhkompatiblen Berührungssensoren ermöglichen eine einfache Bedienung in typischen Laborumgebungen. Dank Plug-and-Play-Einrichtung ist kein technischer Service erforderlich. Für mehr Vielseitigkeit kann das Gerät über eine Powerbank (separat zu bestellen) netzunabhängig betrieben werden, wodurch es sich auch für den Remoteeinsatz eignet.
Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor UV-Strahlen während des Gebrauchs. Platten (einzeln oder mehrfach) werden sicher auf der Schubladeneinheit platziert (Abbildung 1). Die Analyse beginnt erst, wenn die Schubladeneinheit geschlossen ist, um sicherzustellen, dass keine UV-Exposition stattfindet. Darüber hinaus verwendet das Gerät nachhaltigere LED-Lichtquellen als herkömmliche quecksilberhaltige Lampen.
The open drawer unit with TLC plates placed on Baseplate P1, positioned on an integrated tray.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
Das digitale Dokumentationssystem bietet Flexibilität und Komfort während des gesamten DC-Messverfahrens. Sie können ganz einfach eine Verbindung zum System über WLAN herstellen oder einen QR-Code scannen, um es auf mehreren Geräten zu nutzen (Abbildung 2).
seamless and hassle free connectivity of TLC Explorer system to a phone, laptop, or a tablet.
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
Die intuitive Software ermöglicht eine DC-Platten-Analyse ganz ohne zeitaufwändige manuelle Datenverarbeitung und Handhabung. Spuren können in weniger als 2 Minuten schnell gemessen werden mit automatischer Spurerkennung. Darüber hinaus ermöglicht die Software die gleichzeitige Erkennung und Messung mehrerer Platten mit einer Bereichsabdeckung von 20 × 20 cm (Abbildung 3).
Simultaneous placement of multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
Die Software kann eine automatische Bilddrehung durchführen, falls die Platte vor der Messung im Gerät falsch ausgerichtet wurde. Filter zur Rauschunterdrückung können nach Bedarf verwendet werden. Außerdem werden die Startlinie und die Laufmittelfront automatisch vorausgewählt, wobei auch das manuelle Hinzufügen und Löschen der Spuren, des Laufmittels und der Startlinie möglich ist. Anmerkungen wie Methodendetails oder Benennungskonventionen können leicht hinzugefügt werden, um mehr Klarheit zu schaffen. Darüber hinaus ermöglicht die Software sowohl vergleichende als auch quantitative Untersuchungen von DC- und HPTLC-Platten.
Das ergonomische Design (Abbildung 6a) ermöglicht dank des Sichtfensters eine schnelle Untersuchung der Platte (Abbildung 5). Ein Verschluss-Schieberegler (Abbildung 4, F8) reguliert die Öffnung, um Störungen durch in das Gerät eindringendes Streulicht zu verringern, während der Benutzer durch das Sichfenster schaut. Indem Sie den Verschluss-Schieberegler ganz oder nur teilweise nach unten drücken, werden verschiedene Teile der Grundplatte sichtbar.
 Front side view of the TLC Explorer Documentation System.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Open inspection window for safe visual check showing an illuminated plate under an excitation of UV 254 nm.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation. 
Das Gerät verfügt über drei Arten von Anregungsquellen, die durch leichtes Antippen der berührungsempfindlichen Tasten mit den Wellenlängen (Abbildung 4, F2–4) leicht eingeschaltet werden können. Es kann jedoch jeweils nur eine dieser Lichtquellen aktiv sein. 
Image on the left shows the front of the device having an angle of 12 degrees and the right image shows an ergonomic operation of the device while both sitting and standing.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.
Informationen anfragen