This is an un-annealed product.
Wichtige Dokumente
262897
Tantal
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Ta
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.25 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Menge
100x100 mm (approximately 41.6 g)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
-
Is product 262897 annealed or un-annealed?