Fortfahren mit
267007
Nickel
foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
EC Number:
231-111-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
foil
composition
Ni
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nickel foil has been used as a substrate for the growth of several nanomaterials. A superhydrophobic surface of nanowire structure was grown on a nickel foil by solution immersion method. Co2O4 nanorods may be grown on nickel foil by hydrothermal reaction. A study reports the growth of carbon nanofibers on nickel, as a catalyst by chemical vapor deposition (CVD). Nickel foils may also act as base for (Pb0.92La0.08)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) films.
Preparation Note
1.4 g = 25 × 25 mm, 5.6 g = 50 × 50 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
357553577995268259
description
foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
description
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
form
foil
form
foil
form
nanopowder
form
foil
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
≥99.9%
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)