Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
composition
Ni
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99% | assay 99% |
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?