Fortfahren mit
267503
Titan
foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
EC Number:
231-142-3
MDL number:
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Titanium is a highlycorrosion-resistant metal that finds application in the fields ofelectrochemical catalysis, aerospace engineering, and biomedical implants. Ithas excellent strength, biocompatibility, Young’s modulus, and low density.
Application
Titanium is extensively used as a substrate to grow titanium oxidenanotubes via anodization process. For example, it can be used to fabricate TiO2thin films and hydroxyapatite/Gr bioactive coatings.
Preparation Note
25.2 g = 150 × 150 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
348848348791369489
description
foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
description
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
description
foil, thickness 2.0 mm, 99.7% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bonjour, les feuilles de titane (épaisseur 0,25 mm) ont quelles dimensions (largeur et longueur)? cdlt, Tommaso
    1 answer
    1. The dimensions are 150 × 150 mm.
      Helpful?
  2. Dimensions of sample (width x height) ?
    1 answer
    1. The dimensions of this item are 150 × 150 mm with a thickness of 0.25 mm.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review