Fortfahren mit
268526
Titan
sponge, 1-20 mm, 99.5% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
EC Number:
231-142-3
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
sponge
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
particle size
1-20 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
305812433667460397
description
sponge, 1-20 mm, 99.5% trace metals basis
description
≤10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
description
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
foil, thickness 0.127 mm, ≥99.99% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
form
sponge
form
(chips, chunks)
form
evaporation slug
form
foil
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)