Wichtige Dokumente
348805
Titan
foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
foil
Selbstzündungstemp.
860 °F
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.5 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 267481 | 348848 | 267503 |
---|---|---|---|
form foil | form foil | form foil | form foil |
assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.98% trace metals basis | assay 99.7% trace metals basis |
resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C |
density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) |
bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Menge
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?