Wichtige Dokumente
349283
Gold
wire, diam. 0.1 mm, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gold Powder, Gold black, Gold element
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Durchmesser
0.1 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Menge
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?