Fortfahren mit
357588
Nickel
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
EC Number:
231-111-4
MDL number:
eCl@ss:
38190701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.1 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nickel foil has been used as a substrate for the growth of several nanomaterials. A superhydrophobic surface of nanowire structure was grown on a nickel foil by solution immersion method. Co2O4 nanorods may be grown on nickel foil by hydrothermal reaction. A study reports the growth of carbon nanofibers on nickel, as a catalyst by chemical vapor deposition (CVD). Nickel foils may also act as base for (Pb0.92La0.08)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) films.
Preparation Note
2.2 g = 50 × 50 mm; 8.8 g = 100 × 100 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
577995GF04564470GF32802511
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.98%
GF32802511
Nickel
description
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.98%
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.98%
form
foil
form
nanopowder
form
foil
form
foil
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-02-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)